Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RAET1A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Raet1a Raet1b Raet1c Raet1d Raet1e
          Gene Name:
          retinoic acid early transcript 1, alpha
          retinoic acid early transcript beta
          retinoic acid early transcript gamma
          retinoic acid early transcript delta
          retinoic acid early transcript 1E
          Gene Aliases:
          RAE-1alpha, Rae1alpha, Raet1
          RAE-1beta
          RAE-1gamma
          RAE-1delta
          -
          Chromosome Location:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 22361865 - 22374143 on Build GRCm38
          Chromosome Location:
          Chr.10: 22158532 - 22191791 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.458004
          Mm.458004
          Mm.439724
          Mm.458004
          Mm.439724
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          -
          -
          siRNA ID s234333

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Raet1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_009016.1 NP_033042.1 7, 8 752
          GenBank mRNA BC138702.1 - 4, 5 480 8861724
          D64160.1 - 7, 8 752
          Gene Symbol: Raet1b
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_009017.1 NP_033043.1 4, 5 475
          GenBank mRNA BC132022.1 - 4, 5 408 40130299
          BC132024.1 - 4, 5 408 40130301
          D64161.1 - 4, 5 475
          Gene Symbol: Raet1c
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_009018.1 NP_033044.1 448
          GenBank mRNA BC132028.1 - 410 40130305
          BC132032.1 - 410 40130309
          D64162.1 - 448
          Gene Symbol: Raet1d
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_020030.2 NP_064414.1 478
          GenBank mRNA AF257520.1 - 3, 4 480
          BC106190.1 - 478 30142928
          Gene Symbol: Raet1e
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_198193.2 NP_937836.1 4, 5 484
          GenBank mRNA AK012289.1 - 4, 5 484
          AK131854.1 - 6, 7 787
          AY054973.1 - 2, 3 350
          AY056835.1 - 2, 3 350
          BC132308.1 - 2, 3 387 40130585
          FJ594067.1 - 5, 6 588
          FJ594068.1 - 4, 5 518

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          major histocompatibility complex protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          immune response
          antigen processing and presentation
          defense response to bacterium
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to exogenous dsRNA
          positive regulation of immune response to tumor cell
          positive regulation of interferon-gamma production
          positive regulation of natural killer cell activation
          susceptibility to natural killer cell mediated cytotoxicity
          positive regulation of macrophage activation
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          T cell mediated cytotoxicity
          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          natural killer cell mediated cytotoxicity
          natural killer cell lectin-like receptor binding
          protein binding
          peptide antigen binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0