Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CALM3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CALM3
          Gene Name:
          calmodulin 3
          Gene Aliases:
          HEL-S-72, PHKD, PHKD3
          Chromosome Location:
          Chr.19: 46601255 - 46610782 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.515487
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s2348
          Validated

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4390824
          제품 정가 7,898.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          7898.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CALM3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_005184.2 NP_005175.2 4 388
          GenBank mRNA AK094964.1 - 2 409
          AK295927.1 - 4 265
          AK310762.1 - 5 290
          BC005137.2 - 4 292 3504793
          BC006182.1 - 4 493 3528814
          BG753029.1 - 4 389
          BT006855.1 - 3 208
          FJ224310.1 - 4 311
          J04046.1 - 4 311

          Back To Top

          추가 정보


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00270914_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          calmodulin-related

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G2/M transition of mitotic cell cycle
          MAPK cascade
          response to amphetamine
          regulation of heart rate
          platelet degranulation
          detection of calcium ion
          glycogen catabolic process
          muscle contraction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          activation of adenylate cyclase activity
          Wnt signaling pathway, calcium modulating pathway
          positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          negative regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum
          regulation of cardiac muscle contraction by regulation of the release of sequestered calcium ion
          substantia nigra development
          regulation of rhodopsin mediated signaling pathway
          positive regulation of cyclic nucleotide metabolic process
          positive regulation of protein autophosphorylation
          regulation of cytokinesis
          positive regulation of phosphoprotein phosphatase activity
          ion transmembrane transport
          positive regulation of protein dephosphorylation
          Fc-epsilon receptor signaling pathway
          positive regulation of DNA binding
          positive regulation of GTPase activity
          inositol phosphate metabolic process
          regulation of nitric-oxide synthase activity
          positive regulation of nitric-oxide synthase activity
          positive regulation of cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity
          response to corticosterone
          response to calcium ion
          regulation of cardiac muscle contraction
          negative regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity
          positive regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity
          positive regulation of protein serine/threonine kinase activity
          regulation of high voltage-gated calcium channel activity
          regulation of cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction
          Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
          calcium ion binding
          protein binding
          adenylate cyclase binding
          inositol-1,4,5-trisphosphate 3-kinase activity
          ligand-gated ion channel activity
          protein kinase binding
          protein domain specific binding
          nitric-oxide synthase regulator activity
          titin binding
          type 3 metabotropic glutamate receptor binding
          thioesterase binding
          N-terminal myristoylation domain binding
          phospholipase binding
          protein serine/threonine kinase activator activity
          phosphatidylinositol 3-kinase binding
          ion channel binding
          calcium-dependent protein binding
          nitric-oxide synthase binding
          protein phosphatase activator activity

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0