Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Verschiedene Bluttests bei IgE-vermittelte Allergien: Der richtige Test zur richtigen Zeit für den richtigen Patienten
Article
ImmunoCAP™ test
Veröffentlichung: Juni 2025
Fachliche Beratung: 
Eva Södergren, Sr Manager, Global Medical & Scientific Affairs, Allergy
Verschiedene Arten von Bluttests (Screening-Tests, Einzeltests auf spezifisches IgE und Multiplex-Tests) helfen bei der Diagnose von IgE-vermittelten Allergien. Dieser Artikel erklärt, warum es wichtig ist, bei IgE-vermittelten Allergien den richtigen Test zur richtigen Zeit für den richtigen Patienten zu verwenden.
Leitlinie zur Diagnose einer IgE-vermittelten Nahrungsmittelallergie.
Welche Indikation für welchen Test?
Die EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) hat kürzlich eine Leitlinie zur Diagnose von IgE-vermittelten Nahrungsmittelallergien veröffentlicht. Der folgende Text ist ein Auszug aus diesen Empfehlungen: 
Nach einer allergiefokussierten Anamnese sollte der Nachweis von allergenspezifischem IgE angestrebt werden, um die Diagnose einer IgE-vermittelten Nahrungsmittelallergie zu stützen. Ein solcher Nachweis kann durch einen oder mehrere der folgenden Tests erbracht werden:1
Anamnese + Test auf spezifisches IgE/Haut-Prick-Test
Molekularer IgE-Test
Basophilen-Aktivierungstest
Orale Nahrungsmittel-Provokation
ImmunoCAP Tests können in allen Phasen des Behandlungswegs eines allergischen Patienten als diagnostische Hilfe dienen.
Grafik, die die 5 Phasen des Behandlungswegs von allergischen Patienten zeigt: 1. Verdacht (klinische Vorgeschichte), 2. Handelt es sich um eine allergische Sensibilisierung?, 3. Wogegen ist der Patient allergisch?, 4. Was ist die beste Behandlung?, 5. Komplexe Polysensibilisierung oder idiopathische Anaphylaxie.
* Interpretation entsprechend den Symptomen des Patienten, der klinischen Vorgeschichte und anderen Ergebnissen (Hauttests, Provokationstests usw.) ** Klinische Fragen
Der Einsatz von Multiplex-Tests (Wann sind Multiplex-Tests durchzuführen?)
In bestimmten Fällen können molekulare Multiplex-Allergentests nützlich sein1-2:
  • Komplexe Polysensibilisierung
  • Eine idiopathische Anaphylaxie erfordert die Untersuchung latenter Kofaktoren und/oder versteckter Allergene
Es ist hervorzuheben, dass Multiplex-Tests niemals für das Screening oder als Einstiegtests verwendet werden sollten.1
Die Tests sollten auf Grundlage der Anamnese ausgewählt werden und keine großen Screening-Panels umfassen.1 Diese Empfehlung entspricht den Leitlinien vieler Länder.1
Warum ist es so wichtig, bei der Patientenversorgung dieser Indikation nachzugehen?
Mehr ist nicht immer besser
Eine Verwendung, die nicht den Empfehlungen entspricht, kann negative Auswirkungen auf die Patienten sowie auf das Gesundheitssystem haben.2
Die Verwendung von Multiplex-Tests kann potenziell gefährlich sein, wenn sie außerhalb ihrer Indikation oder als Screening-Test eingesetzt werden.2 Mögliche Folgen einer Interpretation ohne Bezugnahme auf die klinischen Symptome:3
  • Unnötige und möglicherweise schädliche Einschränkungen bei der Ernährung
  • Auswirkungen auf die Ernährung bei Kindern 
  • Unnötige Angst und Sorgen für die Familie oder die Betreuungspersonen
In der pädiatrischen Allergologie, insbesondere bei der Diagnose von Nahrungsmittelallergien, z. B. bei ekzematösen Symptomen bei Kindern, kann der Multiplex-Test Informationen über Sensibilisierungsstufen unbekannter klinischer Relevanz liefern.2
Sensibilisierung und Allergie sind nicht dasselbe!
Multiplex-Tests sind semiquantitativ
Eine Einschränkung der Multiplex-Methoden besteht darin, dass sie semiquantitativ sind und daher nicht wie von der EAACI empfohlen für die Verlaufsbetreuung der Patienten verwendet werden können.1,2
Wiederholte Tests des spezifischen IgE in unterschiedlichen Altersabständen dienen folgenden Zielen:
  • Zur Beurteilung, ob sich eine Toleranz entwickelt hat (Abnahme des spezifischen IgE)1,6
  • Entscheidung für die Durchführung einer oralen Nahrungsmittelprovokation 1
  • Festlegung des richtigen Zeitpunkts für die Wiedereinführung vermiedener Nahrungsmittel in die Ernährung1,6,7
Für die Verlaufsbetreuung der Patienten ist es wichtig, das spezifische IgE mit der gleichen quantitativen Technik zu messen1,8
Multiplex-Tests haben eine geringere Sensitivität
Eine weitere Einschränkung von „Multiplex“-Methoden besteht darin, dass sie semiquantitativ und weniger sensitiv sind als „Singleplex“-Methoden.2
Die geringere Sensitivität der „Multiplex“-Methoden wirkt sich noch stärker auf die „Leistung“ der IgE-Messung bei Extrakten aus, bei denen die Wahl des allergenen Substrats besonders wichtig ist.2
Haben Sie schon einmal über die Folgen eines negativen Tests in Bezug auf das Allergen nachgedacht, gegen das der Patient allergisch ist?
ImmunoCAP™ sIgE-Tests: Klinisch und wissenschaftlich validierte Technologie, der Sie vertrauen können
Für vollständig quantitative Ergebnisse muss ein Assay Resistenz gegen konkurrierende allergenspezifische Nicht-IgE-Antikörper aufweisen.9 In Multiplex-Systemen kann die Kokurrenz durch IgG-Antikörper die IgE-Bindung reduzieren oder auch vollständig blockieren.10
Die ImmunoCAP Technologie verfügt über eine einzigartige Festphase mit hoher Bindungskapazität, die den Zugang zu Allergenepitope ermöglicht. So können extrem niedrige Serumkonzentrationen von spezifischem IgE nachgewiesen und eine Beeinträchtigung durch andere Klassen von Immunglobulinen vermieden werden.11
ImmunoCAP ISAC ist die bevorzugte Multiplex-Technologie
Bei pädiatrischen Patienten sollten das reduzierte Serumvolumen, der große Messbereich der Ergebnisse, die Berechnung der Ergebnisse aus „Multiplets“ und die Korrelation mit der ImmunoCAP Technologie, die als Gold-Standard für In-vitro-Tests zur Allergiediagnostik gilt, Vorrang haben.2
In einer kürzlichen multizentrischen Studie in Italien wurde ALEX mit ISAC verglichen. Die qualitative Vergleichsanalyse (negative/positive Ergebnisse) ergab eine Konkordanz von 71 %, wenn negative konkordante Ergebnisse ausgeschlossen wurden. Die mit beiden Methoden bereitgestellte Analyse der Panallergene deutet auf eine bessere Leistung des ISAC® Tests bei diesen Komponenten hin.2,12
ImmunoCAP Portfolio
ImmunoCAP™ Test-Portfolio für spezifisches IgE
  • Mehr als 500 Allergenextrakte und Allergenmischungen
  • Mehr als 100 Allergenkomponenten helfen bei der Unterscheidung zwischen primärer Sensibilisierung und Kreuzreaktivität
  • ImmunoCAP Inhalationsmischung sx1und ImmunoCAP Nahrungsmittelmischung fx5 helfen beim Ein- oder Ausschluss einer atopischen Allergie13
ImmunoCAP™ ISACE112i Multiplex-Test
  • Ein Multiplextest für spezifische IgE  mit 112 Allergenkomponenten18
  • Unterstützt Ärzte bei der Diagnose unklarer Allergien19
ImmunoCAP™ Rapid Test
  • Der einfache und praktische Point-of-Care-Test für die Erstbewertung einer Allergie20-23
  • Giemen, Rhinitis und Asthma-bedingte Allergene
  • Es stehen zwei verschiedene Panels zur Verfügung – für Erwachsene und für Kinder (jeweils mit 10 Allergenen)24-25
  • Ergebnisse innerhalb von 20 Minuten
ImmunoCAP™ Test auf Gesamt-IgE
  • Zur Quantifizierung der Gesamtkonzentration von IgE26
  • Bei Patienten, die aufgrund einer Allergie an Asthma, Rhinitis oder atopischer Dermatitis leiden, kann die Konzentration des Gesamt-IgE erhöht sein27
ImmunoCAP™ Tests auf spezifisches IgG
  • Marker für die Exposition gegenüber Antigenen28
  • Werden als Hilfsmittel bei der Diagnose verschiedener allergischer Erkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen und Lungenerkrankungen wie allergischer Alveolitis verwendet und sind gestützt durch einschlägige Peer-Review-Publikationen28
ImmunoCAP™ Test auf spezifisches IgG4
  • Hilft bei der Beurteilung der Entwicklung einer allergischen Toleranz (z. B. Überwachung einer Immuntherapie)29
ImmunoCAP™ ECP-Test
  • Misst den Spiegel des eosinophilen kationischen Proteins (ECP) im Serum30
  • Als Hilfsmittel bei der Asthma-Diagnose30
  • Der ECP-Spiegel korreliert nachgewiesenermaßen mit dem Asthma-Schweregrad30
ImmunoCAP™ Tryptase-Test
  • Erhöhte Tryptasewerte könnten ein Risikofaktor bei Patienten mit schweren allergischen Reaktionen in der Vorgeschichte sein31
  • Der Test ist für die Anwendung im Rahmen der IVD als Hilfsmittel bei der klinischen Diagnose von systemischer Mastozytose und Mastzellaktivierungsereignissen vorgesehen31
Mit ImmunoCAP Tests können Sie bei IgE-vermittelten Allergien den richtigen Test zur richtigen Zeit beim richtigen Patienten anwenden.
Weiterführende Inhalte
Weitere Informationen zu den in diesem Artikel genannten Ressourcen und Themen.
Entdecken Sie die beim PAAM-Symposium vorgestellten Expertenperspektiven
Thermo Fisher Scientific Aufzeichnung der EAACI-Symposiums 2024
ImmunoCAP™ Tests für spezifisches IgE
Tests helfen, Antworten zu finden, aber auch unsere Vertreter können Ihnen weiterhelfen
Literatur
  1. Santos AF, et al. EAACI guidelines on the diagnosis of IgE-mediated food allergy. Allergy. 2023; 00: 1-20.
  2. Allergy Diagnostic Commission, multiparametric or multiplex systems in allergy diagnostics. Italian Journal of Pediatric Allergy and Immunology, 38(2). 2024. 
  3. Empfehlungen der European Academy of Pediatrics, Choosing Wisely https://www.eapaediatrics.eu/-choosing-wisely/ Veröffentlichung am 1. Dezember 2023
  4. H.Chabane et al. Recommandations pour la prescription et l’interprétation des examens biologiques utilisables dans le cadre du diagnostic ou du suivi des allergies, disponibles en France. Revue Française d’Allergologie, 2021, ISSN 1877-0320. 
  5. Worm M, et al. Update of the SK2 guideline on the management of IgE-mediated food allergies. Allergologie select. 2021; 5: 195-243.
  6. Sicherer S.H., Sampson H.A. Food allergy: A review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management.  J Allergy Clin Immunol 2018 ;141:41-58
  7. Muraro A, et al; EAACI Food Allergy and Anaphylaxe Guidelines Group (Leitliniengruppe fürNahrungsmittelallergien und Anaphylaxien). EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy. 2014 Aug;69(8):1008-25. 
  8. Casas ML, et al. VALIDA project: Validation of allergy in vitro diagnostics assays (Tools and recommendations for the assessment of in vitro tests in the diagnosis of allergy) Advances in Laboratory Medicine / Avances en Medicina de Laboratorio, 2020; 1(4):20200051
  9. Ito K, Tagami K. Distinct differences in analytical performance of two commercially available assays for specific IgE to egg white and house dust mite allergens, Clin Mol Allergy 2021;2;19(1):13.
  10. Sereme Y. IgG removal significantly enhances detection of microarray allergen‐specific IgE reactivity in patients' serum, Allergy. 2021;76(1):395-398.
  11. Yman L, et al. Standardization of IgE antibody assays,1992
  12. Scala E et al. A qualitative and quantitative comparison of IgE antibody profiles with two multiplex platforms for component-resolved diagnostics in allergic patients. Clin Exp Allergy. 2021 Dec;51(12):1603-1612. doi: 10.1111/cea.14016. Epub 2021 Sep 20. PMID: 34523179.
  13. ImmunoCAP™ Phadiatop Directions for use. 2024; 52-5205-EN/23.  
  14. Eriksson, N.E., Allergy screening with Phadiatop and CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis. Allergy, 1990. 45(4):  285-92. 
  15. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): 328-33. 
  16. Nilsson C, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2012 Mar;23(2):159–65. 
  17. Ballardini, N., et al., ImmunoCAP Phadiatop Infant--a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age. Allergy, 2006. 61(3): 337-43. 
  18. ImmunoCAP™ ISAC E112i Gebrauchsanleitung. 2024; 52-5710-EN/04 7. Heaps, A., et al., The utility of the ISAC allergen array in the investigation of idiopathic anaphylaxis. Clin Exp Immunol, 2014. 177(2): 483-90. 
  19. Sarratud T, et al. Accuracy of a point-of-care testing device in children with suspected respiratory allergy. Allergy Asthma Proc 2010;31(2):e11-e17. 
  20. Diaz-Vazquez C, et al. Accuracy of ImmunoCAP Rapid in the diagnosis of allergic sensitization in children between 1 and 14 years with recurrent wheezing: The IReNE study. Pediatr Allergy Immunol 2009;20:601–9. 
  21. Hedlin G, et al. Allergy Diagnosis in Children and Adults: Performance of a New Point-of-Care Device, ImmunoCAP Rapid. WAO Journal 2009;2(7):138-43. 
  22. Eigenmann PA, et al. The ImmunoCAP Rapid Wheeze/Rhinitis Child test is useful in the initial allergy diagnosis of children with respiratory symptoms. Pediatr Allergy Immunol 2009;20:772–9. 
  23. Gebrauchsanleitung für ImmunoCAP™ Rapid Asthma/Rhinitis bei Erwachsenen. 2022; 52-5257-EN/14. 
  24. Gebrauchsanleitung für ImmunoCAP™ Rapid Asthma/Rhinitis bei Kindern. 52-5253-EN/17. 
  25. Gebrauchsanleitung für ImmunoCAP Gesamt-IgE 
  26. Salo PM, Calatroni A et al. Allergy-related outcomes in relation to serum IgE: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2006. J Allergy Clin Immunol.2011;127(5):1226-35. 
  27. Gebrauchs anleitung für ImmunoCAP Spezifisches IgG. 2022;52-5293-EN/08 
  28. Gebrauchsanweisung für ImmunoCAP Spezifisches IgG4. 2022; 52-5716-EN/01 
  29. Gebrauchs anleitung für ImmunoCAP ECP. 2022; 52-5296-EN/06 
  30. Gebrauchs anleitung für ImmunoCAP™ Tryptase. 2024; 52-5467-EN/06