Recent searches Clear History
Fale conosco
Diferentes tipos de exames de sangue para alergias mediadas por IgE: O teste certo, na hora certa, para o paciente certo
Article
ImmunoCAP™ test
Publicado: junho de 2025
Revisado clinicamente por: 
Eva Södergren, Gerente Sênior, Assuntos Médico & Científicos Globais, Alergias
Diferentes tipos de exames de sangue (detecção, testes individuais de IgE específica e testes multiplex) ajudam no diagnóstico das alergias mediadas por IgE. Este artigo fala sobre porque é importante usar o teste certo, no momento certo, para o paciente certo nas alergias mediadas por IgE.
Diretrizes sobre o diagnóstico de alergias alimentares mediadas por IgE.
Qual teste para cada indicação?
A Agência Europeia de Alergia e Imunologia Clínica (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) publicou recentemente algumas diretrizes sobre o diagnóstico de alergias alimentares mediadas por IgE. Veja a seguir um trecho dessas recomendações: 
Após um histórico focado em alergias, deve-se buscar evidências de IgE específicas para alérgenos, a fim de apoiar o diagnóstico de alergia alimentar mediada por IgE. Tais evidências podem ser fornecidas por um ou mais dos seguintes exames:1
Histórico clínico + IgE específica/prick test
Teste de IgE molecular
Teste de ativação de basófilos
Exposição alimentar por via oral
Os testes ImmunoCAP podem ser um auxílio para o diagnóstico em todas as etapas do processo alérgico do paciente.
Gráfico mostrando os 5 estágios do processo alérgico do paciente: 1. Suspeita (histórico clínico), 2. É sensibilização alérgica, 3. A que o paciente é alérgico? 4. Qual é o melhor tratamento, 5. Polissensibilização complexa ou anafilaxia idiopática.
* A ser interpretado de acordo com os sintomas, histórico clínico e outros resultados do paciente (exames cutâneos, exames de exposição etc.) ** Dúvidas clínicas
O local dos testes multiplex (quando usar os testes multiplex?)
Testes para alérgenos moleculares podem ser úteis em casos específicos1 a 2:
  • Polissensibilização complexa
  • A anafilaxia idiopática requer investigação dos cofatores da latência e/ou alérgenos ocultos
É importante enfatizar que os testes multiplex nunca devem ser usados para detecção ou como teste de primeiro nível. 1
Os testes devem ser selecionados com base no histórico médico e não devem incluir grandes painéis de detecção. 1-5Essa recomendação é feita de acordo com as diretrizes de muitos países. 1-5
Por que é essencial seguir essa indicação para o tratamento do paciente?
Mais nem sempre é melhor
O uso sem alinhamento com as orientações fornecidas pode ter um impacto negativo nos pacientes e no sistema de saúde. 2
O uso do multiplex pode ser potencialmente perigoso quando feito fora de suas indicações ou como um teste de detecção.2A interpretação sem relação com os sintomas clínicos pode levar a:3.
  • Restrições alimentares desnecessárias e potencialmente prejudiciais
  • Implicações nutricionais para crianças 
  • Medo e ansiedade desnecessários para a família ou cuidadores
Na alergologia pediátrica, especialmente no diagnóstico de alergias alimentares, como nos sintomas eczematosos em crianças, o teste multiplex pode fornecer informações sobre os níveis de sensibilização com relevância clínica desconhecida.2
Uma sensibilização é diferente de uma alergia!
Os testes multiplex são semiquantitativos
Uma limitação das metodologias multiplex é que elas são semiquantitativas e, portanto, não podem ser usadas para o acompanhamento dos pacientes, conforme recomendado pela EAACI.1,2
A repetição do teste de IgE específica em intervalos que variam por idade ajuda a:
  • Avaliar se a tolerância é desenvolvida (diminuição da IgE específica)1,6
  • Decidir sobre a realização de uma exposição alimentar oral1
  • Determinar o momento certo para reintroduzir os alimentos evitados na dieta1,6,7
Fazer o acompanhamento dos pacientes; é importante realizar a IgE específica usando-se a mesma técnica quantitativa1,8
Os testes multiplex têm sensibilidade inferior
Outra limitação das metodologias “multiplex” é que elas são semiquantitativas e menos sensíveis do que as “singleplex”.2
A menor sensibilidade das metodologias “multiplex” é destacada ainda mais fortemente no “desempenho” da medição de IgE para extratos onde a escolha do substrato do alérgeno é particularmente crítica.2
Você já pensou nas consequências de um teste negativo para um alérgeno ao qual o paciente é alérgico?
Testes de sIgE ImmunoCAP™: Tecnologia de testagem clinicamente e cientificamente validada na qual você pode confiar
Para a obtenção de resultados quantitativos completos, um ensaio precisa mostrar a resistência contra anticorpos não IgE específicas para alérgenos concorrentes.9 Nos sistemas multiplex, a competição com a IgG pode reduzir, e também bloquear completamente, a ligação da IgE.10
A tecnologia ImmunoCAP tem uma fase sólida única de alta capacidade de ligação que facilita o acesso à presença de epítopos alérgenos. Isso torna possível detectar concentrações séricas extremamente baixas de IgE específica, evitando a interferência de outras classes de imunoglobulinas presentes.11
ImmunoCAP ISAC é a tecnologia multiplex preferida
Para pacientes pediátricos, deve-se dar prioridade ao volume reduzido de soro, à ampla faixa de leitura dos resultados, ao cálculo dos resultados a partir de “multipletos” e à correlação com a tecnologia ImmunoCAP, considerada o padrão-ouro dos testes diagnósticos in vitro para alergias. 2
Um estudo multicêntrico Italiano recente comparou o ALEX com o ISAC. A análise de comparação qualitativa (resultados negativos/positivos) mostra uma concordância de 71%, se os resultados concordantes negativos forem excluídos. A análise dos panalérgenos fornecidos em ambos os métodos sugere um melhor desempenho do teste ISAC® nesses componentes. 2,12
Portfólio completo da ImmunoCAP
Portfólio de exames de IgE específica ImmunoCAP™
  • Mais de 500 alérgenos inteiros e misturas de alérgenos.
  • Mais de 100 componentes de alérgenos ajudam a diferenciar entre sensibilização primária e reatividade cruzada.
  • Os testes ImmunoCAP™ Phadiatop™/Phadiatop™ Infantil ajudam a incluir ou descartar alergias atópicas.13–17
Teste multiplex ImmunoCAP™ ISACE112i
  • Um teste multiplex de IgE específica  com 112 componentes alérgenos.18
  • Ajuda os profissionais de saúde a resolverem alergias confusas.19
Teste rápido ImmunoCAP™
  • Um teste fácil e conveniente feito na hora para uma avaliação alérgica de primeira linha. 20–23
  • Chiado, rinite e alérgenos relacionados à asma.
  • Dois painéis diferentes – para adultos e para crianças – disponíveis (cada um com 10 alérgenos).24–25
  • Resultados em até 20 minutos.
Teste de IgE total ImmunoCAP™
  • Quantifica a concentração total de IgE.26
  • Nos pacientes com asma, rinite ou dermatite atópica devido a alergia a concentração de IgE total pode estar elevada.27
Testes de IgG específica ImmunoCAP™
  • Marcador de exposição a antígenos.28
  • Usado como forma de auxiliar no diagnóstico de várias doenças alérgicas, distúrbios gastrointestinais e doenças pulmonares, como a alveolite alérgica, com base em evidências publicadas revisadas por pares relevantes.28
Teste de IgG4 específica ImmunoCAP™
  • Auxilia na avaliação do desenvolvimento da tolerância alérgica (p. ex., monitoramento da imunoterapia).29
Teste de ECP ImmunoCAP™
  • Mede o nível de proteína catiônica eosinofílica (ECP) no soro.30
  • Auxilia no diagnóstico da asma.30
  • Foi demonstrado que o nível de ECP se correlaciona com a gravidade da asma.30
Teste de triptase ImmunoCAP™:
  • A triptase elevada pode ser um fator de risco em pacientes com histórico de reações alérgicas graves.31
  • Destina-se ao uso para diagnóstico in vitro como auxiliar no diagnóstico clínico da mastocitose sistêmica e de eventos de ativação de mastócitos.31
Com os testes ImmunoCAP, você pode usar o teste certo, no momento certo, para o paciente certo nas alergias mediadas por IgE.
Conteúdo relacionado
Leia mais sobre os recursos e tópicos mencionados neste artigo.
Testes de IgE específica ImmunoCAP™
Melhore o dignóstico dos pacientes com alérgenos confiáveis. Um exame de sangue pode ajudar a melhorar o tratamento de sintomas para pacientes com alergias.
Alergias respiratórias
Refine seu diagnóstico de alergia respiratória. Descubra como os testes de alergia respiratória ImmunoCAP podem ajudar a sua prática.
Os testes ajudam a encontrar as respostas, mas nossos representantes também podem ajudar
Referências
  1. Santos AF, et al. EAACI guidelines on the diagnosis of IgE-mediated food allergy. Allergy. 2023; 00: 1-20.
  2. Allergy Diagnostic Commission, multiparametric or multiplex systems in allergy diagnostics. Italian Journal of Pediatric Allergy and Immunology, 38(2). 2024. 
  3. Recommendations by the European Academy of Pediatrics, Choosing Wisely https://www.eapaediatrics.eu/-choosing-wisely/ Release on 1 December 2023
  4. H.Chabane et al. Recommandations pour la prescription et l’interprétation des examens biologiques utilisables dans le cadre du diagnostic ou du suivi des allergies, disponibles en France. Revue Française d’Allergologie, 2021, ISSN 1877-0320. 
  5. Worm M, et al. Update of the SK2 guideline on the management of IgE-mediated food allergies. Allergologie select. 2021; 5: 195-243.
  6. Sicherer S.H., Sampson H.A. Food allergy: A review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management.  J Allergy Clin Immunol 2018 ;141:41-58
  7. Muraro A, et al; EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines Group. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy. 2014 Aug;69(8):1008-25. 
  8. Casas ML, et al. VALIDA project: Validation of allergy in vitro diagnostics assays (Tools and recommendations for the assessment of in vitro tests in the diagnosis of allergy) Advances in Laboratory Medicine / Avances en Medicina de Laboratorio, 2020; 1(4):20200051
  9. Ito K, Tagami K. Distinct differences in analytical performance of two commercially available assays for specific IgE to egg white and house dust mite allergens, Clin Mol Allergy 2021;2;19(1):13.
  10. Sereme Y. IgG removal significantly enhances detection of microarray allergen‐specific IgE reactivity in patients' serum, Allergy. 2021;76(1):395-398.
  11. Yman L, et al. Standardization of IgE antibody assays,1992
  12. Scala E et al. A qualitative and quantitative comparison of IgE antibody profiles with two multiplex platforms for component-resolved diagnostics in allergic patients. Clin Exp Allergy. 2021 Dec;51(12):1603-1612. doi: 10.1111/cea.14016. Epub 2021 Sep 20. PMID: 34523179.
  13. ImmunoCAP™ Phadiatop Directions for use. 2024; 52-5205-EN/23.  
  14. Eriksson, N.E., Allergy screening with Phadiatop and CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis. Allergy, 1990. 45(4):  285-92. 
  15. Fiocchi, A., et al., Diagnóstico diferencial de alergia mediada por IgE em crianças pequenas com sintomas de sibilos pulmonar ou eczema usando um único exame de sangue. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): 328-33. 
  16. Nilsson C, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2012 Mar;23(2):159–65. 
  17. Ballardini, N., et al., ImmunoCAP Phadiatop Infant--a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age. Allergy, 2006. 61(3): 337-43. 
  18. ImmunoCAP™ ISAC E112i Directions for use. 2024; 52-5710-EN/04 7. Heaps, A., et al., The utility of the ISAC allergen array in the investigation of idiopathic anaphylaxis. Clin Exp Immunol, 2014. 177(2): 483-90. 
  19. Sarratud T, et al. Accuracy of a point-of-care testing device in children with suspected respiratory allergy. Allergy Asthma Proc 2010;31(2):e11-e17. 
  20. Diaz-Vazquez C, et al. Accuracy of ImmunoCAP Rapid in the diagnosis of allergic sensitization in children between 1 and 14 years with recurrent wheezing: The IReNE study. Pediatr Allergy Immunol 2009;20:601–9. 
  21. Hedlin G, et al. Allergy Diagnosis in Children and Adults: Performance de um novo dispositivo "Point-of-Care", ImmunoCAP Rapid. WAO Journal 2009;2(7):138-43. 
  22. Eigenmann PA, et al. The ImmunoCAP Rapid Wheeze/Rhinitis Child test is useful in the initial allergy diagnosis of children with respiratory symptoms. Pediatr Allergy Immunol 2009;20:772–9. 
  23. Instruções de uso do teste rápido de asma/rinite ImmunoCAP™ para adultos. 2022; 52-5257-EN/14. 
  24. Instruções de uso do teste rápido de asma/rinite ImmunoCAP™ pediátrico. 52-5253-EN/17. 
  25. Instruções de uso do teste de IgE total ImmunoCAP 
  26. Salo PM, Calatroni A et al. Allergy-related outcomes in relation to serum IgE: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2006. J Allergy Clin Immunol.2011;127(5):1226-35. 
  27. ImmunoCAP Specific IgG Directions for use.2022;52-5293-EN/08 
  28. Instruções de uso do teste de IgG4 específica ImmunoCAP, 2022; 52-5716-EN/01 
  29. Instruções de uso do teste de ECP ImmunoCAP. 2022; 52-5296-EN/06 
  30. Instruções de uso do teste de triptase ImmunoCAP™. 2024; 52-5467-EN/06