Recent searches Clear History
Contatti
Tipi di esami ematici per le allergie IgE-mediate: il test giusto, al momento giusto, per il/la giusto/a paziente
Article
ImmunoCAP™ test
Pubblicato: giugno 2025
Revisione medica da parte di: 
Eva Södergren, Senior Manager, Global Medical& Affari scientifici, Allergie
Diversi tipi di esami ematici (screening, test singoli delle IgE specifiche e test multiplex) possono favorire la diagnosi delle allergie IgE-mediate. Questo articolo evidenzia i motivi per cui è importante utilizzare il test giusto, al momento giusto, per il/la paziente giusto/a nel contesto delle allergie IgE-mediate.
Linee guida sulla diagnosi dell'allergia alimentare IgE-mediata.
Qual è l'indicazione per ciascun test?
L’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) ha recentemente pubblicato alcune linee guida sulla diagnosi dell'allergia alimentare IgE-mediata. Quanto segue è un estratto di queste raccomandazioni: 
Di seguito, un’anamnesi focalizzata sull’allergia: occorre cercare un’evidenza di IgE specifiche per determinati allergeni per supportare la diagnosi di allergia alimentare IgE-mediata. Tale evidenza può essere ottenuta con uno o più dei seguenti test1:
Anamnesi medica + IgE specifiche/prick test cutaneo
Test molecolare delle IgE
Test di attivazione dei basofili
Test di provocazione orale alimentare
I test ImmunoCAP possono essere un supporto diagnostico in tutte le fasi del percorso del soggetto allergico.
Grafico che mostra le 5 fasi del percorso del soggetto allergico: 1. Sospetto (anamnesi medica), 2. È una sensibilizzazione allergica?, 3. A cosa è allergico il soggetto?, 4. Qual è il trattamento migliore?, 5. Polisensibilizzazione complessa o anafilassi idiopatica.
* Da interpretare in base ai sintomi del soggetto, all’anamnesi clinica e ad altri risultati (test cutanei, test di provocazione, ecc.) ** Domande cliniche
Il ruolo dei test multiplex (quando utilizzare i test multiplex?)
I test molecolari per allergeni multipli possono essere utili in specifici casi1-2:
  • Polisensibilizzazione complessa
  • L’anafilassi idiopatica richiede lo studio dei co-fattori latenti e/o degli allergeni nascosti
È importante sottolineare che i test multiplex non devono mai essere utilizzati per lo screening o come test di primo livello1.
I test devono essere scelti in base all’anamnesi medica e non devono includere ampi panel di screening1-5. Questa raccomandazione è contenuta nelle linee guida di molti Paesi1-5.
Perché è essenziale seguire questa indicazione per la gestione del soggetto?
Di più non è sempre meglio
Un uso non in linea con le linee guida fornite può avere un impatto negativo sui/lle pazienti e sul sistema sanitario2.
L’uso di test multiplex può essere potenzialmente pericoloso quando utilizzato al di fuori delle sue indicazioni o come test di screening2. L’interpretazione senza mettere in relazione i sintomi clinici può portare a3:
  • Restrizioni alimentari non necessarie e potenzialmente dannose
  • Implicazioni nutrizionali per i/le bambini/e 
  • Paura e ansia non necessarie per familiari o caregiver
In allergologia pediatrica, in particolare per la diagnosi dell'allergia alimentare, in presenza di sintomi eczematosi nei/nelle bambini/e, il test multiplex può fornire informazioni sui livelli di sensibilizzazione di rilevanza clinica non nota2.
La sensibilizzazione è diversa dall’allergia!
I test multiplex sono semi-quantitativi
Una limitazione delle metodologie multiplex è che sono semiquantitative e non possono quindi essere utilizzate per il follow-up dei/lle pazienti come raccomandato dall'EAACI1,2.
I test delle IgE specifiche ripetuti a intervalli variabili in base all’età aiutano a:
  • Valutare se si è sviluppata tolleranza (diminuzione delle IgE specifiche)1,6
  • Decidere di eseguire un test di provocazione orale alimentare (oral food challenge, OFC)1
  • Stabilire il momento giusto per reintrodurre il cibo eliminato dalla dieta1,6,7
Per il follow-up del/la paziente, è importante misurare le IgE specifiche utilizzando la stessa tecnica quantitativa1,8
I test multiplex hanno una sensibilità inferiore
Un altro limite delle metodologie “multiplex” è che sono semiquantitative e meno sensibili di quelle “singleplex”2.
La minore sensibilità delle metodologie “multiplex” si evidenzia in modo ancora maggiore sulle “prestazioni” della misurazione delle IgE per gli estratti in cui la scelta del substrato allergenico è particolarmente critica2.
Hai mai pensato alle conseguenze di un test negativo per l’allergene a cui il/la paziente è allergico/a?
Test ImmunoCAP™ sIgE: la tecnologia di test convalidata clinicamente e scientificamente su cui fare affidamento
Per ottenere risultati completamente quantitativi, un test deve mostrare resistenza agli anticorpi non-IgE specifici per l’allergene9. Nei sistemi multiplex, la competizione delle IgG può ridurre, e anche bloccare completamente, il legame delle IgE10.
La tecnologia ImmunoCAP ha un’esclusiva fase solida ad alta capacità di legame che facilita l’accesso agli epitopi allergenici. In questo modo è possibile rilevare concentrazioni sieriche estremamente basse di IgE specifiche, evitando interferenze da parte di altre classi di immunoglobuline presenti11.
ImmunoCAP ISAC è la tecnologia multiplex preferita
Per i soggetti pediatrici, la priorità dovrebbe essere data al volume ridotto di siero, all’ampio intervallo di lettura dei risultati, al calcolo dei risultati da “multiplet” e alla correlazione con la tecnologia ImmunoCAP, che è considerata il gold standard dei test diagnostici in vitro delle allergie2.
Un recente studio multicentrico italiano ha confrontato ALEX con ISAC. L’analisi del confronto qualitativo (risultati negativi/positivi) mostra una concordanza del 71% se si escludono risultati concordanti negativi. L’analisi dei panallergeni effettuata con entrambi i metodi suggerisce una migliore prestazione del test ISAC® su tali componenti.2,12
Portfolio completo di ImmunoCAP
Portfolio di test ImmunoCAP™ Specific IgE
  • Più di 500 allergeni interi e miscele di allergeni.
  • Più di 100 componenti allergenici che permettono di distinguere tra sensibilizzazione primaria e cross-reattività.
Test multiplex ImmunoCAP™ ISACE112i
  • Un test multiplex  per le IgE specifiche con 112 componenti allergenici18.
  • Aiuta gli operatori sanitari a risolvere allergie complesse19.
Test ImmunoCAP™ Rapid
  • Il test facile e pratico al point-of-care per una valutazione di prima linea delle allergie20-23.
  • Allergeni correlati a respiro sibilante, rinite e asma.
  • Sono disponibili due diversi pannelli: per adulti e per bambini (ciascuno contenente 10 allergeni)24-25.
  • Risultati entro 20 minuti.
Test ImmunoCAP™Total IgE
  • Quantifica la concentrazione totale delle IgE26.
  • In soggetti affetti da asma, rinite o dermatite atopica da allergia, la concentrazione delle IgE totali può essere elevata27.
Test ImmunoCAP™ Specific IgG
  • Marcatore di esposizione agli antigeni28.
  • Utilizzato come ausilio nella diagnosi di varie malattie allergiche, disturbi gastrointestinali e malattie polmonari come l’alveolite allergica, sulla base di evidenze pertinenti pubblicate sottoposte a peer review28.
Test ImmunoCAP™ Specific IgG4
  • Aiuta a valutare lo sviluppo della tolleranza allergica (ad es., monitoraggio dell’immunoterapia)29.
Test ImmunoCAP™ ECP
  • Misura il livello di proteina cationica degli eosinofili (Eosinophil Cationic Protein, ECP) nel siero30.
  • Ausilio nella diagnosi di asma30.
  • È stato dimostrato che i livelli di ECP sono correlati alla gravità dell’asma30.
Test ImmunoCAP™ Tryptase
  • La triptasi elevata potrebbe essere un fattore di rischio in pazienti con anamnesi di reazioni allergiche gravi31.
  • È destinata all’uso IVD come ausilio nella diagnosi clinica di mastocitosi sistemica e negli eventi di attivazione dei mastociti31.
Con i test ImmunoCAP, è possibile utilizzare il test giusto, al momento giusto, per il/la paziente giusto/a, nel contesto delle allergie IgE-mediate.
Contenuti correlati
Scopri di più sulle risorse e sugli argomenti menzionati in questo articolo.
Scopri le prospettive degli esperti presentate al Simposio PAAM
Registrazione della sessione EAACI 2024 di Thermo Fisher Scientific
Test ImmunoCAP™ per le IgE Specifiche
I test aiutano a trovare le risposte, ma anche il nostro rappresentante può aiutare
Bibliografia
  1. Santos AF, et al. EAACI guidelines on the diagnosis of IgE-mediated food allergy. Allergy. 2023; 00: 1-20.
  2. Allergy Diagnostic Commission, multiparametric or multiplex systems in allergy diagnostics. Italian Journal of Pediatric Allergy and Immunology, 38(2). 2024. 
  3. Raccomandazioni della European Academy of Pediatrics, Choosing Wisely https://www.eapaediatrics.eu/-choosing-wisely/ Pubblicato il 1° dicembre 2023
  4. H.Chabane et al. Recommandations pour la prescription et l’interprétation des examens biologiques utilisables dans le cadre du diagnostic ou du suivi des allergies, disponibles en France. Revue Française d’Allergologie, 2021, ISSN 1877-0320. 
  5. Worm M, et al. Update of the SK2 guideline on the management of IgE-mediated food allergies. Allergologie select. 2021; 5: 195-243.
  6. Sicherer S.H., Sampson H.A. Food allergy: A review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management.  J Allergy Clin Immunol 2018;141:41-58
  7. Muraro A, et al; EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines Group. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy. Ago 2014;69(8):1008-25. 
  8. Casas ML, et al. VALIDA project: Validation of allergy in vitro diagnostics assays (Tools and recommendations for the assessment of in vitro tests in the diagnosis of allergy) Advances in Laboratory Medicine/Avances en Medicina de Laboratorio, 2020; 1(4):20200051
  9. Ito K, Tagami K. Distinct differences in analytical performance of two commercially available assays for specific IgE to egg white and house dust mite allergens, Clin Mol Allergy 2021;2;19(1):13.
  10. Sereme Y. IgG removal significantly enhances detection of microarray allergen‐specific IgE reactivity in patients' serum, Allergy. 2021;76(1):395-398.
  11. Yman L, et al. Standardization of IgE antibody assays,1992
  12. Scala E et al. A qualitative and quantitative comparison of IgE antibody profiles with two multiplex platforms for component-resolved diagnostics in allergic patients. Clin Exp Allergy. Dic 2021;51(12):1603-1612. doi: 10.1111/cea.14016. Pubblicazione elettronica 20 settembre 2021. PMID: 34523179.
  13. Istruzioni per l’uso di ImmunoCAP™ Phadiatop. 2024; 52-5205-EN/23.  
  14. Eriksson, N.E., Allergy screening with Phadiatop and CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis. Allergy, 1990. 45(4):  285-92. 
  15. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): 328-33. 
  16. Nilsson C, et al. Pediatr Allergy Immunol. Mar 2012;23(2):159–65. 
  17. Ballardini, N., et al., ImmunoCAP Phadiatop Infant--a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age. Allergy, 2006. 61(3): 337-43. 
  18. ImmunoCAP™ ISAC E112i Directions for use. 2024; 52-5710-EN/04 7. Heaps, A., et al., The utility of the ISAC allergen array in the investigation of idiopathic anaphylaxis. Clin Exp Immunol, 2014. 177(2): 483-90. 
  19. Sarratud T, et al. Accuracy of a point-of-care testing device in children with suspected respiratory allergy. Allergy Asthma Proc 2010;31(2):e11-e17. 
  20. Diaz-Vazquez C, et al. Accuracy of ImmunoCAP Rapid in the diagnosis of allergic sensitization in children between 1 and 14 years with recurrent wheezing: The IReNE study. Pediatr Allergy Immunol 2009;20:601–9. 
  21. Hedlin G, et al. Allergy Diagnosis in Children and Adults: Performance of a New Point-of-Care Device, ImmunoCAP Rapid. WAO Journal 2009;2(7):138-43. 
  22. Eigenmann PA, et al. The ImmunoCAP Rapid Wheeze/Rhinitis Child test is useful in the initial allergy diagnosis of children with respiratory symptoms. Pediatr Allergy Immunol 2009;20:772–9. 
  23. Istruzioni per l’uso di ImmunoCAP™ Rapid Asma/rinite per adulti. 2022; 52-5257-EN/14. 
  24. Istruzioni per l’uso di ImmunoCAP™ Rapid Asma/rinite per bambini. 52-5253-EN/17. 
  25. Istruzioni per l’uso di ImmunoCAP per le IgE Totali 
  26. Salo PM, Calatroni A et al. Allergy-related outcomes in relation to serum IgE: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2006. J Allergy Clin Immunol.2011;127(5):1226-35. 
  27. Istruzioni per l’uso di ImmunoCAP Specific IgG. 2022;52-5293-EN/08 
  28. Istruzioni per l’uso di ImmunoCAP Specific IgG4, 2022; 52-5716-EN/01 
  29. Istruzioni per l’uso di ImmunoCAP ECP. 2022; 52-5296-EN/06 
  30. Istruzioni per l’uso di ImmunoCAP™ Tryptase. 2024; 52-5467-EN/06