ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Types de tests sanguins pour les allergies IgE médiées : Le bon test, au bon moment, pour le bon patient
Article
ImmunoCAP™ test
Publication : juin 2025
Revue médicale réalisée par : 
Eva Södergren, Directrice Senior, Affaires Médicales et Scientifiques Mondiales, Allergie
Différents types de tests sanguins (dépistage, tests d’IgE spécifiques et tests multiplex) permettent de diagnostiquer les allergies médiées par les IgE. Cet article explique surtout pourquoi il est important d’utiliser le bon test, au bon moment, pour le bon patient atteint d’allergie médiée par les IgE.
Obtenez le résumé de l’article
Recommandations de l’EAACI sur le diagnostic de l’allergie alimentaire médiée par les IgE.
Quelle indication pour quel test ?
Récemment, l’Académie européenne d’allergologie et d’immunologie clinique (EAACI) a publié des recommandations sur le diagnostic de l’allergie alimentaire médiée par les IgE. Ce qui suit est un extrait de ces recommandations : 
Le diagnostic commence par une anamnèse axée sur l’histoire allergique, qui est suivie de la recherche des IgE spécifiques des allergènes suspectés pour étayer le diagnostic d’allergie alimentaire médiée par les IgE. La confirmation peut être obtenue par un ou plusieurs des tests suivants1 :
Histoire clinique + IgE spécifiques/tests cutanés
Test IgE d’allergènes moléculaires
Test d’activation des basophiles
Test de provocation orale
Les tests ImmunoCAP peuvent constituer une aide au diagnostic à toutes les étapes du parcours du patient allergique.
Graphique montrant les 5 étapes du parcours du patient allergique : 1. Suspicion (histoire clinique) ; 2. S’agit-il d’une sensibilisation allergique ; 3. À quoi le/la patient(e) est-il/elle allergique ? 4. Quels sont les meilleurs soins ? 5. Polysensibilisation complexe ou anaphylaxie idiopathique ?
* À interpréter en fonction des symptômes, de l’histoire clinique et des autres résultats (tests cutanés, tests de provocation, etc.) du/de la patient(e) ** Questions cliniques
La place des tests multiplex (Quand utiliser les tests multiplex ?)
Les tests comportant des allergènes moléculaires multiples peuvent être utiles dans des cas spécifiques1-2 :
  • Les polysensibilisations complexes
  • Les anaphylaxies idiopathiques nécessitant la recherche de cofacteurs latents et/ou d’allergènes masqués
Il est important de souligner que les tests multiplex ne doivent jamais être utilisés pour le dépistage ou comme tests de première intention1.
Les tests doivent être choisis en fonction de l’histoire médicale et ne doivent pas inclure de grands panels d’allergènes1-5. Cette recommandation est conforme à celles de nombreux pays1-5.
Pourquoi est-il essentiel de suivre cette indication pour la prise en charge des patients ?
Plus n’est pas forcément synonyme de mieux
Un usage non conforme aux recommandations peut avoir des répercussions négatives pour les patients ainsi que pour le système de santé2.
L’utilisation d’un test multiplex peut potentiellement être dangereuse lorsque ce test est utilisé hors indications ou comme test de dépistage2. L’interprétation sans tenir compte des symptômes cliniques associés peut3 :
  • Entraîner des restrictions alimentaires non nécessaires et potentiellement nocives
  • Avoir des effets sur la nutrition des enfants 
  • Engendrer une peur et une anxiété non nécessaires pour la famille ou les aidants
En allergologie pédiatrique, en particulier dans le diagnostic des allergies alimentaires, notamment chez les enfants présentant des symptômes d’eczéma, le test multiplex peut donner des informations sur des niveaux de sensibilisation dont la pertinence clinique n’est pas connue2.
Sensibilisation ne veut pas dire allergie !
Les tests multiplex sont semi-quantitatifs
Une limite des tests multiplex est qu’ils sont semi-quantitatifs et ne peuvent donc pas être utilisés pour le suivi des patients comme recommandé par l’EAACI1,2.
Les dosages répétés d’IgE spécifiques à des intervalles variables selon l’âge contribuent à :
  • Évaluer si une tolérance est développée (diminution des IgE spécifiques)1,6
  • Décider si un test de provocation orale (TPO) est nécessaire1
  • Déterminer le bon moment pour réintroduire l’aliment à éviter dans le régime alimentaire1,6,7
Pour le suivi du patient, il est important de doser les IgE spécifiques en utilisant la même technique quantitative1,8
Les tests multiplex ont une sensibilité plus faible
Les tests “multiplex” sont semi-quantitatifs et moins sensibles que les tests individuels ce qui constitue une autre limite2.
La sensibilité plus faible des tests “multiplex” est encore plus flagrante en ce qui concerne les “performances” du dosage des IgE avec des extraits allergéniques pour lesquels le choix du substrat allergénique est particulièrement critique2.
Avez-vous déjà pensé aux conséquences d’un test négatif pour l’allergène auquel le/la patient(e) est allergique ?
Tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP™ : une technologie de test, validée cliniquement et scientifiquement à laquelle vous pouvez faire confiance
Pour obtenir des résultats entièrement quantitatifs, un test doit montrer une résistance aux anticorps non IgE non spécifiques de l’allergène en compétition9 Dans les systèmes multiplex, la compétition due aux IgG peut réduire, voire bloquer complètement, la liaison des IgE10.
La technologie ImmunoCAP utilise une phase solide unique à forte capacité de liaison qui facilite l’accès aux épitopes des allergènes. Cela permet de détecter des concentrations sériques extrêmement faibles d’IgE spécifiques, en évitant les interférences avec les autres classes d’immunoglobulines présentes11.
Le test ImmunoCAP ISAC est la technologie multiplex de référence
En pédiatrie, la priorité doit être donnée aux tests nécessitant un volume de sang réduit, avec une plage de lecture des résultats étendue, le calcul des résultats à partir de “multiplets” et la corrélation avec la technologie ImmunoCAP, qui est considérée comme la référence en matière de tests de diagnostic in vitro des allergies2.
Une étude multicentrique italienne récente a comparé les tests ALEX et ISAC. L’analyse de comparaison qualitative (résultats négatifs/positifs) montre une concordance de 71 % si les résultats concordants négatifs sont exclus. L’analyse des panallergènes contenus dans les deux tests semble indiquer une performance meilleure du test ISAC® pour ces allergènes moléculaires2,12{/sup1}.
Obtenez le résumé de l’article
Portefeuille complet des tests ImmunoCAP
Portefeuille des tests IgE spécifiques ImmunoCAP™
  • Plus de 500 extraits allergéniques et mélanges d’allergènes.
  • Plus de 100 allergènes moléculaires permettent de distinguer une sensibilisation primaire d’une réactivité croisée.
  • Les tests ImmunoCAP™ Phadiatop™/Phadiatop™ nourrisson permettent de confirmer ou d’exclure une allergie atopique13-17.
Test multiplex ImmunoCAP™ ISAC E112i
  • Un test d’IgE spécifiques multiplex avec 112 allergènes moléculaires{t1}18{/t1}.
  • Permet aux professionnels de santé de résoudre des cas d’allergies compliqués19.
Test ImmunoCAP™ Rapid
  • Le test délocalisé facile et pratique pour une évaluation en première ligne de l’allergie20-23.
  • Allergènes liés à la respiration sifflante, à la rhinite et à l’asthme.
  • Deux bilans différents – pour les adultes et pour les enfants (chacun avec 10 allergènes)24-25.
  • Résultats en 20 minutes.
Test d’IgE totales ImmunoCAP™
  • Quantifie la concentration totale d’IgE26.
  • Chez les patients souffrant d’asthme, de rhinite ou de dermatite atopique dû/due à une allergie, la concentration d’IgE totales peut être élevée27.
Tests d’IgG spécifiques ImmunoCAP™
  • Marqueur d’exposition à des antigènes28.
  • Utilisés pour faciliter le diagnostic de diverses maladies allergiques, d’affections gastro-intestinales et de maladies pulmonaires telles que l’alvéolite allergique, sur la base de données probantes publiées dans des articles pertinents revus par des pairs28.
Test d’IgG4 spécifiques ImmunoCAP™
  • Permet d’évaluer le développement de la tolérance aux allergènes (p. ex., surveillance de l’immunothérapie)29.
Test ImmunoCAP™ ECP
  • Mesure le taux sérique de la protéine cationique des éosinophiles (ECP)30.
  • Facilite le diagnostic de l’asthme30.
  • Il a été démontré que le taux d’ECP est corrélé à la sévérité de l’asthme30.
Test ImmunoCAP™ Tryptase
  • Une tryptase élevée peut être un facteur de risque chez les patients ayant des antécédents de réactions allergiques sévères31.
  • Il est destiné à une utilisation en IVD pour faciliter le diagnostic clinique de la mastocytose systémique et des événements d’activation des mastocytes31.
Obtenez le résumé de l’article
Avec les tests ImmunoCAP, vous pouvez utiliser le bon test, au bon moment, pour le bon patient en cas d’allergie médiée par les IgE.
Contenu connexe
En savoir plus sur les ressources et les sujets mentionnés dans cet article.
Découvrez les perspectives d’experts présentées lors du symposium du PAAM
Enregistrement de la session de Thermo Fisher Scientific lors de l’EAACI 2024
Tests ImmunoCAP™ IgE Spécifiques
Les tests permettent de trouver des réponses, mais nos représentants peuvent aussi vous aider
Références
  1. Santos AF, et al. EAACI guidelines on the diagnosis of IgE-mediated food allergy. Allergy. 2023 ; 00: 1-20.
  2. Allergy Diagnostic Commission, multiparametric or multiplex systems in allergy diagnostics. Italian Journal of Pediatric Allergy and Immunology, 38(2). 2024. 
  3. Recommendations by the European Academy of Pediatrics, Choosing Wisely https://www.eapaediatrics.eu/-choosing-wisely/ Publié le 1er décembre 2023
  4. H.Chabane et al. Recommandations pour la prescription et l’interprétation des examens biologiques utilisables dans le cadre du diagnostic ou du suivi des allergies, disponibles en France. Revue Française d’Allergologie, 2021, ISSN 1877-0320. 
  5. Worm M, et al. Update of the SK2 guideline on the management of IgE-mediated food allergies. Allergologie select. 2021; 5: 195-243.
  6. Sicherer S.H., Sampson H.A. Food allergy: A review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management.  J Allergy Clin Immunol 2018 ;141:41-58
  7. Muraro A, et al; Groupe sur les lignes directrices sur les allergies alimentaires et l’anaphylaxie de l’EAACI. Les lignes directrices de l’EAACI sur les allergies alimentaires et l’anaphylaxie : diagnostic et prise en charge des allergies alimentaires. Allergy. 2014 Aug;69(8):1008-25. 
  8. Casas ML, et al. VALIDA project: Validation of allergy in vitro diagnostics assays (Tools and recommendations for the assessment of in vitro tests in the diagnosis of allergy) Advances in Laboratory Medicine / Avances en Medicina de Laboratorio, 2020; 1(4):20200051
  9. Ito K, Tagami K. Distinct differences in analytical performance of two commercially available assays for specific IgE to egg white and house dust mite allergens, Clin Mol Allergy 2021;2;19(1):13.
  10. Sereme Y. IgG removal significantly enhances detection of microarray allergen‐specific IgE reactivity in patients' serum, Allergy. 2021;76(1):395-398.
  11. Yman L, et al. Standardization of IgE antibody assays,1992
  12. Scala E et al. A qualitative and quantitative comparison of IgE antibody profiles with two multiplex platforms for component-resolved diagnostics in allergic patients. Clin Exp Allergy. 2021 Dec;51(12):1603-1612. doi: 10.1111/cea.14016. Publication en ligne du 20 septembre 2021. PMID: 34523179.
  13. Mode d’emploi ImmunoCAP™ Phadiatop™. 2024 ; 52-5205-FR/23.  
  14. Eriksson, N.E., Allergy screening with Phadiatop and CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis. Allergy, 1990. 45(4):  285-92. 
  15. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): 328-33. 
  16. Nilsson C, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2012 Mar;23(2):159–65. 
  17. Ballardini, N., et al., ImmunoCAP Phadiatop Infant--a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age. Allergy, 2006. 61(3): 337-43. 
  18. Mode d’emploi ImmunoCAP™ ISAC E112i. 2024 ; 52-5710-FR/04 7. Heaps, A., et al., The utility of the ISAC allergen array in the investigation of idiopathic anaphylaxis. Clin Exp Immunol, 2014. 177(2): 483-90. 
  19. Sarratud T, et al. Accuracy of a point-of-care testing device in children with suspected respiratory allergy. Allergy Asthma Proc 2010;31(2):e11-e17. 
  20. Diaz-Vazquez C, et al. Accuracy of ImmunoCAP Rapid in the diagnosis of allergic sensitization in children between 1 and 14 years with recurrent wheezing: The IReNE study. Pediatr Allergy Immunol 2009;20:601–9. 
  21. Hedlin G, et al. Allergy Diagnosis in Children and Adults: Performance of a New Point-of-Care Device, ImmunoCAP Rapid. WAO Journal 2009;2(7):138-43. 
  22. Eigenmann PA, et al. The ImmunoCAP Rapid Wheeze/Rhinitis Child test is useful in the initial allergy diagnosis of children with respiratory symptoms. Pediatr Allergy Immunol 2009;20:772–9. 
  23. Mode d’emploi ImmunoCAP™ Rapid Asthma/Rhinitis Adult. 2022 ; 52-5257-FR/14. 
  24. Mode d’emploi ImmunoCAP™ Rapid Asthma/Rhinitis Child. 52-5253-FR/17. 
  25. Mode d’emploi ImmunoCAP Total IgE 
  26. Salo PM, Calatroni A et al. Allergy-related outcomes in relation to serum IgE: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2006. J Allergy Clin Immunol.2011;127(5):1226-35. 
  27. Mode d’emploi ImmunoCAP Specific IgG, 2022;52-5293-EN/08 08. 
  28. Mode d’emploi ImmunoCAP Specific IgG4, 2022 ; 52-5716-FR/01 
  29. Mode d’emploi ImmunoCAP ECP. 2022 ; 52-5296-FR/06 
  30. Mode d’emploi ImmunoCAP™ Tryptase. 2024 ; 52-5467-FR/06