Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Veröffentlicht: Mai 2026
Fachliche Beratung: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Die Gräserpollensaison kommt jedes Jahr und ebenso kommen auch die gleichen Patienten mit allzu vertrauten Symptomen wie verstopfte Nase, Niesen und juckenden Augen in die Praxis. Die Behandlung beginnt, wird angepasst und oft wiederholt, aber viele kehren weiterhin symptomatisch zurück ohne ein klares Verständnis dessen, was ihre Erkrankung auslöst.
Hausärzten ist dieses Muster bekannt. Aber es wirft eine wichtige Frage auf:
Werden die Symptome behandelt und die Auslöser erkannt?
Der Verdacht auf Gräserpollenallergien basiert oft auf der Saisonalität. Überlappende Symptome, multiple Sensibilisierungen und variable Exposition machen es jedoch schwierig, den zugrundeliegenden Auslöser zu erkennen.1  Ohne diagnostische Klarheit kann sich die Versorgung reaktiv gestalten, was zu unnötigen Wiederholungsbesuchen und anhaltender Frustration der Patienten führt.
Spezifische IgE-Tests in der Primärversorgung bieten die Möglichkeit, dieses Muster zu ändern. Eine effizientere Erkennung oder der Ausschluss einer Sensibilisierung gegenüber Gräserpollen liefert objektive Einblicke und unterstützt ein gezielteres und effektiveres Patientenmanagement.1
Verständnis der Gräserpollenexposition und -muster
Die Gräserpollensaison variiert je nach Region, wobei die Spitzenzeiten typischerweise im späten Frühling bis zum Frühsommer auftreten.2  Zeitpunkt und Intensität können je nach geografischer Lage, Klima und vorkommenden Gräserarten variieren.
Die Exposition gegenüber Gräserpollen ist oft durch kurze Phasen hoher Pollenmengen gekennzeichnet. Während dieser Spitzen können Patienten einen plötzlichen Beginn oder eine Verschlechterung der Symptome erfahren, selbst wenn sie zuvor mild waren. 2 Dadurch kann der Symptomverlauf unvorhersehbar erscheinen.
Auch die Gräserpollenbelastung wird von Umweltbedingungen beeinflusst:2
  • Höher an warmen, trockenen und windigen Tagen
  • Niedriger bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit
Diese Veränderungen der Pollenbelastung wirken sich direkt auf die Exposition des Patienten aus. Die Symptome verschlimmern sich oft beim Aufenthalt im Freien an Tagen mit hoher Pollenbelastung und bessern sich, wenn die Exposition reduziert wird.
Die Gräserpollensaison kann sich mit anderen Pollensaisons überschneiden, wie etwa Baumpollen früher oder Kräuterpollen später im Jahr, wodurch es schwierig ist, die Symptome allein zeitlich einem einzelnen Auslöser zuzuordnen.1
Warum sind Symptome bei Gräserpollen schwierig?
Die Symptome deuten nicht immer auf eine einzige Ursache hin.
Die Symptome der Gräserpollennallergie überschneiden sich oft mit Virusinfektionen, nicht-allergischer Rhinitis und Sensibilisierungen gegenüber anderen Allergenen.2 Dadurch kann es schwierig sein, Gräserpollen allein anhand des Krankheitsbilds als Hauptursache der Symptome zu identifizieren.
Exposition und Symptome können inkonsistent sein
Eine Gräserpollenallergie kann mit einer Kombination aus Nasen- und Augensymptomen auftreten und kann auch mit Symptomen der unteren Atemwege wie Husten, Keuchen oder Atemnot verbunden sein, was den Zusammenhang zwischen allergischer Rhinitis und Asthma widerspiegelt.3
Alltägliche Veränderungen der Pollenbelastung Umweltbedingungen und Exposition können zu unterschiedlichen Symptomen führen und die Interpretation von Mustern erschweren.
Auslöser sind oft mehrere Allergene
Einige Patienten sind gegenüber mehreren Allergenen sensibilisiert. Überlappende Pollensaisons oder zusätzliche Auslöser können die Symptomdauer verlängern, was es schwierig macht, einen einzelnen Auslöser anhand der Jahreszeit zu identifizieren.1
Spezifische IgE-Bluttests für die Sensibilisierung gegenüber Gräserpollen
Angesichts dieser diagnostischen Herausforderungen ist es wichtig, den zugrunde liegenden Auslöser zu identifizieren.
Mit einer Blutabnahme können ImmunoCAP™-spezifische IgE-Tests helfen, festzustellen, ob Gräserpollen zu den Symptomen eines Patienten beitragen oder ob ein anderer Auslöser beteiligt ist. Dies ist besonders hilfreich, wenn Symptome:
  • Länger andauern als erwartet
  • Nicht auf die Behandlung ansprechen
  • Inkonsistent oder unklar sind
Die Tests können Sensibilisierungen gegenüber anderen Allergenen wie Baumpollen oder Kräuter identifizieren, wodurch erklärt werden kann, warum die Symptome über die ganze Saison hinweg anhalten.
Erfahren Sie mehr über die ImmunoCAP spezifischen IgE-Tests und deren Rolle bei der Allergiediagnose.
Die Rolle spezifischer IgE-Bluttests in der Primärversorgung
Wenn man weiß, dass Gräserpollen der Auslöser sind, wird die Behandlung vereinfacht.
Anstatt die Behandlung ausschließlich auf Grundlage der Symptome anzupassen, können Sie Ihr Vorgehen an den zugrunde liegenden Auslösern ausrichten. Dazu kann gehören, die Behandlung an Pollenbelastungsspitzen anzupassen, realistische Erwartungen zu vermitteln und zu erkennen, ob Symptome auf die Exposition und nicht auf ein Versagen der Therapie zurückzuführen sind. Die frühzeitige Erkennung der Auslöser kann helfen, unnötige Wiederholungsbesuche zu reduzieren und eine effektivere Symptomkontrolle zu gewährleisten.
Dadurch werden außerdem klarere Gespräche mit den Patienten ermöglicht. Wenn Patienten verstehen, wie sich die Pollenexposition auf ihre Symptome auswirkt, können sie diese besser vorhersehen und behandeln.
Sehen Sie, wie die Erkennung der Sensibilisierung gegenüber Gräserpollen zu einer zuverlässigeren klinischen Entscheidungsfindung führen kann – sehen Sie sich diese Fallstudie an:
Wie man einen ImmunoCAP spezifischen IgE-Test anordnet
ImmunoCAP spezifische IgE-Tests können über standardisierte Laborkanäle angeordnet werden, einschließlich elektronischer Patientenaktensysteme oder lokaler Referenzlabore. Tests können im Rahmen eines klinisch relevanten und lokalisierten Atemwegsprofils angefordert werden.
Eine routinemäßige Blutprobe ist erforderlich.  Die Ergebnisse liefern objektive Informationen zur Sensibilisierung, die leicht zu interpretieren sind, unter Berücksichtigung der klinischen Anamnese und saisonalen Exposition.
Erfahren Sie, wie Sie ImmunoCAP spezifische IgE-Tests in Ihrer Region anordnen und so eine zuverlässigere klinische Entscheidungsfindung unterstützen können.
Häufig gestellt Fragen zu Gräserpollenallergien
Wenn die Symptome trotz Behandlung anhalten, sollten Diagnose, Therapietreue und Allergenexposition erneut überprüft werden. Stellen Sie sicher, dass der Patient seine Medikamente korrekt und konsequent anwendet, und bewerten Sie die fortbestehende Allergenexposition einschließlich saisonaler und umweltbedingter Faktoren. Spezifische IgE-Tests können helfen, eine Allergensensibilisierung nachzuweisen, wenn der zugrunde liegende Auslöser unklar bleibt, und unterstützen fundiertere klinische Entscheidungen. Intensivieren Sie die Therapie bei Bedarf oder überweisen Sie den Patienten zur weiteren Abklärung an einen Allergiespezialisten.
Veranlassen Sie ImmunoCAP™ spezifische IgE-Tests auf Gräserpollen bei Patienten mit anhaltender oder saisonaler Rhinitis oder Konjunktivitis, die auf eine allergische Ursache hindeuten. Die Testung ist angezeigt, wenn die Symptome mittel bis schwer ausgeprägt sind, auf eine empirische Behandlung nicht ausreichend ansprechen oder der Verdacht auf eine Sensibilisierung gegenüber mehreren Allergenen besteht. Besonders hilfreich ist sie bei lang anhaltenden, uneinheitlichen Symptomen oder wenn sich anhand der Saisonalität allein kein eindeutiger Auslöser bestimmen lässt. Die Identifizierung der relevanten Allergene unterstützt Entscheidungen zum weiteren Management, beispielsweise gezielte Expositionsvermeidung oder die Überweisung an einen Spezialisten.
Die wirksame Behandlung einer Gräserpollenallergie kombiniert Allergenvermeidung, eine bedarfsgerechte medikamentöse Therapie und die Aufklärung der Patienten. Empfehlen Sie Ihren Patienten, die Exposition während der Hauptsaison für Gräserpollen zu minimieren und Erstlinientherapien wie intranasale Kortikosteroide und nicht sedierende Antihistaminika optimal einzusetzen. Bleiben die Symptome unkontrolliert, sollte eine Überweisung an einen Spezialisten zur weiteren Abklärung erwogen werden.
Hausärzte können Patienten mit einfachen, praktischen Maßnahmen dabei unterstützen, die Exposition gegenüber Gräserpollen zu verringern. Empfehlen Sie, täglich die Pollenbelastung zu prüfen, Aktivitäten im Freien während der Spitzenzeiten einzuschränken, während der Pollensaison Fenster geschlossen zu halten und wenn möglich Klimaanlagen zu nutzen. Nach dem Aufenthalt im Freien sollten Patienten duschen, ihre Haare waschen und die Kleidung wechseln, um Pollen zu entfernen. Auch das Trocknen der Wäsche in Innenräumen und das Tragen einer Sonnenbrille im Freien können die Exposition verringern. Diese einfachen Maßnahmen können die Symptomkontrolle und die Lebensqualität verbessern.
Überweisen Sie Patienten an einen Allergiespezialisten, wenn die Symptome trotz Behandlung bestehen bleiben oder die Diagnose unklar ist. Eine Überweisung ist ebenfalls angezeigt, wenn eine allergenspezifische Immuntherapie in Betracht gezogen wird, da eine fachärztliche Beurteilung erforderlich ist, um die Eignung zu bewerten und die Therapie zu steuern. Patienten mit schwerem oder schwer kontrollierbarem Asthma, insbesondere bei Verdacht auf einen allergischen Auslöser, können von einer spezialisierten Betreuung profitieren. Überweisen Sie außerdem Patienten mit Sensibilisierung gegenüber mehreren Allergenen, da eine weiterführende Diagnostik relevante Auslöser identifizieren und eine gezieltere Behandlung ermöglichen kann.
Referenzen
  1. Wise SK, et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Allergic Rhinitis. Int Forum Allergy Rhinol. 2023;13:293–859.
  2. D’Amato G, et al. Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy. 2016;71:154–165.
  3. Brożek JL, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines—2020 revision. J Allergy Clin Immunol. 2020;145:70–80.