Recent searches Clear History
Contatti
Allergia al polline delle graminacee: cosa devono sapere i medici di medicina generale
Pubblicato: maggio 2026
Revisione medica da parte di: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
La stagione dei pollini delle graminacee torna ogni anno, così come i pazienti che presentano sintomi fin troppo familiari, come congestione, starnuti e prurito agli occhi. l trattamento viene avviato, adattato e spesso ripetuto, ma molti pazienti continuano a essere sintomatici senza una chiara identificazione della causa alla base della loro condizione.
Per i medici di medicina generale, questo quadro è comune. Ma solleva una domanda importante:
Stiamo gestendo i sintomi o identificando i fattori scatenanti?
La presenza di un’allergia al polline delle graminacee viene spesso ipotizzata sulla base della stagionalità dei sintomi. Tuttavia, la sovrapposizione dei sintomi, la presenza di più sensibilizzazioni e l'esposizione variabile non rendono sempre chiaro il fattore scatenante. Senza una chiara definizione diagnostica, la gestione del paziente rischia di diventare reattiva, portando a visite ripetute non necessarie e al persistere della frustrazione del paziente.
I test delle IgE specifiche nella medicina di base offrono l'opportunità di cambiare questo approccio. La possibilità di confermare o escludere una sensibilizzazione al polline delle graminacee consente di basarsi su informazioni oggettive e favorisce una gestione del paziente più mirata ed efficace.1
Uova marroni e un bicchiere di latte vaccino.
Comprendere l’esposizione al polline delle graminacee e l'andamento stagionale
La stagione del polline delle graminacee varia in base al luogo, con periodi di picco che si verificano tipicamente dalla tarda primavera all'inizio dell'estate.I tempi e l'intensità possono variare a seconda della geografia locale, del clima e delle varietà di erbe presenti.
L'esposizione al polline delle graminacee è spesso caratterizzata da brevi periodi con un'elevata concentrazione del polline. Durante questi picchi, i pazienti possono manifestare un'insorgenza improvvisa o un peggioramento dei sintomi, anche se in precedenza erano lievi.2 Questo può rendere imprevedibile la progressione dei sintomi.
I livelli di polline delle graminacee sono influenzati anche dalle condizioni ambientali:2
  • Più alti nelle giornate calde, secche e ventose
  • Più bassi nelle giornate di pioggia o molto umide
Queste variazioni dei livelli di polline incidono direttamente sull'esposizione del paziente. I sintomi spesso peggiorano con l'esposizione all'aria aperta nei giorni in cui la concentrazione di polline è elevata e migliorano quando l'esposizione è ridotta.
La stagione del polline delle graminacee può sovrapporsi ad altre stagioni polliniche, come quella dei pollini degli alberi all’inizio dell’anno o quella dei pollini delle erbe infestanti più avanti nella stagione, rendendo difficile attribuire i sintomi a un singolo fattore scatenante sulla base del solo periodo di manifestazione.1
Perché i sintomi dell’allergia al polline delle graminacee possono essere difficili da interpretare?
I sintomi non sempre indicano una causa specifica
I sintomi dell'allergia al polline delle graminacee spesso si sovrappongono a infezioni virali, rinite non allergica e sensibilizzazioni ad altri allergeni.2 Di conseguenza, può essere difficile stabilire se i pollini delle graminacee siano il principale fattore responsabile dei sintomi basandosi esclusivamente sul quadro clinico.
Esposizione e sintomi non sempre coincidono
L'allergia al polline delle graminacee può presentarsi con una combinazione di sintomi nasali e oculari e può anche essere associata a sintomi delle vie aeree inferiori come tosse, respiro sibilante o difficoltà respiratorie, riflettendo il legame tra rinite allergica e asma.3
Le variazioni giornaliere dei livelli di polline, delle condizioni ambientali e dell'esposizione possono determinare una variabilità dei sintomi, rendendo più difficile interpretarne l'andamento.
Spesso i sintomi sono scatenati da più allergeni
Alcuni pazienti sono sensibilizzati a molteplici allergeni. La sovrapposizione delle stagioni polliniche o la presenza di ulteriori fattori scatenanti possono prolungare la durata dei sintomi, rendendo difficile identificare un unico fattore scatenante in base al periodo dell'anno.1
Test ematici delle IgE specifiche per la sensibilizzazione al polline delle graminacee
Considerate queste difficoltà diagnostiche, è importante identificare il fattore scatenante alla base dei sintomi.
Con un solo prelievo di sangue, i test delle IgE specifiche ImmunoCAP™ possono aiutare a stabilire se il polline delle graminacee possa contribuire ai sintomi del paziente o se siano coinvolti altri fattori scatenanti. Questo tipo di test è particolarmente utile quando i sintomi:
  • Durano più del previsto
  • Non rispondono al trattamento
  • Sembrano incoerenti o poco chiari
Il test può identificare sensibilizzazioni ad altri allergeni, come i pollini degli alberi o delle erbe infestanti, che possono spiegare la persistenza dei sintomi nel corso della stagione.
Scopri di più sul test delle IgE specifiche ImmunoCAP e sul suo ruolo nella diagnosi delle allergie.
Il ruolo dei test ematici delle IgE specifiche nella medicina generale
Una volta stabilito che il fattore scatenante è il polline delle graminacee, la gestione del caso diventa più semplice.
Anziché adattare il trattamento esclusivamente in base ai sintomi, è possibile orientare l'approccio in funzione dei fattori che li determinano. In questo modo, è possibile sviluppare un trattamento tempestivo in base ai picchi di concentrazione dei pollini, stabilire le aspettative o riconoscere i casi in cui i sintomi sono correlati all’esposizione piuttosto che a una mancata risposta al trattamento. L’identificazione precoce dei fattori scatenanti può contribuire a ridurre le visite ripetute non necessarie e a favorire un controllo più efficace dei sintomi.
Inoltre, favorisce una comunicazione più chiara con i pazienti. Quando i pazienti comprendono in che modo l’esposizione ai pollini influisce sui loro sintomi, sono maggiormente in grado di prevederli e gestirli in modo appropriato.
Leggi questo caso clinico e scopri come l'identificazione della sensibilizzazione al polline delle graminacee possa favorire decisioni cliniche più sicure:
Come prescrivere un test delle IgE specifiche ImmunoCAP
I test delle IgE specifiche ImmunoCAP possono essere prescritti tramite i canali di standard, compresi i sistemi di cartelle cliniche elettroniche, e possono essere eseguiti presso i laboratori di riferimento locali. I test possono essere prescritti nell'ambito di un profilo respiratorio clinicamente rilevante e localizzato.
È necessario un campione di sangue di routine.  I risultati forniscono informazioni oggettive sulla sensibilizzazione facili da interpretare, da integrare con l'anamnesi clinica e l'esposizione stagionale.
Scopri come prescrivere i test delle IgE specifiche ImmunoCAP nella tua regione e favorisci decisioni cliniche più sicure.
Domande frequenti sull'allergia al polline delle graminacee
Se i sintomi persistono nonostante il trattamento, rivaluta la diagnosi, l'aderenza terapeutica e l'esposizione agli allergeni. Verifica che il paziente assuma correttamente e con regolarità i farmaci e riesamina l'esposizione continua agli allergeni, compresi i fattori stagionali e ambientali. I test per le IgE specifiche possono contribuire a identificare la sensibilizzazione agli allergeni quando il fattore scatenante non è chiaro, supportando decisioni cliniche più consapevoli. Intensifica la terapia se opportuno oppure invia il paziente a uno specialista in allergologia per ulteriori valutazioni.
Richiedi i test ImmunoCAP™ per le IgE specifiche per i pollini delle graminacee quando i pazienti presentano sintomi persistenti o stagionali di rinite o congiuntivite suggestivi di una causa allergica. I test sono indicati quando i sintomi sono di grado moderato o grave, non sono adeguatamente controllati dal trattamento empirico oppure quando vi è il sospetto di sensibilizzazione a più allergeni. Possono essere particolarmente utili quando i sintomi sono prolungati, variabili o difficili da attribuire a un unico fattore scatenante sulla sola base della stagionalità. L'identificazione degli allergeni responsabili può guidare le decisioni gestionali, comprese strategie mirate di evitamento o l'invio allo specialista.
La gestione efficace dell'allergia ai pollini delle graminacee combina l'evitamento degli allergeni, la terapia farmacologica quando necessaria e l'educazione del paziente. Consiglia ai pazienti di ridurre al minimo l'esposizione durante i periodi di massima concentrazione dei pollini delle graminacee e di ottimizzare le terapie di prima linea, come i corticosteroidi intranasali e gli antistaminici non sedativi. Se i sintomi rimangono non controllati, valuta l'invio a uno specialista per ulteriori approfondimenti.
I medici di medicina generale possono aiutare i pazienti a ridurre l'esposizione ai pollini delle graminacee con semplici misure pratiche. Consiglia ai pazienti di controllare quotidianamente i livelli di polline, limitare le attività all'aperto durante i periodi di massima concentrazione, tenere chiuse le finestre durante la stagione pollinica e utilizzare l'aria condizionata quando possibile. Dopo essere stati all'aperto, è opportuno fare la doccia, lavare i capelli e cambiare gli indumenti per eliminare il polline. Anche asciugare il bucato in casa e indossare occhiali da sole all'aperto può contribuire a ridurre l'esposizione. Queste semplici misure possono migliorare il controllo dei sintomi e la qualità della vita.
Invia il paziente a uno specialista in allergologia se i sintomi persistono nonostante il trattamento o se la diagnosi non è chiara. L'invio è consigliato anche quando si prende in considerazione l'immunoterapia allergene-specifica, poiché è necessaria una valutazione specialistica per stabilirne l'appropriatezza e guidare il trattamento. I pazienti con asma grave o difficile da controllare, soprattutto se si sospetta un fattore scatenante allergico, possono beneficiare di cure specialistiche. Inoltre, invia i pazienti con sensibilizzazione a più allergeni, poiché una valutazione più approfondita può identificare gli allergeni rilevanti e consentire una gestione più mirata.
Bibliografia
  1. Wise SK, et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Allergic Rhinitis. Int Forum Allergy Rhinol. 2023; 13:293–859.
  2. D’Amato G, et al. Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy. 2016;71:154–165.
  3. Brożek JL, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines — Revisione 2020. J Allergy Clin Immunol. 2020;145:70–80.