Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
ENST00000376256.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
ENST00000376256.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172245.hg.1 |
TC0900010588.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172257.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172257.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172257.hg.1 |
ENST00000483135.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172257.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172257.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172257.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172257.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172257.hg.1 |
ENST00000483135.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172257.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172257.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172257.hg.1 |
TC0900010588.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000483135.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
ENST00000483135.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172250.hg.1 |
TC0900010588.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000483135.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
ENST00000483135.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172248.hg.1 |
TC0900010588.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000376256.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000376256.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172244.hg.1 |
TC0900010588.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
ENST00000376256.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
ENST00000376256.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172243.hg.1 |
TC0900010588.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000483135.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
ENST00000483135.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172252.hg.1 |
TC0900010588.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000483135.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
ENST00000483135.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172249.hg.1 |
TC0900010588.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000483135.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000351839.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000360384.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000376263.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000376281.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000457156.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000472778.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
ENST00000483135.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
NM_002140.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
NM_031262.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
NM_031263.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900172251.hg.1 |
TC0900010588.hg.1 |
Clariom D TC |