Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162618.hg.1 |
ENST00000611673.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162618.hg.1 |
ENST00000613061.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162618.hg.1 |
ENST00000615531.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162618.hg.1 |
ENST00000616283.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162618.hg.1 |
ENST00000616711.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162618.hg.1 |
NR_119376.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162618.hg.1 |
TC2000008978.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162618.hg.1 |
ENST00000611673.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162618.hg.1 |
ENST00000613061.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162618.hg.1 |
ENST00000615531.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162618.hg.1 |
ENST00000616283.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162618.hg.1 |
ENST00000616711.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162618.hg.1 |
NR_119376.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
ENST00000611673.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
ENST00000613061.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
ENST00000615531.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
ENST00000616283.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
ENST00000616711.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
ENST00000621044.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
NR_119376.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
TC2000008978.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
ENST00000611673.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
ENST00000613061.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
ENST00000615531.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
ENST00000616283.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
ENST00000616711.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
ENST00000621044.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2000162616.hg.1 |
NR_119376.1 |
Refseq |