Analizador Raman portátil TruScan™ G3
Thermo Scientific™
Analizador Raman portátil TruScan™ G3
Rapid material identification testing for pharmaceutical and biotechnology manufacturing quality control/quality assurance processes.
Have Questions?
Número de catálogoIntervalo espectral
TRUSCANG3De 250 a 2875 cm-1
Número de catálogo TRUSCANG3
Precio (MXN)
-
Intervalo espectral:
De 250 a 2875 cm-1
El analizador Raman portátil TruScan G3 sigue con la evolución del análisis de identificación de materias primeras para procesos de control de calidad de fabricación de biotecnología y fármacos que requieren velocidad, facilidad y eficiencia para mantener la fabricación continua. Normalmente, las muestras se trasladan a laboratorios de control de calidad para su análisis, lo que aumenta los costes y reduce la productividad. El analizador Raman portátil TruScan G3 permite a los operadores que no sean técnicos realizar rápidamente análisis de identificación de materias primeras sin necesidad de un laboratorio. Disfrutan de la misma calidad y el mismo rendimiento del laboratorio en cualquier lugar, ya sea un almacén o un muelle de carga.
  • Evite el análisis de identificación farmacopeico que requiere mucho tiempo y formación de laboratorio trasladando los análisis de identificación al punto de recepción.
  • Muestreo de apuntar y disparar no destructivo a través de bolsas de plástico, recipientes de vidrio, blísteres y cubiertas de gel transparente.
  • Compatible con los métodos validados del anterior analizador Raman portátil TruScan RM, lo que convierte la implementación del analizador Raman portátil TruScan G3 en una transferencia rápida de métodos para una experiencia prácticamente perfecta.
  • Un método seguro para transferir los datos mediante Wi-Fi o una conexión alámbrica para su tranquilidad.
  • No se necesita un mantenimiento frecuente del hardware ni de los consumibles para funcionar
  • Conformidad mejorada con la norma 21 CFR, parte 11
Especificaciones
Simbologías compatibles con códigos de barrasLa mayoría de los estándares lineales y 2D
Batería, tipoBatería interna de iones de litio recargable, > 3 horas de funcionamiento
Certificaciones/conformidadFDA 1040, 21 CFR Parte 11, certificación CE, farmacopea europea 8.7
Óptica de recogida
NA = 0,33, 18 mm de distancia de trabajo, tamaño del punto de 0,2  mm
ConexionesPuerto Ethernet, WiFi (opcional)
DescripciónAnalizador Raman portátil TruScan G3
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)7.8 x 4.6 x 1.8 in (19.9 x 11.8 x4.6 cm)
ExposiciónEl tiempo de exposición se establece automáticamente
Longitud de onda de excitación láser785 nm ± 0,5 (ancho de línea de 2 cm-1, estabilidad < 0,1 cm-1)
Salida láser250 mW ± 25
Sistemas operativos
OS: Windows 10 and 11; Browers: Edge and Chrome
Accesorios opcionalesPorta viales, sonda de extensión, cono de nariz, baterías intercambiables en caliente, correa de mano, soporte para tableta
PuertosUSBc y alimentació
Fuente de alimentaciónAdaptador de pared CC, 100/ 240 V, 50/60 Hz
Intervalo espectralDe 250 a 2875 cm-1
Resolución espectralDe 8 a 10,5 cm-1 (FWHM) en todo el intervalo
Intervalo de temperatura (métrico)De -20 °C a 50 °C
Peso (imperial)
2.6 lb
Peso (métrico)
1.18 kg
Unit SizeEach