針對臨床醫師
適用於醫療專業人員的資源  
進一步瞭解常見的過敏疾病、症狀、管理範例和檢測考量。
  食物 
  季節性 
  室內 
  過敏性氣喘 
您的病患是否適合進行特異性 IgE 檢測?
瞭解更多資訊 
取得有關全過敏原和分子過敏原的詳細資訊。
過敏原百科全書 
昆蟲叮咬過敏: 如何檢測以及在緊急情況下如何應對
2025 年 7 月    醫療資訊審查者: Magnus Borres,醫學事務總監
Illustration of a girl getting stung by a couple of bees.
昆蟲叮咬過敏是一個困擾全球許多人的問題。 雖然在大多數情況下,叮咬只會引起輕微不適,但對某些人來說,叮咬可能會誘發很嚴重的過敏反應。 了解其症狀、可能的致敏昆蟲,以及可用的診斷檢測,是更有效治療這種疾病的關鍵步驟。1,6
昆蟲叮咬過敏:毒液是主要原因
膜翅目這一術語是指一類大型昆蟲目。 在歐洲,70.6% 的過敏性休克反應是由胡蜂叮咬所致,23.4% 是由蜜蜂所致,4.1% 是由大黃蜂所致。 黃斑胡蜂(Vespula wasp)過敏是在全球范圍內最為常見的類型。 11
膜翅目進行叮咬時,它會向被咬者注入一種毒液,毒液中包含蛋白質1,這些蛋白質可觸發人體作出反應。 膜翅目昆蟲叮咬引起的反應可分類為過敏性和非過敏性反應。 5
前者發生在已知過敏的受試者中,可能表現為局部全身性反應。
非過敏性反應與毒液的毒性有關,可能導致發燒、大範圍發紅等症狀,罕見情況下會導致急性腎衰竭或肌肉損傷。3,8
昆蟲叮咬過敏的症狀: 毒液引起的最常見過敏反應
膜翅目昆蟲毒液引起的過敏反應分為三大類:
  • 局部反應:毒液注入部位出現紅腫伴發癢 這些症狀通常會在數小時內消退。6,7
  • 大範圍局部反應 (LLR): 腫脹可能超過 10 cm 並持續長達一周的時間。 這些症狀通常累及整個受影響的身體部位。3,7
  • 全身性反應: 這些症狀會累及叮咬部位以外的器官,可能表現為風疹塊、血管性水腫、氣喘發作、胃腸道症狀,在較嚴重的情況下還會出現過敏性休克。1,7
預防昆蟲叮咬
預防昆蟲叮咬並進行過敏檢測,是降低過敏反應風險的第一步,尤其對於那些曾因膜翅目昆蟲毒液而經歷過敏發作的人。1,3
透過日常採取幾項預防措施,可以幫助減少接觸昆蟲叮咬的機會,避免潛在的危險情況。
以下是一些建議:
  • 避免使用濃香水或穿著顏色鮮豔的衣物。
  • 避免在野花草地上光腳行走。
  • 在戶外飲用罐裝或玻璃瓶裝飲料前,先檢查其內容物。
  • 如果您是過敏體質,請務必隨身攜帶腎上腺素自動注射器。5,6,7
了解昆蟲叮咬過敏的徵像以及應對方法,對於預防嚴重後果和更安全地生活至關重要。3
哪些昆蟲會引發這類過敏?
過敏相關的膜翅目昆蟲主要屬於蜜蜂科(Apidae)胡蜂科(Vespidae)3
  • 蜜蜂 (Apis mellifera) 和熊蜂 ( Bombus terrestris ): 蜜蜂的螫針呈鋸齒狀,叮咬後會留在受害者的組織中,從而導致昆蟲死亡。3,4,7
  • 胡蜂 ( Vespula, Dolichovespula, Polistes ) 和大黃蜂 (Vespa crabro): 由於其螫針光滑,它們可以多次進行叮咬而不會死亡。4,5,7
  • 紅螞蟻:存在於某些地理區域,它們可向被咬者注入毒液,並在已知過敏的患者中引發各種症狀。 8
針對昆蟲叮咬的過敏檢測
要診斷膜翅目昆蟲毒液過敏,必須取得患者的病史並進行特定檢驗。1,5
診斷的目標包括:
  • 對反應進行分類
  • 確認 IgE 介導的致病機轉
  • 識別進行叮咬的昆蟲1,5
診斷需基於患者的臨床病史診斷檢測結果來確定。 2,9,10取得病史是必要的步驟,因為這能讓患者描述症狀、反應的過程(可透過醫療證明的形式進行記錄)、被叮咬的次數以及叮咬昆蟲的特徵(如能辨識)。1,3
在某些情況下,向患者展示昆蟲標本展示板可能會有助於辨識引發反應的昆蟲。3,4
其中一項最準確的診斷檢測為特異性 IgE檢測,該檢測可測定針對昆蟲毒液的特異性 IgE 抗體之濃度。1,2,10
此檢測具有多項優點:
  • 可靠性:它能針對過敏原的致敏反應提供準確的結果。
  • 便利性與可及性: 無論年齡、皮膚狀況或是否使用抗組織胺,皆可進行該檢測。
  • 提供詳細資訊: 該檢測可以識別與其他過敏原之間的交叉反應,並制定個人化的治療計畫。2,3,9,10
此外,測量基線血清類胰蛋白酶水平,有助於辨識出嚴重全身性反應風險較高的患者,並可能提示潛在的肥大細胞疾病,如全身性肥大細胞增多症。3,10這些資訊對於制定適當的治療策略至關重要,包括考慮對高風險個體進行終身毒液免疫療法。1,2,5
用於瞭解過敏的工具
追蹤過敏症狀並為就診醫療服務提供者做好準備。
瞭解特定過敏原,包括常見症狀、管理和緩解。 
您是醫療服務提供者嗎?取得有關數百種完整過敏原和分子過敏原的完整資訊。
  1. Bonifazi F, et al. AAITO Guidelines. 2021
  2. Jakoba T, et al. Component resolved diagnostics for hymenoptera venom allergy. 2021.
  3. Bilò MB, et al. Criteri pratici sulla gestione della allergia al veleno di imenotteri: consensus italiano. 2021.
  4. Radice A, SIAAIC Hymenoptera, https://siaaic.org/riconoscere-gli-imenotteri-e-lallergia-al-loro-veleno/
  5. Radice A, SIAAIC Hymenoptera Diagnosis, https://siaaic.org/diagnosi-e-terapia-dellallergia-a-veleno-di-imenotteri/
  6. ACAAI. Insect Sting Allergies. 2021. https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/insect-sting-allergies/
  7. Johns Hopkins Medicine. Insect Stings. 2021. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/insect-stings
  8. Bourrain J-L, et al. Manifestations cliniques de l’allergie aux venins d’hyménoptères. Revue Française d'Allergologie. 2022;62(1):38-43.
  9. EAACI. Molecular Allergology User's Guide 2.0. 2023.
  10. Venom Component Allergen IgE Measurement in the Diagnosis and Management of Insect Sting Allergy, Simon Blank, PhDa, Peter Koro sec, PhDb,c,d, Benjamin O. Slusarenko, MSca, Markus Ollert, MD, DMScie,f, and Robert G. Hamilton, PhD, D(ABMLI)
  11. Diagnosis of hymenoptera venom allergy. Elisabeth Popin a, Jean-Pierre Jacquier b, Claude Lambert et le Groupe de Travail Insectes Piqueurs