Para médicos
Recursos para profissionais médicos  
Saiba mais sobre doenças alérgicas comuns, sintomas, paradigmas de gerenciamento e considerações de teste.
  Alimentar  
  Sazonal  
  Ambientes internos  
  Asma alérgica  
Seu paciente é candidato a testes específicos de IgE?
Descubra 
Obtenha informações detalhadas sobre alérgenos inteiros e componentes de alérgenos.
Enciclopédia de alérgenos 
A alergia a árvores de Natal pode te deixar doente?
Junho de 2022  Linda Armstrong |  ✓  Revisão médica por: Gary Falcetano, médico assistente, educador certificado em asma; Fabio Iachetti, doutorado em medicina
Médico assistente licenciado com mais de 25 anos de experiência diversificada em medicina de emergência e catástrofe, cuidados primários, e alergia e imunologia, Gary Falcetano é o Gestor de Assuntos Clínicos nos EUA no departamento de Alergias na divisão ImmunoDiagnostics da Thermo Fisher Scientific. Fabio Iachetti é médico licenciado com mais de 15 anos de experiência em várias áreas de doenças como: alergia, cardiovasculares, dor, gastrointestinais, reumatologia, urologia e diabetes. É Gestor médico sênior no departamento de Alergia na equipe de Assuntos Clínicos Globais da divisão ImmunoDiagnostics da Thermo Fisher Scientific.
Quer esteja a celebrar o Natal, Kwanzaa, Ōmisoka ou a Nossa Senhora de Guadalupe, dezembro pode ser a época dos espirros. Embora as constipações e a gripe sejam comuns nesta época do ano, estas podem não ser a causa do seu desconforto. O verdadeiro culpado pode ser os alérgenos na árvore de Natal à espreita na sua sala de estar ou nos inúmeros pinheiros presentes em todos os lugares, de centros comerciais a estações de metrô.
Embora a alergia às árvores de Natal possa parecer tão provável quanto um casamento bem-sucedido de 20 anos em Hollywood, a síndrome da árvore de Natal é real. Os sintomas associados podem destroçar o seu espírito natalício mais do que um mau presente da tia Maria.
Para o ajudar a determinar se é afetado pela alergia à árvore de Natal (ou mais especificamente ao mofo, pólen, ácaros e seiva relacionados), segue-se um resumo desta aflição sazonal pouco conhecida. 
O que pode estar a provocar os seus sintomas?
Embora ainda não se tenha chegado a um consenso, seguem-se alguns tipos de alérgenos que podem ser responsáveis por desencadear a síndrome da árvore de Natal.
Pólen
Provavelmente, a única investigação minuciosa da alergia a árvores de Natal de um artigo no Canadian Medical Association Journal, concluiu que o pólen de ambrósia, erva e árvores transportado pelo ar presente na casca ou resina da árvore de Natal (também conhecida como seiva) são as causas prováveis dos sintomas relacionados.1 Isto faz sentido porque os ciprestes e pinheiros, que são muitas vezes utilizados como árvores de Natal, podem acumular uma quantidade significativa de pólen de outras plantas antes de serem cortados.2 Assim, algum pólen de ambrósia, erva e árvores provavelmente permanece nas árvores que acabam na sua casa.4
Sintomas relacionados com o pólen
O pólen pode agravar os sintomas da asma e desencadear os seguintes sintomas.3
  • Espirros
  • Congestão nasal
  • Corrimento nasal
  • Olhos lacrimejantes
  • Garganta e olhos com prurido
  • Pieira
Mofo e ácaros
O estudo do CMA Journal acima mencionado também indicou que as raspas de casca de pinheiro e abeto produziam um grande número de esporos de mofo potencialmente alergênicos (especificamente os de penicillium, epicoccum e alternaria).4 Apesar de neste estudo estes esporos não serem transportados pelo ar, outro estudo sugeriu que o mofo poderia fazer parte do problema, uma vez que os investigadores descobriram mais de 50 tipos de mofo nas respetivas árvores de Natal.4,5
Se a culpa for do mofo, os abetos falsos podem não ser melhores do que o pinheiro genuíno. Isto porque as árvores artificiais são por vezes armazenadas em caves e sótãos húmidos, os quais podem promover o crescimento de mofo.5 Além disso, estes ambientes podem também abrigar ácaros.2 Posto isto, se apresentar sensibilidade ao mofo ou ácaros, mesmo os abetos falsos e festivos podem provocar alergias.
Sintomas relacionados com o mofo
O mofo pode agravar os sintomas da asma e desencadear os seguintes sintomas.6
  • Congestão nasal
  • Coriza
  • Espirros
  • Olhos irritados
  • Tosse
  • Pieira
  • Garganta com prurido
Resina (também conhecida como seiva)
Para complicar ainda mais a situação, a seiva dos pinheiros (isto é, resina de colofônia) pode causar dermatite de contato.7 Assim, algumas pessoas podem desenvolver uma erupção cutânea depois de tocar na seiva da árvore de Natal.5
Conclusão: a principal causa da síndrome da árvore de Natal é discutível. Porém, o mofo, os ácaros e o pólen são causas suspeitas. Além disso, a resina pode ser um cúmplice sorrateiro.
Como diagnostica e minimiza a alergia à árvore de Natal e a erupção cutânea associada?
Assumindo que ainda não tem um diagnóstico de alergias, fale com o seu prestador de cuidados de saúde sobre os seus sintomas e historial. Este pode recomendar a realização de testes, uma vez que identificar os alérgenos aos quais apresenta sensibilidade pode ajudá-lo a minimizar a exposição e tratar os sintomas de forma mais eficaz.
Assim que souber quais são os alérgenos que provavelmente causam os seus sintomas, as seguintes táticas, divididas por tipos de alergia relacionados, podem ajudá-lo a gerir a sua alergia.2,5
Pólen
  • Lave as árvores vivas com água para retirar o pólen e o mofo antes de as trazer para dentro de casa.
  • Considere adicionar purificadores de ar nas salas com árvores vivas para reduzir o pólen transportado pelo ar.
  • Minimize a sua exposição ao pólen em árvores vivas, e potencialmente não lavadas, em locais públicos.
  • Considere colocar as árvores vivas fora de casa para diminuir os níveis de pólen no interior.
Mofo/ácaros/seiva 
  • Minimize a exposição ao mofo e aos ácaros ao desembalar árvores artificiais previamente armazenadas no exterior. Em seguida, aspire ou sacuda-as bem antes de as colocar no interior. Utilize uma máscara e/ou roupa de proteção para limitar a exposição durante a execução deste passo.
  • Embale quaisquer árvores artificiais em sacos de plástico herméticos ou caixas seladas para evitar a acumulação de ácaros e mofo.
  • Cubra a sua pele para evitar a exposição à seiva ao manusear árvores vivas.
  • Considere armazenar as árvores artificiais em um espaço ou local com controle de temperatura para combater o crescimento de mofo.
Ferramentas para entender as alergias
Monitore os sintomas de alergia e prepare-se para uma consulta com um médico.
Saiba mais sobre alérgenos específicos, incluindo sintomas comuns, tratamento e alívio de sintomas. 
Você é um médico? Obtenha informações abrangentes sobre centenas de alérgenos integrais e componentes alergênicos.
  1. Kurlandsky LE, Przepiora J, Riddell SW, Kiska DL. Identification of mold on seasonal indoor coniferous trees. Ann Allergy Asthma Immunol. 2011 Jun;106(6):543-4. doi: 10.1016/j.anai.2011.03.003. Epub 2011 Apr 12. PMID: 21624760.Published:April 13, 2011DOI:https://doi.org/10.1016/j.anai.2011.03.003 . Available from: https://www.annallergy.org/article/S1081-1206(11)00160-8/fulltext.
  2. National Asthma Council Australia [Internet]. South Melbourne, Australia: National Asthma Council Australia Ltd.; 2021. Available from: https://www.nationalasthma.org.au/living-with-asthma/resources/patients-carers/factsheets/christmas-trees-and-asthma.
  3. American College of Allergy, Asthma & Immunology (pollen) [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014 [2018 Apr 23]. Available from: https://acaai.org/allergies/types/pollen-allergy.
  4. Wyse DM, Malloch D. Christmas tree allergy: mould and pollen studies. Can Med Assoc J. 1970 Dec 5;103(12):1272-6. PMID: 5485790; PMCID: PMC1930673. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1930673/pdf/canmedaj01608-0042.pdf.
  5. Wada, K. The Ohio State University Wexiner Medical Center [Internet]. Columbus, OH: The Ohio State University; 2017 Dec 13. Available from: https://wexnermedical.osu.edu/blog/christmas-tree-allergy.
  6. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2018 Apr 23. Available from: https://acaai.org/allergies/types/mold-allergy.
  7. Voller LM, Kimyon RS, Warshaw EM. Colophony (rosin) allergy: more than just Christmas trees. Minnesota Medicine. 2019 Nov/Dec. p. 44-46. Available from: https://www.mnmed.org/getattachment/news-and-publications/mn-medicine-magazine/Past-Issues/Past-Issues-2019/Nov-Dec-2019/Clinical_VOLLER.pdf.aspx?lang=en-US#:~:text=Colophony%20(rosin)%20is%20a%20sticky,adherent%20bandages%20and%20ostomy%20devices.