  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • RANKL (RANK Ligand) Antibodies
          Invitrogen
          RANKL (soluble) Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          4 References
          View all (59) RANKL (RANK Ligand) antibodies
          Tech Support
          Cite RANKL (soluble) Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          RANKL (soluble) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          RANKL (soluble) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          RANKL (soluble) Antibody (500-P133BT-500UG) in WB
          Western Blot: To detect hsRANKL by Western Blot analysis RANKL (soluble) Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P133BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hsRANKL is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RANKL (soluble) Antibody in Western Blot (WB)
          RANKL (soluble) Antibody in Western Blot (WB)
          RANKL (soluble) Antibody in ELISA (ELISA)
          RANKL (soluble) Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®
          Product Details
          500-P133BT-500UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.1-0.2 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          0.25-1.0 µg/mL
          View 3 publications 3 publications
          Immunostaining (IS)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Published species
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          E.coli-derived, 20.0 kDa Recombinant Human sRANK Ligand
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.1-1.0 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient
          RRID
          AB_3251075
          Product Specific Information
          AA Sequence of recombinant protein: MEKAMVDGSW LDLAKRSKLE AQPFAHLTIN ATDIPSGSHK VSLSSWYHDR GWAKISNMTF SNGKLIVNQD GFYYLYANIC FRHHETSGDL ATEYLQLMVY VTKTSIKIPS SHTLMKGGST KYWSGNSEFH FYSINVGGFF KLRSGEEISI EVSNPSLLDP DQDATYFGAF KVRDID.
          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human sRANK Ligand. Anti-Human sRANK Ligand-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.
          Sandwich ELISA: To detect Human sRANK Ligand by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human sRANK Ligand (500-P133) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human sRANK Ligand.
          Western Blot: To detect hsRANKL by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hsRANKL is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
          500-P133BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg
          Target Information
          This gene encodes a member of the tumor necrosis factor (TNF) cytokine family which is a ligand for osteoprotegerin and functions as a key factor for osteoclast differentiation and activation. This protein was shown to be a dentritic cell survival factor and is involved in the regulation of T cell-dependent immune response. T cell activation was reported to induce expression of this gene and lead to an increase of osteoclastogenesis and bone loss. This protein was shown to activate antiapoptotic kinase AKT/PKB through a signaling complex involving SRC kinase and tumor necrosis factor receptor-associated factor (TRAF) 6, which indicated this protein may have a role in the regulation of cell apoptosis. Targeted disruption of the related gene in mice led to severe osteopetrosis and a lack of osteoclasts. The deficient mice exhibited defects in early differentiation of T and B lymphocytes, and failed to form lobulo-alveolar mammary structures during pregnancy. Two alternatively spliced transcript variants have been found.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD254; H-RANK-L; M-Rank-L; ODF; OPGL; Osteoclast differentiation factor; Osteoprotegerin ligand; rank-l; RANKL; receptor activator of nuclear factor kappa B ligand; Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand; RP11-86N24.2; srankl; TNF-related activation-induced cytokine; TNF-related ligand; TRANCE; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 11; tumor necrosis factor ligand 6B; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 11; tumor necrosis factor superfamily member 11
          View more View less
          Gene Aliases: CD254; hRANKL2; ODF; OPGL; OPTB2; RANKL; sOdf; TNFSF11; TNLG6B; TRANCE
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O14788
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8600
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding cytokine activity tumor necrosis factor receptor binding protein binding tumor necrosis factor receptor superfamily binding identical protein binding receptor agonist activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter ossification osteoclast proliferation monocyte chemotaxis immune response cell communication cell surface receptor signaling pathway JNK cascade organ morphogenesis positive regulation of gene expression cytokine-mediated signaling pathway calcium-mediated signaling signaling cell differentiation osteoclast differentiation tumor necrosis factor-mediated signaling pathway mammary gland epithelial cell proliferation positive regulation of homotypic cell-cell adhesion osteoclast development paracrine signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling tooth eruption bone resorption regulation of osteoclast differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of bone resorption positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade positive regulation of T cell activation positive regulation of corticotropin-releasing hormone secretion positive regulation of protein kinase B signaling calcium ion homeostasis bone development mammary gland alveolus development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of fever generation by positive regulation of prostaglandin secretion positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of intracellular signal transduction cellular response to leukemia inhibitory factor positive regulation of osteoclast development positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-p58g2:80/100.66.72.198:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0