  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • KV2.1 (KCNB1) Antibodies
          Antibodies Inc
          Kv2.1 K+ Channel Monoclonal Antibody (K89/34), FL490
          View all (29) KV2.1 (KCNB1) antibodies
          Tech Support
          Cite Kv2.1 K+ Channel Monoclonal Antibody (K89/34), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Kv2.1 K+ Channel Monoclonal Antibody (K89/34), FL490
          Product Details
          75-014-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          K89/34
          Immunogen
          Synthetic peptide amino acids 837-853 of rat Kv2.1 (accession number P15387).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Sequence of this protein is as follows: HMLPGGGAHG STRDQSI
          Target Information
          Mediates the voltage-dependent potassium ion permeability of excitable membranes. Channels open or close in response to the voltage difference across the membrane, letting potassium ions pass in accordance with their electrochemical gradient.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Delayed rectifier potassium channel 1; DRK1; KCB1; mShab; potassium channel Kv2.1; potassium voltage gated channel, Shab-related subfamily, member 1; Potassium voltage-gated channel subfamily B member 1; potassium voltage-gated channel, Shab-related subfamily, member 1; Voltage-gated potassium channel subunit Kv2.1
          View more View less
          Gene Aliases: DEE26; DRK1; DRK1PC; KCNB1; Kcr1-1; Kv2.1; Shab
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q14721, (Mouse) Q03717, (Rat) P15387
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3745, (Mouse) 16500, (Rat) 25736
          View more View less
          Function(s)
          SNARE binding ion channel activity voltage-gated potassium channel activity delayed rectifier potassium channel activity potassium channel activity protein binding outward rectifier potassium channel activity potassium channel regulator activity ion channel binding protein heterodimerization activity voltage-gated ion channel activity ubiquitin-like protein binding protein N-terminus binding voltage-gated ion channel
          Process(es)
          action potential ion transport potassium ion transport exocytosis vesicle docking involved in exocytosis glutamate receptor signaling pathway positive regulation of norepinephrine secretion cellular response to nutrient levels positive regulation of catecholamine secretion ion transmembrane transport glucose homeostasis clustering of voltage-gated potassium channels positive regulation of calcium ion-dependent exocytosis negative regulation of insulin secretion response to axon injury protein homooligomerization transmembrane transport cellular response to calcium ion cellular response to glucose stimulus potassium ion transmembrane transport protein localization to plasma membrane positive regulation of protein targeting to membrane potassium ion export across plasma membrane regulation of action potential positive regulation of long term synaptic depression response to L-glutamate regulation of motor neuron apoptotic process transport regulation of ion transmembrane transport protein oligomerization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline