Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ABCB9 Antibodies

          Bethyl Laboratories

          ABCB9 Polyclonal Antibody

          View all (11) ABCB9 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ABCB9 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          ABCB9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ABCB9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ABCB9 Antibody (A301-997A) in IHC (P)

          Detection of human ABCB9 by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human prostate carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-ABCB9 (Product # A301-997A) used at a dilution of 1:200 (1 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ABCB9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ABCB9 Antibody in Western Blot (WB)
          ABCB9 Polyclonal Antibody

          Product Details

          A301-997A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:10,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:50-1:200
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2-5 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residue 475 and 525 of human ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 9.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.20 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 or Tris-EDTA pH 9.0 is recommended for FFPE tissue sections.

          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Rat

          Target Information

          The structure specific ERCC 1 / XPF endonuclease complex is implicated in the repair of two distinct types of lesions in DNA: NER for UV induced lesions and bulky chemical adducts; and recombination repair of the very genotoxic interstrand cross links. NER mechanism involves dual incisions on both sides of the damage catalyzed by two nucleases. In mammalian cells, XPG cleaves 3' of the DNA lesion while the ERCC1 / XPF complex makes the 5' incision. ERCC1 / XPF probably plays a role in processing partially processed recombination intermediates.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ABC transporter 9 protein; ABC-type oligopeptide transporter ABCB9; ATP binding cassette (ABC) transporter; ATP-binding cassette sub-family B member 9; ATP-binding cassette transporter 9; ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 9; ATP-binding cassette, sub-family B, member 9; mABCB9; TAP-like protein; TAPL; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ABCB9; EST122234; KIAA1520; mKIAA1520; TAPL

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9NP78, (Mouse) Q9JJ59

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 23457, (Mouse) 56325

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein binding ATP binding oligopeptide-transporting ATPase activity peptide-transporting ATPase activity ATPase activity transmembrane transporter activity protein homodimerization activity ABC-type transporter activity substrate-specific transmembrane transporter activity ATPase activity, coupled to transmembrane movement of substances ATP-binding cassette (ABC) transporter
          Process(es)
          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I peptide metabolic process protein transport peptide transport oligopeptide transmembrane transport transmembrane transport transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline