Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ATP1B1 Antibodies

          Invitrogen

          ATP1B1 Polyclonal Antibody

          View all (12) ATP1B1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ATP1B1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          ATP1B1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ATP1B1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ATP1B1 Antibody (PA5-29719) in IHC (P)

          Sodium Potassium ATPase Beta 1 antibody detects ATP1B1 protein at membrane on Cal27 xenograft by immunohistochemical analysis. Sample: Paraffin-embedded Cal27 xenograft. Sodium Potassium ATPase Beta 1 antibody (Product # PA5-29719) dilution: 1:500. Antigen Retrieval: EDTA based buffer, pH 8.0, 15 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ATP1B1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ATP1B1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ATP1B1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ATP1B1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP1B1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP1B1 Antibody in Western Blot (WB)
          ATP1B1 Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          PA5-29719

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the Extracellular domain of human Sodium Potassium ATPase Beta 1. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol, 1% BSA

          Contains

          0.01% thimerosal

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2547193

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: K562, HL-60, mouse brain, Rat brain.

          Predicted reactivity: Mouse (90%), Rat (92%), Dog (91%), Pig (89%), Rabbit (87%), Sheep (91%), Rhesus Monkey (96%), Chimpanzee (99%), Guinea pig (86%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          The protein encoded by this gene belongs to the family of Na+/K+ and H+/K+ ATPases beta chain proteins, and to the subfamily of Na+/K+ -ATPases. Na+/K+ -ATPase is an integral membrane protein responsible for establishing and maintaining the electrochemical gradients of Na and K ions across the plasma membrane. These gradients are essential for osmoregulation, for sodium-coupled transport of a variety of organic and inorganic molecules, and for electrical excitability of nerve and muscle. This enzyme is composed of two subunits, a large catalytic subunit (alpha) and a smaller glycoprotein subunit (beta). The beta subunit regulates, through assembly of alpha/beta heterodimers, the number of sodium pumps transported to the plasma membrane. The glycoprotein subunit of Na+/K+ -ATPase is encoded by multiple genes. This gene encodes a beta 1 subunit. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described, but their biological validity is not known.

          ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including mercury, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: adenosinetriphosphatase; ATP1B1; ATPase, Na+/K+ transporting, beta 1 polypeptide; Beta 1-subunit of Na(+),K(+)-ATPase; MGC1798; Na+/K+ ATPase Beta; Na, K-ATPase beta-1 polypeptide; Na,K-ATPase beta 1 subunit; OTTHUMP00000032537; OTTHUMP00000032538; Sodium Potassium ATPase; sodium pump subunit beta-1; sodium-potassium ATPase subunit beta 1 (non-catalytic); sodium/potassium ATPase beta subunit; sodium/potassium-dependent ATPase beta-1 subunit; Sodium/potassium-dependent ATPase subunit beta-1; sodium/potassium-transporting ATPase beta-1 chain; Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ATP1B; ATP1B1; Atp4b; Atpb; Atpb-1; ATPBS; NKbeta1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05026, (Rat) P07340, (Mouse) P14094

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 481, (Rat) 25650, (Mouse) 11931

          View more View less

          Function(s)
          ATPase activator activity sodium:potassium-exchanging ATPase activity protein binding protein kinase binding MHC class II protein complex binding protein binding, bridging protein heterodimerization activity ATPase binding transporter activator activity protein C-terminus binding primary active transporter
          Process(es)
          response to hypoxia immune system process ion transport potassium ion transport sodium ion transport cellular calcium ion homeostasis cellular sodium ion homeostasis cell adhesion establishment or maintenance of transmembrane electrochemical gradient regulation of gene expression regulation of cardiac muscle contraction by calcium ion signaling metal ion transport cellular potassium ion homeostasis sodium ion transmembrane transport sodium ion export from cell protein transport into plasma membrane raft innate immune response ATP metabolic process protein stabilization relaxation of cardiac muscle cardiac muscle contraction protein localization to plasma membrane membrane repolarization membrane repolarization during cardiac muscle cell action potential cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction hydrogen ion transmembrane transport regulation of calcium ion transmembrane transport positive regulation of sodium ion export from cell positive regulation of potassium ion import potassium ion import across plasma membrane blastocyst development potassium ion import positive regulation of ATPase activity positive regulation of potassium ion transmembrane transporter activity positive regulation of calcium:sodium antiporter activity positive regulation of defense response to virus by host transport mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline