Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD9 Antibodies

          Invitrogen

          CD9 Monoclonal Antibody (MEM-61)

          1 Published Figure
          2 References
          View all (67) CD9 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD9 Monoclonal Antibody (MEM-61)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (1)
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD9 Antibody (MA1-19002) in Flow

          Separation of CD9 positive human thrombocytes (red-filled) from human CD9 negative lymphocytes (black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of peripheral whole blood stained using anti-human CD9 (MEM-61) purified Monoclonal antibody (Product # MA1-19002) (concentration in sample 3 µg/mL, GAM APC). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD9 Antibody in Western Blot (WB)
          CD9 Monoclonal Antibody (MEM-61)

          Product Details

          MA1-19002

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2-4 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          10 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-4 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MEM-61

          Immunogen

          Pre-B cell line NALM-6.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1073478

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an epitope on second extracellular domain (EC2) of CD9 antigen, a 24 kDa transmembrane protein expressed on platelets, monocytes, pre-B lymphocytes, granulocytes and activated T lymphocytes. It has also been successfully used in Mass Cytometry (CyTof).

          Western Blot: non-reducing conditions; Functional Application: Induction.

          Target Information

          CD9 antigen is a glycoprotein expressed on the surface of developing B lymphocytes, platelets, monocytes, eosinophils, basophil, stimulated T lymphocytes and by neurons and glial cells in the peripheral nervous system. CD9 belongs to a family of membrane proteins termed tetraspanins which transverse the membrane four times. In pre B cells and platelets, CD9 antigen regulates cell activation and aggregation possibly through an association with the integrin CD41 / CD61 (GPIIb / GPIIIa). CD9 is involved in cell motility, osteoclastogenesis, neurite outgrowth, myotube formation, and sperm-egg fusion, plays roles in cell attachment and proliferation and is necessary for association of heterologous MHC II molecules on the dendritic cell plasma membrane which is important for effective T cell stimulation. CD9 functions in many cellular processes including differentiation, adhesion, and signal transduction, and expression plays a critical role in the suppression of cancer cell motility and metastasis. CD9 is also considered as metastasis suppressor in solid tumors.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 5H9; 5H9 antigen; antigen CD9; BA-2/p24 antigen; BA2; BTCC-1p; CD9; CD9 antigen; CD9 antigen (p24); Cell growth-inhibiting gene 2 protein; GIG2; Leukocyte antigen MIC3; motility related protein-1; Motility-related protein; MRP-1; p24; sCD 9; sCD9; soluble CD 9; soluble CD9; Tetraspanin-29; Tetraspanin29; Tspan-29; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BTCC-1; CD9; DRAP-27; GIG2; MIC3; MRP-1; TSPAN-29; TSPAN29

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P21926

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 928

          View more View less

          Function(s)
          integrin binding protein binding
          Process(es)
          cell adhesion single fertilization fusion of sperm to egg plasma membrane nervous system development cell proliferation negative regulation of cell proliferation glial cell migration oligodendrocyte development myoblast fusion involved in skeletal muscle regeneration cell differentiation platelet activation paranodal junction assembly receptor internalization sperm-egg recognition cellular response to low-density lipoprotein particle stimulus negative regulation of platelet aggregation regulation of macrophage migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-454p7:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline