  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • BCAT1 Antibodies
          Proteintech
          BCAT1 Monoclonal Antibody (1G3A10), CoraLite® Plus 488
          View all (10) BCAT1 antibodies
          Tech Support
          Cite BCAT1 Monoclonal Antibody (1G3A10), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          BCAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          BCAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          BCAT1 Antibody (CL488-67084) in WB
          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with CL488-68004 (ASNS antibody) at dilution of 1:2,000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          BCAT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          CL488-67084
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:16,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Pig
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1G3A10
          Immunogen
          BCAT1 fusion protein Ag28328
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: MDCSNGCSAE CTGEGGSKEV VGTFKAKDLI VTPATILKEK PDPNNLVFGT VFTDHMLTVE WSSEFGWEKP HIKPLQNLSL HPGSSALHYA VELFEGLKAF RGVDNKIRLF QPNLNMDRMY RSAVRATLPV FDKEELLECI QQLVKLDQEW VPYSTSASLY IRPTFIGTEP SLGVKKPTKA LLFVLLSPVG PYFSSGTFNP VSLWANPKYV RAWKGGTGDC KMGGNYGSSL FAQCEAVDNG CQQVLWLYGE DHQITEVGTM NLFLYWINED GEEELATPPL DGIILPGVTR RCILDLAHQW DTELSLFSIN LPDFLQFIYF
          Target Information
          This gene encodes the cytosolic form of the enzyme branched-chain amino acid transaminase. This enzyme catalyzes the reversible transamination of branched-chain alpha-keto acids to branched-chain L-amino acids essential for cell growth. Two different clinical disorders have been attributed to a defect of branched-chain amino acid transamination: hypervalinemia and hyperleucine-isoleucinemia. As there is also a gene encoding a mitochondrial form of this enzyme, mutations in either gene may contribute to these disorders. Alternatively spliced transcript variants have been described.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: BCAT(c); branched chain amino-acid transaminase 1, cytosolic; branched chain aminotransferase 1, cytosolic; Branched-chain-amino-acid aminotransferase, cytosolic; ECA39; placental protein 18; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BCAT1; BCATC; BCT1; ECA39; MECA39; PNAS121; PP18
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P54687
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 586, (Pig) 100518784
          View more View less
          Function(s)
          catalytic activity branched-chain-amino-acid transaminase activity protein binding transaminase activity transferase activity L-leucine transaminase activity L-valine transaminase activity L-isoleucine transaminase activity transaminase transferase metabolite interconversion enzyme
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle lipid metabolic process cellular amino acid biosynthetic process branched-chain amino acid metabolic process branched-chain amino acid biosynthetic process branched-chain amino acid catabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline