    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • c-Jun Antibodies
          Proteintech
          Phospho-JUN (Ser73) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (4A18), CoraLite® Plus 488
          View all (138) c-Jun antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-JUN (Ser73) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (4A18), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-JUN (Ser73) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-JUN (Ser73) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Phospho-JUN (Ser73) Antibody (CL488-80086) in Flow
          1X10^6 NIH/3T3 cells untreated (dashed lines) or treated with UV which intracellularly stained with 0.25 µg Coralite Plus 488 Phospho-JUN (Ser73) Recombinant Antibody (CL488-80086, Clone: 4A18) (red), or 0.25 µg CoraLite Plus 488 Rabbit IgG Isotype Control RecAb (CL488-98136, Clone: 240953C9) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with 90% MeOH. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-JUN (Ser73) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          CL488-80086
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg per 10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          4A18
          Immunogen
          Peptide
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          c-Jun is a transcription factor that recognizes and binds to the enhancer heptamer motif 5'-TGA[CG]TCA-3'. It promotes activity of NR5A1 when phosphorylated by HIPK3 leading to increased steroidogenic gene expression upon cAMP signaling pathway stimulation. Involved in activated KRAS-mediated transcriptional activation of USP28 in colorectal cancer (CRC) cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: activator protein 1; AH119; AP1; c-jun protein; cjun; enhancer-binding protein AP1; immediate early; JUN; jun A; Jun activation domain binding protein; Jun oncogene; jun proto-oncogene; JUND; proto-oncogene c-Jun; proto-oncogene cJun; transcription factor AP-1; transcription factor AP-1 subunit Jun; unnamed protein product; V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog; v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog
          View more View less
          Gene Aliases: AP-1; AP1; c-Jun; cJUN; Junc; p39
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P05412, (Mouse) P05627
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3725, (Mouse) 16476
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA binding GTPase activator activity protein binding enzyme binding ubiquitin protein ligase binding cAMP response element binding identical protein binding ubiquitin-like protein ligase binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding R-SMAD binding general transcription initiation factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding sequence-specific DNA binding macromolecular complex binding HMG box domain binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transforming growth factor beta receptor signaling pathway JNK cascade release from viral latency transforming growth factor beta1 production response to endoplasmic reticulum stress regulation of cell proliferation negative regulation of DNA binding negative regulation by host of viral transcription positive regulation by host of viral transcription negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to steroid hormone regulation of cell cycle SMAD protein signal transduction cellular response to anisomycin integrated stress response signaling positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of DNA-templated transcription, initiation angiogenesis microglial cell activation release of cytochrome c from mitochondria liver development positive regulation of endothelial cell proliferation outflow tract morphogenesis transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter learning circadian rhythm positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus response to mechanical stimulus positive regulation of epithelial cell migration monocyte differentiation axon regeneration negative regulation of protein autophosphorylation response to lipopolysaccharide response to insulin response to cytokine cellular response to zinc ion starvation leading edge cell differentiation response to muscle stretch response to hydrogen peroxide positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process response to ethanol positive regulation of monocyte differentiation positive regulation of DNA replication positive regulation of fibroblast proliferation positive regulation of smooth muscle cell proliferation cellular response to potassium ion starvation response to cAMP membrane depolarization eyelid development in camera-type eye positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to calcium ion cellular response to hypoxia response to forskolin cellular response to prolactin positive regulation of apoptotic signaling pathway
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-79565875f6-xmwlv:80/100.66.76.16:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline