  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TDP-43 Antibodies
          Proteintech
          TDP-43 Monoclonal Antibody (6H6E12), HRP
          View all (35) TDP-43 antibodies
          Tech Support
          Cite TDP-43 Monoclonal Antibody (6H6E12), HRP
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TDP-43 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TDP-43 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          TDP-43 Antibody (HRP-60019) in WB
          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with HRP-60019 (TDP-43 (Human specific) antibody) at dilution of 1:40,000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TDP-43 Antibody in Western Blot (WB)
          TDP-43 Monoclonal Antibody (6H6E12), HRP
          Product Details
          HRP-60019
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:5,000-1:50,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          6H6E12
          Immunogen
          TDP-43 (human specific) fusion protein Ag1231
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          HRP HRP HRP
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 647
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          TDP43 was first identified as a novel cellular protein that binds to HIV-1 virus TAR DNA sequence motifs and acts a transcriptional repressor to the HIV-1 LTR. Later experiments revealed that TDP43 also regulates the splicing of exon 9 of the cystic fibrosis transmembrane conductance regular (CFTR), most likely through the association with the UG repeats at the 3"e; splice site. A hyperphosphorylated, ubiquitinated, and cleaved form of TDP43 known as pathologic TDP43 is the major disease protein in ubiquitin-positive, tau-, and alpha-synuclein-negative frontotemporal dementia (FLTD-U). TDP43 is not related to TRBP1, and RNA binding protein that binds HIV-1 TAR RNA sequences.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: OTTHUMP00000002171; OTTHUMP00000002173; RP4-635E18.2; TAR DNA-binding protein 43; TAR DNA-binding protein-43; TARDBP; TDP-43; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ALS10; TARDBP; TDP-43; TDP43
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q13148
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 23435
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding nucleic acid binding DNA binding double-stranded DNA binding RNA binding mRNA 3'-UTR binding protein binding lipid binding identical protein binding pre-mRNA intronic binding molecular condensate scaffold activity
          Process(es)
          negative regulation of protein phosphorylation mRNA processing RNA splicing gene expression regulation of gene expression negative regulation of gene expression regulation of protein stability positive regulation of insulin secretion response to endoplasmic reticulum stress positive regulation of protein import into nucleus regulation of circadian rhythm regulation of apoptotic process negative regulation by host of viral transcription rhythmic process regulation of cell cycle 3'-UTR-mediated mRNA destabilization 3'-UTR-mediated mRNA stabilization nuclear inner membrane organization amyloid fibril formation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline