Search
Nos solutions ME en volume vous permettent d’observer comment les tissus, les cellules et les organites réagissent aux maladies ou à diverses méthodes expérimentales. Nos microscopes et notre logiciel de ME en volume offrent des solutions intégrées pour la microscopie corrélative optique et électronique, plusieurs sources d’ions de plasma, la porphyrisation automatisée FIB-SEM en série de grande surface (jusqu’à 1 mm avec Spin Mill) et le fonctionnement à température ambiante et cryogénique. Pour obtenir rapidement des résultats exploitables à partir d’images ME en volume, notre solution logicielle analytique offre des capacités de visualisation et d’analyse quantitative aux experts non spécialisés en traitement d’images à partir d’un seul environnement logiciel.
Déchiffrer l’architecture 3D complexe des cellules et des tissus dans leur contexte naturel est crucial pour la corrélation structure-fonction des systèmes biologiques et des matériaux souples. La SEM Serial block-face (SBF-SEM) associe la coupe in situ et l’imagerie de blocs de tissus enrobés de plastique dans la chambre à vide SEM pour la reconstruction 3D automatisée de grands volumes de tissus.
La tomographie de réseau est une méthode de microscopie polyvalente qui permet d’explorer les architectures cellulaires et tissulaires en trois dimensions. Elle combine l’imagerie de grands volumes de tissus dans des détails structurels et moléculaires extrêmement fins. Avec le plus grand champ d’imagerie, la tomographie de réseau est idéale pour l’histologie tissulaire.
La SEM à faisceau d’ions focalisé par plasma utilise des cycles itératifs et automatisés de porphyrisation et d’imagerie pour obtenir une visualisation en 3D à des résolutions de dizaines de nanomètres ou moins.
La tomographie électronique 3D fournit des informations structurelles sur les échantillons pléomorphes tels que les virus enveloppés ou les nanoparticules lipidiques. Les images d’une série tomographique sont acquises en inclinant l’échantillon par incréments connus. Les images de projection individuelles sont ensuite combinées de manière computationnelle dans une procédure appelée rétroprojection, qui crée le volume tomographique 3D.
Les images générées par ME en volume contiennent les connaissances à l’origine des découvertes. Des solutions logicielles rapides et fiables pour visualiser, segmenter et extraire des informations quantitatives de vos images sont essentielles.
Découvrez les solutions logicielles intégrées pour l’EM en volume :
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.