疑难问题
在整个视野区域中光线未能均匀照射样本,即为光照度不均匀,这将导致在样本上形成暗区和亮区,如下图所示。
通常您会在图像中看到一些比其他位置更暗的区域(通常在角落处)。这使定量工作变得棘手,甚至无法进行。
Cell image showing a field of view containing a region of high-intensity fluorescence adjacent to a region of low-intensity fluorescence.  
图1. 使用核酸染料染色的细胞如果出现光照度不均,往往是因为显微镜光路未校对准。
如何改进光照度不均问题
如果发现照度不均的情况,您便需要考虑重新对校准显微镜的光路。
Share