Swift芯片Studio 基因芯片分析仪
从基因组DNA到基因分型,仅需30小时
SwiftArrayStudio 是一款高通量基因芯片分析仪,自动化执行基因芯片工作流程中最复杂的步骤——杂交、洗涤、染色和扫描——以提供次日分型结果。 为现代基因组学实验室而设计,SwiftArrayStudio 将芯片处理简化为单一的无人值守系统,在靶标制备之后减少人工操作时间并提高重现性。 样品到报告的周转时间短至 30 小时,SwiftArrayStudio 使药物基因组学、群体基因组学和大规模研究项目能够更快速推进,同时不降低数据质量。
功能
减少芯片处理的人工操作时间
SwiftArrayStudio 自动化杂交、洗涤、染色和扫描——在靶标制备后将手工且易出错的芯片处理步骤转变为一致的无人值守流程。
次日分型结果
样本至报告的周转时间可短至 30 小时,SwiftArrayStudio 帮助基因组学实验室更快地将数据生成转化为洞见。
为高通量扫描而设计
在大约 105 分钟内完成整块 96 孔板的扫描(每份样品约 65 秒),在加速基因组学工作流程的同时保持数据完整性。
简化基因芯片操作步骤
引导式逐步触摸屏工作流程,内置错误恢复功能,旨在缩短培训时间并支持一致的基因芯片分析。
SwiftArrayStudio 于 ASHG 2025 首发
观看 SwiftArrayStudio 团队在 ASHG 2025 展会现场,分享他们对这款系统的兴奋之情,以及对基于基因芯片的基因组学研究未来的展望。
支持可扩展的基因分型工作流程
在标准的 5 天工作周内,以 96 孔板形式处理多达 16 块板——支持 1,536 份样本,次日即可出具报告,适用于大规模基因组学研究。
仅供研究使用。不得用于诊断程序。