48ab - 应用/样品/产品/资源/联系人
HRTEM
透射和扫描透射电子显微镜 (S/TEM) 是表征纳米结构的重要工具,提供一系列不同的成像模式,并能获得高灵敏度的元素组成和电子结构的信息。随着材料研究逐渐开始将重点放在对纳米级材料功能和行为进行优化上,因此在该分辨率下的准确信息变得越来越重要。高分辨率 TEM (HRTEM) 和 STEM (HRSTEM) 能够获得最详细的结构信息,从根本上对样品进行原子组织进行表征。这对于纳米材料研究而言是极具价值的,因为微小的结构性不一致和差异可能导致材料的性质发生重大变化。例如,在燃料电池研究中,铂纳米粒子中的原子结构和原子间距会对其在氢燃料电池中的催化行为产生重大影响。
HRTEM 显微镜
赛默飞世尔科技为 HRTEM 和 HRSTEM 分析各种样品(包括粒子束敏感材料)提供了硬件和软件创新。特别是,采集过程中的漂移、振动或其他不稳定性的影响通常会降低图像质量。Thermo Scientific Velox 软件中的漂移校正帧集成 (DCFI) 是一种采集方法,克服了该问题,从而生成具有高对比度和高信噪比的图像。增加集成式差相对比 (iDPC) 软件后,即使在低剂量条件下,也能通过同时对轻元素和重元素进行更可靠的成像来轻松采集可解读的高分辨率图像。
 来自赛默飞世尔科技的高分辨率透射电子显微镜
而且,Spectra S/TEM 仪器还能通过 S-CORR 探头偏差校正器的额外偏差校正功能进行高分辨率成像,可以稳定获得亚埃 (<0.8 Å) S/TEM 成像。最后,新的 Talos 和 Spectra S/TEM 仪器采用 Panther STEM 检测系统,包括经优化的机械对准和探测器几何结构,可更好地实现多信号采集和机械对准精度。其具有更高的通量和更简便的操作方式、增益/偏移的线性响应和信号处理的更多灵活性。使用高达 16 个区段和具有超高电子灵敏度的新放大器设计,以低剂量 STEM 可视化更多细节。
将高质量的自动化 S/TEM 仪器和领先的软件解决方案相结合,HREM 和 HRSTEM 成像技术使您能够收集关于最具挑战性材料的无以伦比的原子分辨率信息。
Gallium nitride imaged at atomic resolution.
使用 HAADF (DCFI) STEM 在 300 kV 和 39 pm 的分辨率下成像的氮化镓 [212],在宽间隙 (S-TWIN) 极片上的快速傅立叶变换中显示出 40.5 pm 的镓-镓哑铃形分裂。
相关资源
应用
使用电镜进行基础材料研究
基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
样品
电池研究
通过使用 microCT、SEM扫描电镜和TEM透射电镜、拉曼光谱、XPS和数字3D可视化与分析进行多尺度分析、实现电池开发。了解该方法如何提供构建更好电池所需的结构和化学信息。
了解更多 ›
纳米粒
在纳米技术领域,材料的性质与宏观技术领域中有本质的不同。为了研究它们,S/TEM仪器可以与能量色散X射线光谱仪结合使用,以获得纳米、甚至亚纳米级的分辨率数据。
了解更多 ›
金属研究
金属的有效生产需要精确控制夹杂物和沉淀物。我们的自动化工具能够执行金属分析需要的各种任务,包括纳米粒计数、EDS元素分析和TEM样品制备。
了解更多 ›
纤维和过滤器
合成纤维的直径、形态和密度是确定过滤器使用寿命和功能的关键参数。扫描电子显微镜(SEM)是快速轻松地研究这些特性的理想技术。
了解更多 ›
聚合物研究
聚合物微观结构决定了材料的整体特性和性能。显微CT能够对聚合物形态和成分进行全面的微量分析,适用于R&D和质量控制应用。
了解更多 ›
地质研究
地质科学依赖于对岩石样品中的特点进行一致、准确的多尺度分析观察。SEM-EDS结合自动化软件,可对岩石学和矿物学研究的纹理和矿物成分进行直接的大规模分析。
了解更多 ›
催化研究
催化剂对于大多数现代工业工艺至关重要。其效率取决于催化颗粒的微观组成和形态;EDS电镜是研究这些性质的理想选择。
了解更多 ›
产品
仪器卡片原件样式表
Spectra 300
  • 获得原子水平的最高分辨率结构和化学信息
  • 30-300 kV 的灵活高张力范围
  • 三个透镜冷凝器系统
Spectra 200
  • 用于 30-200 kV 加速电压的高分辨率和对比度成像
  • 宽间隙极片设计为 5.4 mm 的对称 S-TWIN/X-TWIN 物镜
  • 60 kV-200 kV 范围的亚埃 STEM 成像分辨率
Talos F200X TEM
  • 高质量、高分辨率的(S)TEM成像和精确的EDS
  • 可提供高分辨率、高亮度(冷)场发射枪
  • 可提供具有高洁净度的柱内 Super-X G2 EDS
Talos F200C TEM
  • 灵活的 EDS 分析可提供化学信息
  • 高对比度、高质量 TEM 和 STEM 成像
  • Ceta 16 Mixel CMOS 相机提供了宽视野和高读取速度
Talos F200i TEM
  • 高质量、高分辨率的(S)TEM成像和灵活的EDS
  • 可使用高分辨率、高亮度(冷)场发射枪
  • 可提供双EDS,以获得最高的分析产量
Talos F200S TEM
  • 精确的化学成分数据
  • 用于动态显微镜的高性能成像和精确成分分析
  • 配有 Velox 软件、可实现快速、轻松的获取和分析多模态数据
Talos L120C TEM
  • 更高稳定性
  • 4k × 4K Ceta CMOS 相机
  • 25 – 650 k 倍 TEM 放大范围
  • 灵活的 EDS 分析可提供化学信息
Velox
  • 处理窗口左侧的实验面板。
  • 活细胞定量分析
  • 交互式探测器布局界面用于可重复的实验控制和设置
Style Sheet for Komodo Tabs
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表
联系我们