实验遇到问题了吗?
我们致力于确保您的成功,让您重回正轨。敬请浏览我们就您常见的问题情境提供的专业建议。
浏览下列相关问题答疑:
您正准备开展实验?
敬请浏览我们的
入门页面
应考虑以下几点:
  1. 如果所用细胞的OD值过高,则它们不能形成原生质球。不要使细胞过度生长。
  2. 不要使用衰老的细胞,应确保细胞处于对数生长期。
  3. 使用前,将酵母裂解酶混合均匀。酵母裂解酶更大程度上是一种悬液,而非溶液。
  4. 每次都使用新鲜配制的PEG溶液,并检查pH。
  • 应确保收集的是处于对数生长期的细胞(通常OD <1.0)。
  • 如果使用电穿孔法,应查看电穿孔仪使用手册中的推荐条件。可根据需要,改变电穿孔参数。
  • 使用更多的DNA。
  • 使用新鲜配制的感受态细胞。
  • 如果使用LiCl转化法,可尝试煮沸载体DNA。
以下是可能原因和解决方案:
原因 解决方案
溶液I或溶液III的pH发生漂移。两种溶液的pH均应为8.0 检查溶液I和溶液III的pH。如果pH低,则通过加入NaOH升高pH。如果pH高,则通过加入HCl降低pH。为了使pH漂移最小化,应将溶液保存在4°C。
孵育期间,未混合转化反应 务必在30°C下孵育1小时期间,每15分钟混合一次转化反应。涡旋的效果最好。
孵育时间过短或温度过低 毕赤酵母Pichia pastoris转化时,可延长孵育时间(最多3小时)并升高孵育温度(35–37°C)。在某些情况下,这样可能会提高转化效率。
细胞密度过低(OD600 <0.6) 按照使用手册第1页第6步“感受态细胞的制备”,将细胞重悬成更小的体积(即,500 μL)。
通常,大菌落代表含pPIC6/pPIC6α整合体的转化株,而小菌落代表含pPIC6/pPIC6α非整合体的转化株。这些非整合体转化株已经转导了pPIC6/pPIC6α质粒,因此,在起始筛选过程中表现出低水平的杀稻瘟菌素抗性。在后续筛选中,这些非整合体转化株不会保持杀稻瘟菌素抗性。
当您为表达实验选择杀稻瘟菌素抗性转化株时,我们建议您从起始转化培养皿中挑选杀稻瘟菌素抗性菌落,然后在第二个含有适当浓度杀稻瘟菌素的YPD培养皿中划线。应选择可保持杀稻瘟菌素抗性的转化株用于下一步研究。
当使用pPink-HC载体时,宿主酵母株的转化效率较低,是因为仅含低拷贝数ADE2标记物的菌落不能产生足够的ADE2基因产物进行生长,会在缺乏腺苷酸的培养基(即,腺苷酸缺陷型培养基或基本培养基)上被筛选掉。只有整合了多拷贝ADE2标记物的菌落能够在无腺苷酸的条件下生长。由于目的基因与筛选标记物连接,所以白色菌落也能产生更高的目的基因表达。
这可能是因为接种物较少。我们建议使用起始培养物,这比使用菌落更精确。您可使用倍增时间来计算起始OD。在YPD中,倍增时间约为1.5小时。在MGY中,倍增时间约为3小时。
以下是可能原因和解决方案:
问题 原因 解决方案
转化到E. coli中之后,无多聚体或多聚体数量低
缺乏 CIAP
没有足够的DNA片段可用于连接
E. coli中的构建体不稳定
多聚体太长,无法有效连接
使用新鲜的CIAP。
加入更多的CIAP。加入1单位的CIAP,并在37°C孵育超过15分钟。这存在一定风险,因为CIAP可降解DNA末端。
在连接反应中加入更多BamH I-Bgl II表达组件。
减少载体中的表达组件数量。
尝试逐步连接每个表达组件。
重组载体重排,检测到缺失 E. coli中的构建体不稳定 减少载体中的表达组件数量。
无具有抗生素抗性的Pichia转化株 整合效率较低 使用更多DNA进行转化和/或使用更多DNA和细胞进行多次转化。
以下是可能原因和解决方案:
问题 原因 解决方案
转化到E. coli中之后,无多聚体或多聚体数量低
缺乏 CIAP
没有足够的DNA片段可用于连接
E. coli中的构建体不稳定
多聚体太长,无法有效连接
使用新鲜的CIAP。
加入更多的CIAP。加入1单位的CIAP,并在37°C孵育超过15分钟。这存在一定风险,因为CIAP可降解DNA末端。
消化更多含1拷贝表达组件的pAO815。
使用体内方法分离多聚体。
尝试分别连接每个表达组件。
重组载体重排,检测到缺失 E. coli中的构建体不稳定 使用体内方法分离多聚体。
Pichia His+转化株无多聚体 使用错误的酶进行载体线性化(建立多聚体时,5´ AOX1区域的限制性酶切位点被复制) 为了将构建体插入到his4,应使用Sal I或Stu I使构建体线性化。
对构建体进行分析,寻找载体骨架上5´ AOX1区域或3´ AOX1区域附近的其他特殊限制性位点。这些位点将保留您的多聚体,并实现与AOX1的重组。
以下是可能原因和解决方案:
问题 原因 解决方案 
假阳性 Geneticin抗性水平不足 菌落看起来是Geneticin抗性的,但实际上不是。为防止出现这种情况,应在下一步开始之前,纯化您的假定Geneticin抗性菌落,确认每个菌落的Geneticin抗性水平。
分离得到的Geneticin抗性菌落数量较少 筛选的His+转化株数量不足 自发性多整合事件的发生率仅为1–10%。您需要筛选几千个His+转化株,才能分离得到最佳数量的菌落。
带有目的基因的重组体极少 筛选的His+转化株数量不足 您需要筛选几千个His+转化株,才能分离得到最佳数量的、带有最多目的基因拷贝数的重组体,因为连续性多次插入事件更罕见。
His+转化株的分离率较低 转化效率低 使用电穿孔法代替原生质球,可能会提高转化效率,从而分离得到更多的His+转化株。
以下是可能原因和解决方案:
原因 解决方案
孵育期间,未混合转化反应 务必在30°C孵育1小时期间,每15分钟混合一次转化反应。涡旋的效果最好。
孵育时间过短或温度过低 转化时,可延长孵育时间(最多3小时)并升高孵育温度(35–37°C)。在某些情况下,这样可能会提高转化效率。
细胞密度过低(OD600 <0.6) 按照使用手册第2页第8步“感受态细胞的制备”,将细胞重悬成更小的体积(即,500 μL)。