Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • ELISA Kits ›
          • BMP-2 ELISA Kits
          This product was previously sold as SKU 900-K255

          Invitrogen

          Human/Mouse/Rat BMP-2 ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®

          12 References
          View all (3) BMP-2 ELISA Kits

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Human/Mouse/Rat BMP-2 ELISA Development Kit (ABTS)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human/Mouse/Rat BMP-2 ELISA Development Kit (ABTS)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human/Mouse/Rat BMP-2 ELISA Development Kit (ABTS)

          Human Mouse Rat BMP-2 ABTS ELISA standard curve (Product # 900-K255K). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human/Mouse/Rat BMP-2 ELISA Development Kit (ABTS)
          Human/Mouse/Rat BMP-2 ELISA Development Kit (ABTS) (900-K255K)
          videoThumbnail
          ►

          Product Specifications

          Analytical sensitivity

          Lot-specific

          Assay range

          Lot-specific

          Hands-on time

          1 hr 45 min

          Time-to-result

          24 hr 30 min

          Homogenous (no wash)

          No

          Instrument

          Absorbance Microplate Reader

          Product size

          10 x 96 Tests

          Contents

          This Human/Mouse/Rat BMP-2 ELISA Kit includes Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, and HRP-conjugate. The HRP-conjugate is packaged separately.

          Storage

          Refer to product documentation for component specific storage temperature.

          Protein name

          BMP-2

          Protein family

          Growth Factors & Receptors

          Species (tested)

          Human, Mouse, Rat

          Detector antibody conjugate

          Biotin

          Label or dye

          HRP

          About This Kit

          900-K255K consists of: 900-K255 (capture antibody, detection antibody, and protein standard), and AVIDIN-60UL (avidin HRP-conjugate).

          Human/Mouse/Rat BMP-2 ABTS ELISA Development Kit contains the key components required for the quantitative measurement of natural and/or recombinant human/mouse/rat BMP-2 in a sandwich ELISA format. Human/Mouse/Rat BMP-2 ABTS ELISA Development Kit contains enough material to assay the target cytokine in at least 1,000 ELISA plate wells.

          The ABTS ELISA Buffer Kit (Product # 900-K00), sold separately, is recommended to be used in conjunction with this ABTS ELISA Development Kit for optimal performance. This buffer kit contains all the necessary components to assay ten 96-well ELISA plates (included) and contains detailed handling instructions.

          Target information

          Bone Morphogenic Proteins (BMP) are members of the TGF-beta superfamily that affect bone and cartilage formation (Hogan 1996, Reddi 1998 and Francis-West et al. 1999). Mature BMPs are 30-38 kDa proteins that assume a TGF-beta -like cysteine knot configuration. Lovostatin increases bone formation by turning on the bmp-2 gene (Mundy et al. 1999). BMPs stimulate the production of specific bone matrix proteins and alter stromal cell and osteoclast proliferation (Macias et al. 1999, Lecanda et al. 1997). BMPs may also be an important factor for development of the viscera, with roles in cell proliferation, apoptosis, differentiation, and morphogenesis (Hogan 1996, Dale and Wardle 1999). BMPs appear to be responsible for normal dorsal/ventral patterning. Like TGF-beta, BMPs bind to a type II receptor, which then recruits the transducing type I receptor unit, activating the Smad protein signaling pathway (Massague 1994, Derynck 1997, Attisano 1993).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Gene aliases : BDA2, BMP2A, SSFSC, SSFSC1

          Gene ID : (Human) 650, (Mouse) 12156, (Rat) 29373

          Gene symbol : BMP2, Bmp2, Bmp2

          Protein Aliases : 2610024H22Rik, AL117858, AW546137, BB189135, BMP, BMPRII, BMPR-II, Bone morphogenetic, Bone morphogenetic protein, H-BMP-2, BMP-2, BMP-2A, bone morphogenetic protein 2A, osteogenic protein 2, unnamed protein product

          UniProt ID (Human) P12643, (Mouse) P21274, (Rat) P49001

          Recommended Products

          IL-6 Human Matched Antibody Pair

          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.

          SIZE

          10 x 96 tests

          PRICE

          USD 400.00

          Cat # CHC1263

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0