Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Novos produtos
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • ELISA Kits ›
          • PDGF-AB ELISA Kits
          Invitrogen
          Human PDGF-AB ELISA Kit
          2 References
          View all (2) PDGF-AB ELISA Kits
          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}
          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Human PDGF-AB ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.
          Human PDGF-AB ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}
          Human PDGF-AB ELISA Kit
          ELISA Standard curve of PDGF-AB using Human PDGF-AB ELISA Kit (Product # EHPDGFAB). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Human PDGF-AB ELISA Kit
          Human PDGF-AB ELISA Kit (EHPDGFAB)
          videoThumbnail
          ►
          Product Specifications
          Analytical sensitivity
          10 pg/mL
          Assay range
          10.24-2,500 pg/mL
          Sample type/volume
          Plasma
          50 µL
          Serum
          50 µL
          Supernatant
          100 µL
          Hands-on time
          1 hr 20 min
          Time-to-result
          4 hr 45 min
          Homogenous (no wash)
          No
          Interassay CV
          <12%
          Intraassay CV
          <10%
          Instrument
          Absorbance Microplate Reader
          Product size
          96 Tests
          Contents
          Pre-coated 96 well plate
          Standard
          Assay Diluent concentrate
          Biotinylated Detection Antibody
          SAV-HRP
          Wash Buffer
          Chromogen
          Stop Solution
          Adhesive Plate Covers
          Shipping conditions
          Wet ice
          Storage
          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C
          Protein name
          PDGF-AB
          Protein family
          Growth Factors & Receptors
          Species (tested)
          Human
          Detector antibody conjugate
          Biotin
          Label or dye
          HRP
          About This Kit
          The Human Platelet Derived Growth Factor-AB (Hu PDGFAB) ELISA quantitates Hu PDGFAB in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PDGFAB.
          Principle of the method
          The Human PDGFAB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.
          Rigorous validation
          Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
          Target information
          Platelet-Derived Growth Factor (PDGF) is a mitogenic peptide growth hormone carried in the alpha-granules of platelets and is released when platelets adhere to traumatized tissues. Connective tissue cells near the traumatized region respond by initiating the process of replication. The synthesis of PDGF can be induced by IL-1, IL-6, TNF-alpha, TGF-beta and EGF.
          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.
          Bioinformatics
          Gene aliases : c-sis, IBGC5, PDGF-2, PDGF-A, PDGF1, PDGF2, SIS, SSV
          Gene ID : (Human) 5154, (Human) 5155
          Gene symbol : PDGFA, PDGFB
          Protein Aliases : becaplermin, epididymis secretory sperm binding protein, H-PDGF-AB, PDGFAB, orf 2, PDGF A-chain, PDGF subunit A, PDGF subunit B, PDGF, B chain, PDGFB, platelet-derived growth factor 2, platelet-derived growth factor A-chain, platelet-derived growth factor alpha chain, platelet-derived growth factor alpha polypeptide, platelet-derived growth factor B chain, platelet-derived growth factor beta polypeptide (simian sarcoma viral (v-sis) oncogene homolog), platelet-derived growth factor, beta polypeptide (oncogene SIS), proto-oncogene c-Sis, unnamed protein product
          UniProt ID (Human) P04085, (Human) P01127
          Recommended Products
          IL-6 Human Matched Antibody Pair
          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.
          SIZE
          10 x 96 tests
          PRICE
          USD 400.00
          Cat # CHC1263
          guarantee_icon
          Performance Guarantee
          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*
          Learn more
          help_icon
          We're here to help
          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.
          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidade
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0