材料特性評価および品質管理向けのAI画像強調およびセグメンテーションソフトウエア
Thermo Scientific AvizoソフトウエアのAIツールは、3D電子顕微鏡およびCTデータセットを強化およびセグメント化することで、従来の方法と比べてより迅速かつ正確な特徴の取得を可能にします。
信頼性の高いAvizoソフトウエアの可視化および解析環境と統合することで、効率的で再現性の高いワークフローが実現し、結果を得るまでの時間が短縮されます。
AvizoソフトウエアのAI機能は材料分析ワークフローをどのように改善するか
AvizoソフトウエアのAIツールは、イメージングのワークフローを簡素化および高速化し、より深い洞察を提供するため、お客様はソフトウエア操作ではなく科学的解釈に集中できます。
迅速な発見
AIルーチンは処理を合理化し、長時間のタスクを数分に短縮することで、正確な結果を提供して迅速な発見をもたらします。
アクセス性の向上
専門知識は不要です。直感的なAIツールを使えば、答えに簡単にアクセスできます。
共有可能なモデル
事前トレーニング済みのAIモデルを活用するか、独自のモデルを同僚と共有できます。
AvizoソフトウエアによるAI強化画像解析
AIのセグメンテーションにより、2D/3Dの生データから知見を得る
Avizoソフトウエアは、FIB-SEM、TEM、3D分光法、micro-CTなど、ほとんどの2Dおよび3Dイメージングデータセットをネイティブにサポートします。多くの場合、データを複数の角度から3Dで表示して、画質を定性的に評価し、最適な解析アプローチを決定することが有用です。
2Dや3Dの顕微鏡データは、定量研究で重要な特徴を一貫して分離できない場合があります。
例:
  • micro-CTでの金属アーチファクト
  • SEMでの帯電アーチファクト
  • FIB-SEMトモグラフィーでのポアバック
  • TEMトモグラフィーでのミッシングウェッジ
これらのデータセットはAIセグメンテーションに適しており、従来の手法に比べて効率的です。
Avizo 3Dソフトウエアで表示した断面インセット付きの地質サンプルの3D FIB-SEMトモグラフィー。この絶縁性サンプルの不均一な帯電に注目してください。目視で特徴を追跡できますが、従来の方法でセグメント化するのは困難です。したがって、AIセグメンテーションに適した候補です。データはThermo Scientific Scios 2 FIB-SEMで取得。
AIアシストの選択ツールにより、ラベリング時間を短縮
Avizoソフトウエアは、柔軟で効率的な方法を複数提供し、グラウンドトゥルースを生成します。Segmentation+ Workroomと呼ばれる専用インターフェースでは、トレーニング用の関心領域(ROI)を選択したり、データのラベル付け、モデルのトレーニング、モデル推論を1つのインターフェースですべて行うことができます。
  • 選択方法には、手動描画、およびBrush、Lasso、Magic Wand、Thresholdingなどの自動選択ツールが含まれます。
  • AIアシストによる選択は、視覚的に区別可能なオブジェクトを迅速に選択するための事前学習済みモデルとして使用できます。
Avizoソフトウエアは、画像レシピなどの他のメソッドや外部ツールからのラベルも受け入れます。
Avizo 3D Proソフトウエア内のSegmentation+Workroom。投げ縄ツールを使用して、長方形の関心領域内でPtナノ粒子を含む炭素バインダーを選択します。AIモデルのトレーニングにはこのROIのみを使用します。データはTEMトモグラフィー由来のものであるため、一部の領域では境界がぼやけており、不明瞭です。このため、AIセグメンテーションがこれらのデータに最適なアプローチとなります。Thermo Scientific F200X G2 (S)TEMで収集されたTEMトモグラフィーデータ。
カスタムAIモデルのトレーニング
Avizoソフトウエアは、カスタムAIモデルをトレーニングするための包括的なシステムを提供します。
  • ノイズ除去モデルは、1つまたは2つの入力を取得して、再利用可能なモデルを作成します。
  • クラスセグメンテーションモデルは、複合成分や多孔性など、材料を区別するために2つの入力が提供されます。
  • インスタンスセグメンテーションモデルは、個々のオブジェクトを互いに、また背景から区別します。
最初のセグメンテーションには高速で軽量なモデルを優先し、より高い精度を求める場合はより深いネットワークを使用することができます。このインターフェースは使いやすさを重視しており、経験豊富なユーザー向けに高度なオプションも利用可能です。
ブラウザ上で、進行中および完了したモデルのトレーニングをインタラクティブにモニタリングできます。これにより、モデル間の精度や正確性の測定指標を比較し、モデルの進捗を可視化できます。
AIモデルトレーニングの進捗状況は、TensorBoardを使用してブラウザ上で視覚的に追跡されます。これは、AIモデルをトレーニングする際にAvizoソフトウエアから自動的に起動されます。左側には、生データが表示されています。中央の列には、黒の背景に対して赤でグラウンドトゥルースが表示されています。右の列にはモデルの予測が表示され、インタラクティブなスライダーにより、トレーニング時間の経過とともにモデルがどのように精緻化され改善されるかを確認できます。Thermo Scientific F200X G2 (S)TEMで収集されたTEMトモグラフィーデータ。
データに適したAIモデルの選択
各データセットに最適なカスタムまたは事前学習済みAIモデルを選択するために、AvizoソフトウエアにはAIモデル評価ツールが含まれています。ここでは、1つ以上のAIモデルがデータセットのサブセットを予測し、結果が標準メトリクスとインタラクティブな視覚的
プレビューで表示されます。
モデルを選択すると、予測を実行できます。これにより、モデルの選択に応じて、セグメンテーションまたはノイズ除去されたデータが得られます。結果はすぐに分析可能です。
データセットに対して複数の適格なAIモデルがある場合、新しいデータに最適なAIモデルをテストすることが有用です。このAIモデル評価インターフェースでは、精度、正確性などに関する評価指標が表示され、視覚的な結果がROIに表示されます。最適なモデルが決まったら、そのモデルを選択して予測に使用します。銅に亀裂のある多孔性銅フォームのマイクロCT分析の結果を示した画像。
DOI: 10.1016/j.matdes.2013.07.047.
AI処理データを解析
最終的に、AI手法は、画像データから定量的な情報を抽出するための中間ステップを表します。Avizoソフトウエアには、体積分率、オブジェクトごとの測定、インターフェース分析、接続性などのセグメンテーションに基づいた多数の測定ツールが含まれています。
特化したワークフローには、以下が含まれます。
  • 三相境界の測定(SOFCなど)
  • 細孔ネットワークモデリング(XPNM)
  • 流体フローおよびイオン拡散シミュレーション(XLab)
  • FEAおよびCFD用の体積メッシュ生成(XWind)
  • デジタルボリューム相関の結果の表示(XDVC)
  • 個々の繊維解析のための複雑な材料からの効率的な繊維相抽出(XFiber)
Xtraライブラリで、AIモデルの出力で使用するためのダウンロード可能なテクニックとワークフローをご覧ください。
合成画像。左に3D FIB-SEM、中央に細孔相のセグメンテーション、右に細孔ネットワークモデル。この方法は、AIモデルのセグメンテーション結果に対してAvizo 3D ProソフトウエアのXPNM拡張機能を使用します。DOI: 10.5281/zenodo.4049960. Thermo Scientific Helios DualBeamで収集したデータ。
テンプレート化されたレポートの作成
トレーサビリティを確保し、意思決定者に情報を迅速に提供するために、Avizoソフトウエアでの作業に基づいたテンプレート化されたレポートの作成が可能です。レポート機能はAIを活用した業務に限定されませんが、AIモデルの処理について信頼性を高めることができます。
レポートには、Avizoソフトウエアを使用していないユーザーのために、Avizoソフトウエアで行った作業を文書化するための統計、
チャート、画像、メタデータ、カスタムフィールドが含まれます。PDFにエクスポートすると、作業の共有やアクションを容易に行えます。
自動車用途で使用される複合繊維材料についてAvizoソフトウエアが作成したレポート。こうした標準的なレポートは、AIメソッドの有無にかかわらずAvizoソフトウエアプロジェクトのプロセスを示し、レポート作成者の選択に基づいた統計を報告します。
事前学習済みAIモデルが画像解析を加速
お客様のAIモデルをトレーニングすることは必ずしも必要ではありません。既存モデルを再使用することで、時間を大幅に節約しながら、AIメソッドから高品質のアウトプットを得られます。
FIB-SEMトモグラフィーデータから取得した、対応する2D SEM断面の上に重ね合わせた3D電子後方散乱回折(EBSD)ボリューム。ここでは、インデックス化されたEBSDデータを、Avizo 3D Proソフトウエアの事前学習済み3D CellPoseインスタンスセグメンテーションモデルの入力として使用しています。その結果、形状および配向特性評価のための粒子ごとのセグメンテーションが得られます。データはThermo Scientific Helios 5 PFIB-SEMで収集。
AvizoソフトウエアのAIツールの動作をご覧ください
オンデマンドWebセミナーで、Avizoソフトウエアを用いたAIワークフローの例をご覧ください。
AIを用いたSOFC陽極の特性評価
性能と寿命を向上させるための設計改善
ハイエンド合金に対するAI強化結晶構造解析
物理的応力による破断に対する材料の耐性を高める
ナノ材料分析を改善するAI検出
次世代の材料性能を実現するナノ粒子エンジニアリング
材料組成予測AIモデル
コーティングの耐食性を向上
Avizo AIイメージングソフトウエアのFAQ
お試しください。その良さを実感できるでしょう。AIメソッドは比較的新しい手法で、従来の画像処理法では適切に処理できない可能性のあるノイズの多い画像や理想的とは言えない画像も処理できます。Avizoソフトウエアには、AIメソッドと画像処理メソッドの両方が含まれています。これらの技術を組み合わせることで、他の方法では困難な作業をより効率的に行える場合があります。
それは条件によって異なります。Avizo 3Dソフトウエアには、2Dセグメンテーションの再利用とトレーニング機能が搭載されており、AIベースのノイズ除去のトレーニングおよび使用機能も同様に含まれています。AIアシスト選択、Cellpose、3Dディープラーニングモデルのトレーニングなどの高度な機能には、Avizo 3D Proソフトウエアライセンスが必要です。 
いいえ。プログラミングや機械学習の経験は必要ありません。AvizoソフトウエアのAI機能は、一般的な使用向けのガイド付きワークフローとして、または反復タスク用にレシピに統合できるモジュールとしてUIに統合されています。
それほど必要ありません。多くの場合、2Dモデルはセグメンテーション作業により有効です。2Dモデルのトレーニングは通常、2~5個の関心領域にラベリングすることで達成できます。データの変動性や不均一性が高い場合は、浅いネットワークを学習させて、その他の関心領域のラベリングを支援させることができます。これにより、AIモデルを効果的に活用してより効率的にAIモデルをトレーニングすることができます。
それほど長くはかかりません。多くの場合、モデルのトレーニングは30~60分で終わります。これは、データサイズ、ハードウェア、モデルパラメーターの選択によって異なります。 一般的に予測は比較的高速で、ほぼ瞬時の場合もあり、非常に大規模なデータセットでも数分で完了します。
はい。Avizo 3D Proソフトウエアには、事前学習済みAIモデルであるAIアシスト選択ツールが含まれています。その他の事前学習済みモデルは、ビルトインのXtrasインストーラーを使用してダウンロードできます。これらのツールは、Xtraライブラリで閲覧できます。
はい。AI手法は、査読済みの研究および生産環境など、多くの画像ベースの研究分野に急速に組み込まれています。一度学習が完了すれば、(当社が実装する)AIモデルは一貫性があり、Reporting Workroomの中間成果物として組み込むことができます。Avizoソフトウエアを使用すると、モデルの再現性と有効性を確保するために一般的に必要とされるモデルタイプ、トレーニングデータ、評価指標を簡単に取得できます。
はい。Avizoソフトウエアには、Segmentation+Workroomでモデルを使用するための専用のモデルインポート機能があります。また、以前に学習済みのモデルを、多くの場合、Project Workroomで使用できます。場合によっては、ソフトウエアのバージョン間に非互換の違いがあります。ソフトウエアのバージョン間でAIモデルを移行する上でサポートが必要な場合、こちらまでご連絡ください。
CUDAサポートを備えたNVIDIA GPUが必要です。他のAvizoソフトウエアと同様の考慮事項があります。これらの要件は変更される可能性がありますので、ハードウェア要件の一覧をご覧ください。
Avizoソフトウエアを最大限に活用していただけるようにするため、当社は、トレーニングセッション、動画チュートリアル、Webセミナー、テクニカルサポートを提供しています。まずは、ソフトウエアに付属のユーザーガイドまたは当社のラーニングセンターをご覧になるようお勧めします。
Avizoソフトウエアをご体験ください
複雑なデータセットを理解するのに苦労していませんか。意味のある知見を抽出するのは大変な作業です。Avizoソフトウエアがそれをサポートします。 
Avizoソフトウエアは高度な可視化および分析機能を備えており、データを実用的な知見に変換し、情報に基づいた意思決定を支援します。
違いを体験してみませんか。
今すぐ無料体験版をリクエストして、Avizoソフトウエアがデータ分析をどのように変革するかをご覧ください。
Avizoソフトウエアのリソースと学習
厳選されたeBook、パンフレット、ケーススタディ、動画、Webセミナーをご覧いただき、ラーニングアカデミーをご利用ください。
Avizoソフトウエアのサービスとサポート
Avizoソフトウエアの可能性を最大限に引き出すためのサポート、アップデート、カスタム開発、コンサルティングをご利用いただけます。