HDI-X-Ray-Fluorescence-XRF-270x195
Conceptos básicos de XRF
Como solución de rutina para el análisis químico de metales y minerales, el análisis por fluorescencia de rayos X (XRF) ofrece información cualitativa y cuantitativa sobre la composición elemental de las muestras (desde trazas hasta niveles de %) en función de sus espectros únicos de XRF. Estos espectros se pueden leer en el campo para un análisis elemental instantáneo utilizando analizadores XRF de mano. Los XRF portátiles son herramientas probadas y testadas para aplicaciones que requieren retroalimentación inmediata, como el análisis de chatarra. Un control y garantía de calidad más robusto (QA / QC) requiere un análisis XRF de laboratorio, que se divide en dos tipos principales: EDXRF y WDXRF.
Una herramienta de análisis conveniente y directa, EDXRF (XRF de dispersión de energía) permite un análisis rápido y fácil de muestras incluso irregulares con poca o ninguna preparación de muestra. Por le contrario, WDXRF (XRF dispersivo de longitud de onda) es el método de análisis estándar para una amplia gama de aplicaciones debido a su excelente sensibilidad y alta resolución.
Si desea saber qué método de análisis XRF es adecuado para su campo, hable con un miembro experimentado de nuestro equipo.
Contáctenos
¿Qué es XRF?
El análisis por fluorescencia de rayos X (XRF) es una técnica que explota la interacción única entre los rayos X primarios y la materia. Toda la materia está hecha de átomos y en el centro de cada átomo hay un núcleo, que está cargado positivamente debido a la presencia de protones (carga +) y neutrones (sin carga). Los electrones (carga -) orbitan el núcleo en cuantos discretos conocidos como capas. Su carga negativa total equilibra la carga positiva del núcleo, haciendo que el átomo sea neutral. Esto puede alterarse mediante la introducción de energía externa, como los rayos X. Los rayos X son ondas de luz sub visibles con longitudes de onda muy cortas, por lo tanto, de muy alta energía, que se absorben al pasar a través de sustancias, dependiendo de la composición y la densidad de la sustancia.
Cuando un átomo es golpeado por rayos x con suficiente energía (que excede la energía de unión de la capa del átomo), se expulsa un electrón dentro de sus capas orbitales más internas, creando una vacante. El electrón de una órbita atómica más alta caerá a la vacante en este estado de energía más baja. Esto requiere una emisión de energía en forma de fluorescencia, o rayos X secundarios, lo que equivale a la diferencia específica de energía entre los dos estados cuánticos del electrón.
Los rayos X secundarios son característicos de elementos individuales en la tabla periódica. Cuando una muestra se analiza a través de XRF, cada elemento presente emitirá estas señales únicas de rayos X en forma de espectro. Este espectro, también conocido como huella digital elemental, es fundamental para el rendimiento de EDXRF y WDXRF.
La obtención de un espectro XRF legible puede complicarse por una serie de limitaciones (dispersión de Rayleigh o Compton, efectos espectrales, efectos matriciales, etc.). Para garantizar la precisión de los resultados, a menudo es crítico realizar una calibración empírica o un análisis de Parámetros Fundamentales (FP).
En el análisis EDXRF, los rayos X característicos de diferentes elementos presentes en una lectura se separan en un espectro completo de energía de fluorescencia usando excitación directa (óptica 2D) o excitación indirecta (óptica 3D). Puede obtener más información sobre cada una de estas geometrías de excitación descargando nuestros carteles de guía utilizando los formularios a continuación. La tecnología EDXRF está diseñada para procesar simultáneamente grupos enteros de elementos para análisis cualitativos o cuantitativos y puede usarse en equipos portátiles y de laboratorio. Como resultado, EDXRF puede acomodar muestras de casi cualquier forma y tamaño.
Es preferible WDXRF a EDXRF para aplicaciones de alta resolución (~ 15-150 eV) y análisis de elementos de masa atómica más baja y tierras raras. En lugar de procesar un espectro completo, WDXRF separa las señales fluorescentes en longitudes de onda individuales utilizando cristales y una serie de componentes ópticos (colimador, codificadores ópticos, detectores, etc.).
Tanto EDXRF como WDXRF son soluciones sólidas por derecho propio, que desempeñan funciones clave en mercados tan variados como la fabricación de metales y aleaciones, petroquímicos, análisis forense, análisis de alimentos, análisis ambiental y mucho más.
Comprender la composición elemental de sus materiales en múltiples puntos en el proceso de flujo de trabajo puede ayudarlo a adaptarse a los nuevos desafíos únicos para su sector de mercado. Ofrecemos los productos, servicios y tecnologías para ayudarlo a comprender sus materiales, independientemente de la aplicación. Vea nuestra lista de recursos XRF en estas áreas:
Guía de instrumentos XRF
Lograr análisis cualitativos y cuantitativos para procesos y control de calidad. Los sistemas XRF​​ de laboratorio pueden evaluar todo tipo de materiales y tipos de muestras.
La fluorescencia por dispersión de energías (EDXRF) y por dispersión de longitudes de onda (WDXRF) se encuentran entre las herramientas más poderosas en el conjunto de las técnicas de la química analítica, haciendo que las huellas digitales elementales de las muestras estén disponibles para su análisis con solo presionar un botón. Aprovechamos ambos métodos para acomodar la gama más amplia posible de requisitos del cliente con soluciones flexibles XRF portátiles y de laboratorio. Estas tecnologías ahora son fundamentales para un mundo de aplicaciones que incluyen exploración de la tierra, investigación de alimentos, fabricación, chatarra y mucho más.
Ofrecemos una amplia gama de soluciones XRF de laboratorio, sobremesa y portátiles que funcionan en modo autónomo o combinadas con tecnologías adicionales de análisis elemental y estructural.
Vea aquí nuestra cartera completa de productos de rayos X -  Folleto: Gama de productos XRF.
Descargue nuestro completo libro electrónico: Tecnología XRF en el laboratorio.
ARL PERFORM'X Sequential X-Ray Fluorescence Spectrometer
Resuelva desafíos analíticos en una amplia gama de aplicaciones con fluorescencia de rayos X con mapeo de superficie de muestra y análisis de pequeños puntos.
  • Análisis desde Be a Am en sólidos, perlas fundidas, polvos o líquidos
  • Amplio rango dinámico desde sub-ppm a 100%
  • Elección de generador de potencia
  • Análisis de pequeños puntos hasta 0.5 mm
  • Característica avanzada de cartografiado de muestras
ARL OPTIM'X WDXRF Spectrometer
Cumpla con una amplia gama de desafíos de análisis elemental en las industrias de petróleo, cemento y escorias utilizando espectrometría de fluorescencia de rayos X dispersiva de longitud de onda.
  • Análisis desde O a Am en sólidos, perlas fundidas, polvos o líquidos
  • La mejor sensibilidad para F a Fe permite un análisis preciso de cemento, escoria, cerámica, feldespato, vidrio y minerales
  • Ideal para aplicaciones rutinarias en el control de proceso y laboratorios centrales
  • Consumo de baja potencia, con bomba de vacío integrada y mínimos requerimientos de instalación
ARL QUANT'X EDXRF Spectrometer
Realice las tareas analíticas más desafiantes en investigación y fabricación con la potente tecnología de fluorescencia de rayos X para el análisis elemental no destructivo de cualquier muestra.
  • Análisis desde F a Am en muestras de cualquier forma, tipo o composición
  • Una solución XRF integral, rentable y autónoma
  • Popular entre los laboratorios de investigación, análisis forense, análisis ambiental, cumplimiento normativo y control de calidad
  • Cámara de muestras para análisis de muestras multipunto
  • Imagen de muestra mediante cámara con tamaño de haz ajustable
ARL X900 Simultaneous-Sequential XRF Series
Ahorre dinero y obtenga control de calidad en su proceso industrial con capacidades secuenciales y simultáneas integradas en un solo instrumento.
  • Análisis desde Be a Am en sólidos, perlas fundidas o pastillas prensadas
  • Velocidad, precisión y sensibilidad para elementos ligeros imbatibles
  • Configurable para sus aplicaciones con elección de goniómetros, monocromadores y Sistema XRD
  • Elección de generador de potencia en función de la velocidad analítica requerida
  • Carga de muestras segura y confiable con un tubo de rayos x montado encima de la muestra
Featured XRF videos
ARL QUANT’X EDXRF Espectrómetro: Ofrece una cuantificación de elementos mayoritarios, minoritarios y traza para un sinfín de tipos de muestras en laboratorios centrales y de propósito general
ARL OPTIM’X WDXRF Espectrómetro:­ WDXRF Compacto con capacidad analítica secuencial/simultánea para una caracterización cualitativa y cuantitativa de todo tipo de muestras desconocidas
ARL PERFORM’X XRF Secuencial Espectrómetro:­ Resuelve desafíos analíticos en una amplia variedad de aplicaciones con fluorescencia de Rayos x incluyendo mapeo de superficie de muestras y análisis de pequeño punto de enfoque
ARL X900 WDXRF Simultáneo y sistema XRD integrado para un análisis elemental y estructural completo
Espectrómetro Avanzado WDXRF ARL PERFORM’X de Thermo Scientific – Aplicación en FLUXANA
Animación del ARL PERFORM’X en video 3D mostrando el interior de un espectrómetro WDXRF
Posters XRF – Guía Rápida y Tablas Periódicas WD/EDXRF
XRF downloads - quick guide and periodic poster
Le ofrecemos nuestro póster de la Guía rápida de espectrometría de fluorescencia de rayos X que resume la teoría básica de XRF, la tecnología y sus principales aplicaciones, así como los posters de la tabla periódica para XRF por dispersión de energías y dispersión por longitudes de onda. ¡Descárguelos ahora gratis!
Descargue los posters