Countess 3 기기의 특징
Countess 3 자동 세포 카운터는 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 세포 및 viability 카운팅 뿐만 아니라 빠르고 정확한 세포 카운팅을 제공합니다. Countess 기기는 광범위한 세포 유형과 호환되며, 일반적으로 사용되는 몇몇 세포주 및 일차 세포 유형에서 사용이 가능하도록 검증되었습니다.  카운팅 외에도 viability, apoptosis, transfection 효율 등 어플리케이션을 확장할 수 있습니다.
정확하고 정밀한 세포 카운팅
자동화 기기로 세포 카운팅을 할 경우, 그 카운팅이 수동 카운팅만큼 또는 그 이상으로 정확하고 정밀하다는 신뢰가 있어야 합니다. 정확성은 세포의 개수를 정확하게 카운팅하는 것을 의미하며, 정밀도는 언제, 누가 카운팅을 하든지 매번 동일한 결과를 산출함을 의미합니다.
인공 지능을 결합하였습니다. Countess 3(brightfield) 및 Countess 3 FL(brightfield 및 형광) 자동 세포 카운터는 매번 정확한 brightfield- 또는 형광 모드 카운팅을 위해 딥러닝 신경 네트워크 알고리즘을 사용해 개발되었기 때문에 믿을 수 있습니다. 이 알고리즘은 수십 가지 유형의 세포 및 샘플을 담은 수백 개의 플레이트를 기반으로 전문가 세포 생물학자들에 의해 세포를 인식하는 방법이 학습되었습니다.
그 결과, PBMC(peripheral blood mononuclear cell), 뭉친 세포, 잔해물이 섞인 샘플 등 까다로운 세포 샘플일지라도 세포 생물학자처럼 "생각하는" 세포 카운터가 탄생하였습니다. 고해상도의 Countess 화면에서 카운팅된 세포와 그렇지 않은 잔해물을 확인할 수 있습니다.
Countess 3 기기를 사용한 자동 세포 카운팅을 수동 hemocytometer 카운팅과 비교하면 작업자의 주관성 및 피로도, 카운팅 영역, 까다로운 샘플 등 다양한 원인으로 인한 데이터 오류 및 변동성을 줄일 수 있습니다. Countess 3 세포 카운터를 사용하면 수동 세포 카운팅의 정확성과 유세포분석기의 정밀성을 모두 얻을 수 있습니다.
머신 러닝 알고리즘은 유세포분석기의 카운팅과 비교할 때 매우 정확한 세포 카운팅을 가능하게 합니다.
CHO-K1, HeLa, HEK293, Jurkat 및 human PBMC(다양한 크기)는 Attune NxT 유세포분석기(자주색 막대), Countess 3 FL Automated Cell Counter(빨간색 막대) 및 hemocytometer 및 현미경(수동 카운팅, 회색 막대)을 사용하여 카운팅했습니다. Countess 3 FL 기기 및 hemocytometer 막대는 평균 6개의 독립적 카운팅을 나타내며 일관성이 매우 높습니다. Countess 3 카운팅 또는 유세포분석에 비해 수동 카운팅에 대한 오차 바(카운팅에 대한 표준 편차)가 더 넓습니다.
카운팅 영역을 확장합니다. 수동 카운팅 중에 시간을 절약하기 위해 많은 작업자들이 hemocytometer 그리드에서 하나 또는 두 개의 사각형만 계산합니다. 일반적으로 더 많은 사각형(더 큰 영역)을 계산하면 보다 정확한 결과를 얻을 수 있지만, 시간이 오래 걸립니다. Countess 3 자동 세포 카운터는 거의 4개의 사각형의 영역으로부터 카운팅 정보를 얻어 세포 분포 변이의 영향을 감소시켜 정확도를 증가시킵니다. 또한 자동 초점, 자동 조명, 이미지 캡처 및 카운팅을 30초 이내에 완료할 수 있습니다.
수동 세포 카운팅과 자동 세포 카운팅 영역의 비교
Countess 3 기기의 카운팅 영역은 표준 hemocytometer보다 약 3.8배 더 큽니다.
세포 뭉침 및 잔해물을 관리합니다. 뭉친 세포는 세포 사이의 경계를 식별하기가 어렵기 때문에 수동 또는 자동화 카운터를 사용하여 카운팅하기가 어려울 수 있습니다. 잔해물이 포함된 샘플은 카운팅이 더욱 복잡해집니다. Countess 3 자동 세포 카운터는 자동으로 세포 카운팅에서 잔해물을 제외시키고, 고급 알고리즘을 통해 세포 덩어리 내에서 세포 경계를 명확하게 확인할 수 있어 매우 정확한 세포 카운팅이 가능합니다.
클러스터 분석을 보고합니다. 세포 덩어리에서 singlet을 식별하는 것 외에도, Countess 3 자동 세포 카운터는 이러한 세포 클러스터를 검출하고 총 응집율을 측정합니다. 스크린 상의 디스플레이는 단일 세포와 비교하여 aggregates를 고유하게 구별하여 식별을 보여주고, brightfield 모드는 각 응집체 내의 세포에 대한 시각적 확인을 제공합니다.
첨단 알고리즘은 응집된 세포와 샘플 잔해물로 정확한 카운팅을 수행합니다.
작고 응집되기 쉬운 U20S(human osteosarcoma) 세포를 카운트하기 위해 Countess 3 FL 자동 세포 카운터에서 brightfield 모드를 사용하였습니다. 카운팅 알고리즘은 군집의 세포를 확실하게 인지하여 세포를 적절히 분할하고 세포 개수를 카운팅할 수 있습니다. 살아 있는 세포는 녹색으로, 사멸 세포는 빨간색으로 윤곽선이 표시되어 있습니다. 응집된 세포들은 노란색 타원형으로 표시됩니다. 잔해물(윤곽선이 없음)은 카운팅에서 자동으로 생략됩니다.
간단하고 쉬운 세포 카운팅
Countess 3 또는 Countess 3 FL 자동 세포 카운터를 사용해 brightfield 모드에서 세포를 카운팅하는 작업은 매우 간단하고 쉽습니다. 슬라이드를 준비하고 신속 캡처 및 자동 저장을 활성화하고 슬라이드를 삽입만 하면 됩니다. 이 기기는 조사, 초점 조정, 카운팅 등 나머지 작업을 자동으로 처리합니다.
자동 세포 카운팅은 수동 카운팅에 비해 더 간단할 뿐 아니라 시간이 적게 걸리며 필요한 트레이닝도 더 적습니다.
반응형 터치 스크린 및 직관적인 인터페이스.  Countess 3 자동 세포 카운터 소프트웨어는 직관적이고 탐색이 용이합니다. 반응형 LCD 터치 스크린이 있어 외부 컴퓨터가 필요하지 않습니다. 1280 x 800 해상도는 고품질 세포 이미지를 제공하며 생존/사멸 세포 수를 식별하는 보조 도구로 추가할 수 있고 Countess 3 FL 자동 세포 카운터를 이용하면 형광 시각화 기능이 지원됩니다. 디스플레이는 기기와 연결되어 있어 쉽게 유지 관리할 수 있습니다. 
터치스크린 인터페이스로 카운팅된 세포 집단의 시각화를 간편하게 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 세포 크기, 밝기, 원형 및/또는 형광 강도에 따라 원치 않는 세포를 카운팅에서 제외하는 “게이트”를 생성합니다. 결과 화면 오른쪽 상단의 그래프 아이콘을 선택하여 히스토그램 또는 산란 플롯에서 세포를 볼 수 있습니다. 슬라이더 컨트롤을 사용하여 게이트 매개변수를 조정하면 히스토그램 또는 산란 플롯이 실시간으로 변경되는 것을 볼 수 있습니다. 편의성을 위해 평균 세포 크기(brightfield 카운팅의 경우) 또는 형광 강도( 형광 카운팅의 경우)가 히스토그램 하단에 표시됩니다.
터치스크린 인터페이스를 통해 결과 화면에서 히스토그램 및 산란 플롯 화면으로 빠르게 전환할 수 있습니다.  히스토그램과 산란 플롯을 사용하여 크기, 밝기 및 원형을 기반으로 세포 집단과 게이팅을 시각화할 수 있습니다.
직관적인 게이팅 인터페이스
이 산란 플롯에서, 세포 집단은 Live(녹색) 및 Dead(적색) 집단으로 보입니다. 축은 크기와 원형도 사이에서 변경할 수 있습니다.
이 히스토그램에서 세포 집단은 세포 수 및 상대 형광 단위(RFU)를 기준으로 그래프로 표시되었습니다. Brightfield(BF)와 함께 오른쪽의 게이팅 필드를 사용하여 게이팅 메뉴 왼쪽에 있는 슬라이더 막대를 사용하여 크기, 밝기 및 원형도를 기반으로 게이팅을 할 수 있습니다. Texas Red(TX Red) 또는 GFP를 선택한 경우, RFU 강도에 대한 게이팅을 수행할 수 있습니다.
빠른 세포 카운팅 기능
Countess 3 자동 세포 카운터는 30초 이내에 결과를 생성합니다. 빠른 캡처, 자동 조명, 자동 초점, 자동 저장 기능 덕분에 작업자는 샘플을 로딩하고 슬라이드를 삽입만 하면 됩니다. 세포 배양 실험실에서의 시간은 귀중한 자산이며, Countess 3 기기를 사용하면 사회적 거리두기 프로토콜을 유지하면서 신속하게 작업을 시작하고 결과를 얻을 수 있습니다.
순전히 카운팅 속도 외에도 Countess 3 시스템은 세포 카운팅 프로세스를 능률적으로 처리하므로 조명 및 초점 조정, 세포 농도 계산, 보고서 준비 등 수동 세포 카운팅과 관련된 지루한 과정이 필요 없습니다. 절약되는 시간의 크기가 눈에 띄게 많아 질 것입니다. 실험실에서 하루에 5개의 슬라이드를 카운팅한다고 가정할 때, 슬라이드 선택에 따라 매달 10–15시간을 절약할 수 있습니다. 하루에 25개 슬라이드를 카운팅할 경우 50–75시간을 절약할 수 있습니다! 이렇게 생긴 추가 시간을 세포 배양 처리 및 실험실의 기타 작업을 완료하는 할애할 수 있으므로 수동 세포 카운팅에서 자동 세포 카운팅으로의 전환을 통해 상당한 이점을 얻을 수 있습니다. 
수동 hemocytometer와 자동 세포 카운팅 과정 비교 
아래 표는 수동 hemocytometer 카운팅과 Countess 3 자동 세포 카운터 간의 실습 세포 카운팅의 실습 단계를 비교한 것입니다. Countess 재사용 슬라이드를 사용할 때 명확하게 절약된 시간은 일회용 슬라이드를 사용할 때 훨씬 더 눈에 띕니다.
자동 세포 카운팅
Countess 3 자동 세포 카운터에서는 카운팅 작업만이 자동화된 것이 아닙니다. 이 시스템은 최적의 대비와 해상도를 위해 자동으로 조명과 초점을 조정하고 ,세포 개수와 데이터를 자동으로 저장합니다(이 옵션을 선택한 경우). 이 소프트웨어는 또한 편리한 사전 희석 및 세포 분할 계산기 기능이 내장되어 있어 세포 배양 작업에 특히 편리합니다.
사전 희석 계산기
농축되어 있는 세포 샘플을 카운팅하기 전에 희석할 경우 여기에 샘플 및 버퍼 용량을 입력하면 Countess 3 세포 카운터에서 자동으로 샘플 농도를 다시 계산해줍니다. 또한 brightfield viability 측정을 위해 트리판 블루가 추가되기도 합니다.
세포 분할(splitting) 계산기
후속 실험을 위해 특정 샘플 농도가 필요한 경우, 여기서 원하는 농도와 용량을 입력합니다. Countess 3 세포 카운터가 필요한 세포 샘플 및 버퍼 또는 세포 배양 배지의 양을 자동으로 계산합니다. 세포 개수 결과가 계산에 자동으로 포함됩니다.
형광 강도 여기(excitation) 잠금
많은 유사한 많은 샘플을 계속해서 실행할 때, 형광 강도 잠금으로 위치를 조정하고 잠글 수 있으므로 연속적인 실행에서 워크플로우 시간을 줄일 수 있습니다.
공칭 초점
Countess 3 자동 초점 기능은 세포를 쉽게 검출하고 세포에 집중할 수 있어 정확한 카운팅을 가능하게 합니다. 사용자가 자동 초점의 시작점을 조정할 때 공칭 초점을 쉽게 조정하고 적용할 수 있습니다.
프로토콜 사용. 저장된 프로토콜을 생성하고 사용하는 것은 간단하고 쉽습니다. 사용할 카운팅 모드와 라이트 큐브를 지정한 후, 사용자는 맞춤화된 카운팅을 위해 특정 계산 및 게이팅 파라미터를 설정할 수 있습니다.
결과 및 보고서 저장. 세포 카운팅 결과, 세포 데이터 및 이미지를 USB 드라이브에 저장하거나 Wi-Fi 동글을 사용하여 Thermo Fisher™ Connect 클라우드 기반 플랫폼에 저장할 수 있습니다. 결과는 스프레드시트 친화적인 CSV 파일 및 유세포 분석 표준 FCS 파일 형태의 세포 데이터로 저장될 수 있으며, 이미지는 TIFF, PNG 또는 JPG 형식으로 저장할 수 있습니다. 언제든지 실험실 내부 또는 외부에서 이러한 파일을 액세스할 수 있으며 언제 어디서나 필요할 때 데이터를 사용할 수 있습니다.
또한 결과, 이미지 및 설정이 결합된 인쇄 가능한 PDF 보고서를 저장할 수도 있습니다.
결과, 이미지 및 설정을 인쇄 가능한 PDF 보고서에 저장합니다.
재사용 슬라이드 호환
Countess 3 기기의 두 모델에는 폐기물과 일회용 슬라이드 비용이 발생하지 않는 친환경적으로 지속가능하고 경제적인 옵션인 Invitrogen Countess 재사용 슬라이드를 사용할 수 있습니다. 실험실에서 하루에 5개의 슬라이드를 사용한다고 가정해도 재사용 슬라이드를사용하면 연간 발생하는 폐기물을 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 변화로 실험실에서 지속적인 일회용 슬라이드비용을 발생시키지 않으면서 경제적으로 세포 카운팅을 자동화할 수 있습니다.
일회용 Invitrogen Countess 세포 카운팅 챔버 슬라이드는 슬라이드를 씻어서 건조시키는 시간 없이 사용할 수 있습니다. 일회용 슬라이드는 샘플이 많거나, 오염된 또는 위험한 샘플을 간편하게 폐기해야 할 경우, 편리하게 사용할 수 있습니다.
21 CFR Part 11 규제준수 지원 소프트웨어
Countess SAE 소프트웨어 솔루션은 미국 FDA의 전자 기록 및 서명 규칙, 미국연방기준집 Title 21 파트 11(21 CFR Part 11)을 준수하는 전자 기록 보관을 지원하는 선택적 소프트웨어 모듈입니다. 해당 규칙은 종이 문서를 대체하는 전자 문서 사용에 대한 요구 사항을 규정하고 있습니다.
21 CFR part 11 준수는 절차 및 기술 요구 사항으로 구성됩니다.  
  • 절차 요구 사항은 최종  사용자의 기관에서 설정한 표준 운영 절차입니다.  
  • 기술 요구 사항은 사용되는 규정 준수 관리 소프트웨어의 기능적 특성입니다.  
기술 요구 사항을 충족하는 것만으로 21 CFR Part 11 규정 준수가 보장되지는 않습니다.  규정 준수는 두 기관의 작업 과정 및 사용한 시스템의 합으로 충족할 수 있습니다.
소프트웨어의 기능에는 무단 사용자 제한, 암호 정책 및 만료 날짜, 정의된 사용자 권한 및 역할, 감사 로그, 감사 보고서 및 온보드 전자 서명 워크플로우를 통한 모든 데이터 변경 내용 추적 등이 포함됩니다. 모든 Countess 3 및 Countess 3 FL 자동 세포 카운터는 SAE 소프트웨어 라이센스를 구입한 후 SAE 모드에서 실행할 수 있습니다. 21 CFR Part 11준수를 달성하기 위해 기관은 표준 운영 절차를 규정 준수 방식으로 설정하고 문서화해야 합니다.
구성 요소
Countess SAE 소프트웨어 솔루션은 서로 통신하는 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.
  1. SAE 소프트웨어는 Countess 자동 세포 카운터의 보안, 감사 및 전자 서명(SAE) 설정을 구성하는 데 사용됩니다. SAE 소프트웨어는 SAE 관리자 콘솔(고정 IP 주소가 있는 네트워크 컴퓨터 서버에 설치됨) 및 SAE 어플리케이션 프로필로 구성됩니다.
  2. SAE 라이선스는 Countess 자동 세포 카운터의 SAE 설정을 활성화하는 데 사용됩니다.
  3. SAE 모드는 Countess 자동 세포 카운터에서 실행되며 SAE 관리자 콘솔에 원격으로 연결됩니다.
1. SAE 소프트웨어-SAE 관리자 콘솔
SAE 관리자 콘솔은 Countess 기기의 구성이 사용자별 요건을 충족할 수 있도록 21 CFR Part 11 규제준수 지원 에 대한 Countess SAE 소프트웨어 솔루션의 구성 요소입니다. 또 다른 구성 요소인 Countess 어플리케이션 프로필은 Countess 기기에서 SAE 설정을 사용하기 전에 SAE 관리자 콘솔에 설치해야 합니다. Countess 어플리케이션 프로필 소프트웨어가 SAE 관리자 콘솔에 설치되면, SAE 서버 (네트워크 컴퓨터)를 사용해 Countess 기기에 연결합니다.  SAE 관리자 콘솔은 고정 IP 주소를 가진 네트워크 컴퓨터에서 작동해야 합니다. 
SAE 관리자 콘솔 및 Countess 어플리케이션 프로필의 인터페이스 보기.
2. 21 CFR Part 11 규정 준수 지원을 위한 Countess SAE 소프트웨어 솔루션용 SAE 라이선스
21 CFR Part 11용 Countess SAE 소프트웨어 라이센스는 Countess 3 및 Countess 3 FL 자동 세포 카운터에서 사용되며 SAE 관리자 콘솔을 사용한 보안, 감사 및 전자 서명(SAE)에 대한 21 CFR Part 11 FDA 지침 준수를 지원합니다. 각 Countess 자동 세포 카운터에서 SAE 모드를 활성화하려면 SAE 소프트웨어 라이센스 1개가 필요합니다.  
3. Countess 3 자동 세포 카운터의 SAE 모드
SAE 관리자 콘솔 소프트웨어를 통해 Countess 기기에서 SAE 모드를 활성화해서 21 CFR Part 11 지원이 가능합니다. SAE 모드가 활성화되면 Countess 기기는 SAE 서버를 통해 SAE 관리자 콘솔에 연결됩니다. SAE 관리자 콘솔에 정의된 보안, 감사 및 전자 서명 설정은 Countess 기기에 구현됩니다.  
비밀번호 정책 및 만료 날짜로 시스템 무단 사용자를 제한하고, 감사 기록과 감사 보고서를 통해 모든 데이터 변경을 추적하며 전자 서명 워크플로우 기능을 갖추고 있습니다. 모든 Countess SAE 소프트웨어 라이선스 구매를 통해 SAE 모드에서 모든 Countess 3 및 Countess 3 FL 자동 세포 카운터를 실행할 수 있습니다.
Countess 3 또는 3 FL 기기에서 SAE 모드 활성화
기능
SAE 관리자 콘솔의 기능
시스템 보안  사용자 ID, 암호, 역할 및 권한을 통해 소프트웨어에 대한 사용자 액세스를 제어합니다. 3가지 기본 사용자 역할이 제공됩니다. 하나는 모든 특권을 가진 사용자(관리자) 역할이고, 다른 하나는 몇가지 특권이 없는 사용자(수석 연구원) 역할이고, 다른 하나는 특권이 없는(기술자) 사용자 역할입니다. 기본 사용자 역할을 편집할 수 있으며 추가 사용자 역할 및 권한을 생성할 수 있습니다. 
감사  사용자가 수행한 작업 및 SAE 관리자 콘솔 설정 변경을 추적합니다. 소프트웨어는 일부 작업에 대한 감사를 자동으로 실시합니다. 감사할 다른 항목을 선택하고 감사 모드를 지정할 수 있습니다. 감사 기능은 감사된 SAE 관리자 콘솔 변경 및 작업에 대한 보고서를 제공합니다. 
전자 서명(e-서명)  어느 사용자가 사용자 이름과 암호를 제공해야 하는지에 대한 기능을 결정합니다. 사용자가 서명된 파일을 내보내고 서명된 보고서를 인쇄할 수 있도록 전자 서명을 구성할 수 있습니다. 또한 전자 서명 이벤트를 구성하여 여러 서명이 필요하고 특정 권한이 있는 사용자에게 서명을 요청할 수도 있습니다. 
시스템 보안
사용자 ID와 암호를 통해 권한을 부여받은 직원만 액세스할 수 있습니다. 
새 사용자 계정 생성을 보여 주는 SAE 관리자 콘솔의 인터페이스
감사
SAE 관리자 콘솔의 감사 기능은 사용자가 수행한 작업과 SAE 설정에 대한 변경 사항을 추적합니다. 자동 추적되는 작업에는 로그인, 로그아웃, 이미지 획득, 이미지 내보내기가 포함됩니다.
SAE 관리자 콘솔 감사 이력.
SAE 관리자 콘솔 (1)의 감사 이력 탭에는 작업, 시스템 구성 및 어플리케이션 객체 기록이 나열됩니다. 각 이벤트에 대해 (2) 어플리케이션, (3) 작업, (4) 날짜 및 사용자가 표시됩니다. (5) 읽기 또는 인쇄 가능(.txt 또는 PDF) 형식으로 기록을 내보낼 수도 있습니다.
감사 기능 내에는 감사할 특정 사용자 작업을 선택하고, 감사를 자동으로, 선택적으로 또는 필수로 실시할지를 선택할 수 있는 옵션이 있습니다. 또한 사용자  조치, SAE 모듈 변경, 소프트웨어 또는 장비 조치 및 이벤트에 대한 보고서 스캔이 생성됩니다.
전자 서명(e-서명)
SAE 관리자 콘솔의 전자 서명 기능은 사용자가 서명 요구 사항을 충족해야 하는 기능을 결정합니다.  
SAE 관리자 콘솔 전자 서명 설정.
SAE 관리자 콘솔의 전자 서명 탭에서는 (1) 전자 서명의 의미를 사용자 정의하고 (2) 의미와 역할에 필요한 서명 수를 선택하고 (3) 특정 의미에 대해 서명된 데이터 유형을 선택할 수 있습니다.
전자 서명 기능 내에서 각 전자 서명 이벤트에 서명해야 하는 서로 다른 역할의 사용자 수를 구성할 수 있습니다. 또한 별도의 의미를 만들고 각각에 대한 서명 요구 사항을 사용자 지정할 수 있습니다.
소프트웨어 업데이트
21 CFR Part 11 규정준수 옵션 등 Countess 3 자동 세포 카운터용 최신 소프트웨어를 다운로드하려면 소프트웨어 다운로드 페이지를 참조하십시오.
3D 가상 투어 둘러보기
카운팅 이외의 어플리케이션
Countess 3 자동 세포 카운터는 단순 세포 카운팅보다 훨씬 더 많은 기능을 수행합니다. 트리판 블루 염색을 사용하면 샘플에서 살아 있는 세포의 비율을 확인할 수 있습니다. 또는 Countess 3 FL 시스템을 사용하여 검출할 수 있는 다양한 형광 염료 중 하나를 사용하여 샘플을 염색해서 보다 정교한 viability 분석을 수행하고, apoptosis 및 cell death의 여러 단계를 검출하고, transfection 효율을 측정하는 등 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 
트리판 블루를 사용한 viability 측정
Countess 3 자동 세포 카운터를 사용하여 종종 작은 크기와 낮은 대비로 인해 카운팅하기 어려운 murine PBMC를 카운팅했습니다. 이 brightfield 카운팅에서 0.4% 트리판 블루 염색은 viability를 구분하는 데 사용되었으며, 살아 있는 세포는 반투명하고 사멸 세포는 어둡게 염색되었습니다. 빨간색 윤곽선(원)은 죽은 것으로 카운팅된 세포를, 녹색 윤곽선은 살아 있는 것으로 카운팅된 세포를 나타냅니다.
형광을 이용한 viability 측정 
두 번째 실험에서 murine PBMC는 ReadyCount Green/Red Cell Viability Stain으로 염색하고 Countess3 FL 자동 세포 카운터로 카운팅하였습니다. 형광 모드에서 acridine orange/propidium iodide (AO/PI)의 사전 최적화된 시약 혼합물은 보다 높은 생존/사멸 특이도를 나타냅니다. 사멸 세포(38%)는 PI에 의해 빨간색으로 염색되고 EVOS Texas Red 라이트 큐브로 검출할 수 있으며, 핵을 가진 모든 세포(99%)는 AO로 형광 녹색으로 염색되고  EVOS GFP 라이트 큐브로 검출됩니다.
단일 셀 데이터. Countess 3 세포 카운터는 샘플의 모든 세포에 대한 데이터를 분석하고 저장합니다. 모든 세포를 확대하고 해당 크기, 밝기, 원형 및 형광 값을 표시할 수 있습니다. FCS(Flow Cytometry Standard) 형식으로 dot-plot을 생성하고 다양한 유세포분석 소프트웨어 분석 프로그램에서 데이터를 분석, 변환 및 재구성할 수도 있습니다.
단일 세포 데이터를 사용하여 모든 세포를 확대하고 해당 크기, 밝기, 원형 및 형광 강도를 확인할 수 있습니다.
샘플에 포함된 모든 세포의 단일 세포 데이터를 FCS dot-plot 파일로 내보내고 유세포분석 데이터와 같이 분석, 변환 및 재구성할 수 있습니다. 이 그래프는 GFP 형광 강도와 원형을 작성한 것입니다.
분리된 핵 카운팅. 핵 분리를 통해 유전자 발현 또는 ATAC 염기서열분석과 같은 단일 세포 분석을 위한 시료 간 이질성의 특성 분석이 가능합니다. Countess 3 FL 자동 세포 카운터는 다운스트림 애플리케이션을 위해 분리된 핵의 정확한 카운팅을 용이하게 하기 위해 형광 전용 카운팅 모드를 사용 시 3 마이크론만큼 작은 크기의 개체도 카운팅 할 수 있습니다.
FL 기반 카운팅을 사용하여 Countess 3 FL 자동 세포 카운터로 정확하게 카운팅된 마우스 뇌 핵.
뇌 조직으로부터의 핵 분리 작업은 brightfield 이미지에서 보이는 세포 잔해물의 양으로 인해 정확한 카운팅을 하기가 어렵습니다. * 10x Genomics R&D로 촬영한 이미지
다양한 세포주 및 세포 샘플. Countess 3 카운팅 알고리즘을 다양한 세포 샘플로 테스트하여 세포 수가 정확히 산정되었음을 확신할 수 있습니다. 이 표는 Countess 3 및 Countess 3 FL 자동 세포 카운터에서 검사 및 검증된 세포유형과 세포주를 보여줍니다. 
Countess 3 자동 세포 카운터에서 검증된 세포주
Countess 자동 세포 카운터를 사용하여 검증된 세포주를 보여주는 종합적인 표는 연구 요구 사항에 적합한 성능 및 적합성에 대한 통찰력을 제공합니다.
주문 정보
Countess 3 자동 세포 카운터와 함께 CountessSAE 소프트웨어솔루션을 사용하려면 소프트웨어 라이선스를 개별적으로 구입하거나 번들 Countess 3 FL 장비 및 소프트웨어 라이선스 패키지의 일부로 구입해야 합니다.
카탈로그 번호 제품명 제품 사이즈 Price (USD) 수량
AMQAF2001 Each
6,701.50
Special offer
Online exclusive
기한 04-Dec-2026
10,310.00 할인 금액 3,608.50
A51025 Each
2,609.75
Special offer
Online exclusive
기한 04-Dec-2026
4,015.00 할인 금액 1,405.25
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.