Search
Los frascos rectangulares de laboratorio Nalgene ocupan menos espacio en los estantes que los frascos redondos. Perfectos para almacenamiento en congelador hasta -100 °C. Su sólida estructura de pared uniforme y lados rectos que resisten las fisuras y punciones, y su tapón de boca ancha garantiza la ausencia de fugas, lo que convierte a estos frascos en la solución idónea para un uso continuo y prolongado.
Fabricadas únicamente con materiales plásticos de la más alta calidad que cumplen con los estándares farmacéuticos, de laboratorio y de uso alimentario, nuestras resinas plásticas están seleccionadas para minimizar los aditivos y reducir las posibles sustancias lixiviables.
Los frascos Thermo Scientific Nalgene se fabrican en nuestras instalaciones de producción, que cuentan con la certificación ISO 13485:2003. La mayoría de nuestros materiales de resina plástica están registrados en DMF y cumplen una serie de especificaciones normativas, que incluyen: Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), monografías de la Farmacopea Europea, directivas de contacto con alimentos de la UE, CONEG, RoHS, CA Prop 65, SARA Título III Sec. 313, y 21 CFR pt 177. Los recipientes Nalgene están fabricados con una gran variedad de tipos de plástico para satisfacer las necesidades de numerosas aplicaciones de laboratorio.
Para ayudarle a seleccionar el frasco Nalgene más idóneo para sus aplicaciones de laboratorio, utilice la guía de selección en línea. Para obtener asistencia personal, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de Nalgene. Para reivindicaciones normativas específicas, póngase en contacto con el servicio de asistencia normativa de Nalgene.
| Frasco rectangular de boca ancha (serie 2007) | Frasco rectangular de boca ancha ámbar (serie 2009) |
| Forma rectangular que ahorra espacio | El color ámbar protege las soluciones fotosensibles, forma rectangular que ahorra espacio |
![]() | ![]() |
| Frasco de HDPE ámbar Tapón de polipropileno (PP) | Frasco de HDPE ámbar Tapón de polipropileno (PP) |
| Blanco lechoso translúcido | Ámbar opaco |
| 125 ml-2 l | 125 ml-2 l |
| A prueba de fugas* | A prueba de fugas* |
| Sin graduaciones | Sin graduaciones |
| intervalo de temperatura De -100 oC a 120 oC | intervalo de temperatura De -100 oC a 120 oC |
| No esterilizables en autoclave | No esterilizables en autoclave |
| Cumple con Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentario1 | Cumple con Parte 21 CFR 177.1520 para uso alimentario1 |
| Sin BPA | Sin BPA |
| Sin ftalatos | Sin ftalatos |
| Frasco rectangular de boca ancha (serie 2007) | Frasco rectangular ámbar de boca ancha (serie 2009) | |
| Ácidos, diluidos o débiles | E | E |
| Ácidos^ fuertes, concentrados | G | G |
| Alcoholes, alifáticos | E | E |
| Aldehídos | G | G |
| Bases/álcalis | E | E |
| Ésteres | G | G |
| Hidrocarburos, alifáticos | G | G |
| Hidrocarburos, aromáticos | N | N |
| Hidrocarburos, halogenados | N | N |
| Cetonas, aromáticas | N | N |
| Agentes oxidantes, fuertes | V | V |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
| E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC |
| G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 o C |
| F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 o C |
| N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
Nota:
1. El HDPE y el LDPE son aceptables para: Productos acuosos no ácidos; pueden contener sal, azúcar o ambas (pH superior a 5,0). Productos lácteos y sus derivados; emulsiones de aceite en agua, con alto o bajo contenido de grasas. Productos húmedos de pastelería con superficies que no contienen grasas libres o aceite. Sólidos secos con superficies que no contienen grasas libres o aceite (prueba final innecesaria) en las condiciones descritas en la tabla 2 de la norma 177.1520 de la FDA, excepto la condición A: esterilización a elevada temperatura (por ejemplo, por encima de los 100 °C/212 °F)
* El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; . b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
^Excepto para ácidos oxidantes, consulte "Ácido oxidantes, fuertes".
Para obtener ayuda a la hora de elegir los productos adecuados para su aplicación, póngase en contacto por teléfono con un equipo de representantes de asistencia técnica de Nalgene en el número +1.585.586.8800 (1.800.625.4327, llamada gratuita en EE. UU.), o envíe su solicitud por correo electrónico a
technicalsupport@thermofisher.com.
En Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Suiza y Reino Unido, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica por teléfono en el +800 1234 9696 (llamada gratuita) o el +49.6184.90.6321, o envíe su solicitud por correo electrónico a techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com.
Asistencia normativa: Para obtener documentación normativa sobre reclamaciones de productos o materiales, póngase en contacto con el servicio de asistencia normativa de Nalgene en la dirección RocRegSupport@thermofisher.com