Search
30년 넘게 Thermo Scientific Niton 분석기는 현장 기반 원소 분석을 위한 신뢰받는 선택지로 자리 잡아왔습니다. 이 경량 휴대용 분석기들은 몇 초 만에 정확하고 정밀한 비파괴 원소 분석을 거의 모든 환경에서 수행할 수 있습니다. 휴대용 XRF 또는 휴대용 LIBS 기술은 광산 및 제조업, 스크랩 금속 재활용, 석유·가스 산업, 귀금속 거래 등 금속 및 합금의 비파괴 분석이 필요한 거의 모든 산업에서 활용될 수 있습니다. 또한 휴대용 XRF는 마그네슘부터 우라늄까지의 원소를 측정할 수 있어, 광산업, 소비재 검사, 환경 정화 등 다양한 분야에 적합합니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.