Reactivos de tiempo de protrombina (TP) Pacific Hemostasis™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Reactivos de tiempo de protrombina (TP) Pacific Hemostasis™

Detecte trastornos congénitos o adquiridos que afectan a las vías comunes y extrínsecas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadTipo
100356TS
también denominado 100356
10 x 4 mLTiempo de protrombina (TP)
100354TS
también denominado 100354
10 x 4 mLTromboplastina-DS
10035710 x 10 mLTiempo de protrombina (TP)
Número de catálogo 100356TS
también denominado 100356
Precio (MXN)
-
Cantidad:
10 x 4 mL
Tipo:
Tiempo de protrombina (TP)
Detecte trastornos congénitos o adquiridos que afectan a las vías comunes y extrínsecas con los reactivos de tiempo de protrombina (TP) Thermo Scientific™ Pacific Hemostasis™. Ampliamente aceptados como medio de monitorización de pacientes con tratamiento anticoagulante oral, como warfarina (Coumadin), los reactivos están fabricados con hasta tres años de vida útil extendida y presentan una excelente uniformidad entre lotes.
Características:
  • Compatible con los sistemas automáticos, semiautomáticos y manuales
  • Estabilidad de reconstitución: 7 días a entre 2° y 8 °C (de 36° a 46 ºF)
  • Tromboplastina de cerebro de conejo seca

Tromboplastina D con CaCl2 (ref. 10-0356, 10-0357):

  • Valor ISI objetivo de 1,7 a 2,2
  • Valores normales esperados de 12 a 15 segundos

Tromboplastina-DS (ref. 10-0362, 10-0354):

  • Valor ISI objetivo de 1,0 a 1,3
  • Valores normales esperados de 12 a 15 segundos
Para uso diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro
Especificaciones
Cantidad10 x 4 mL
Duración de almacenamientoUp to 3 Years
TipoTiempo de protrombina (TP)
Unit SizeEach