3-Iodo-L-Tyrosin, 97 %
3-Iodo-L-Tyrosin, 97 %
3-Iodo-L-Tyrosin, 97 %
Thermo Scientific Chemicals

3-Iodo-L-Tyrosin, 97 %

CAS: 70-78-0 | C9H10INO3 | 307.09 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 122440010
Preis (EUR)
45,00
Each
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
45,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS70-78-0
IUPAC Name(2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
Molecular FormulaC9H10INO3
InChI KeyUQTZMGFTRHFAAM-JLDDOWRYNA-N
SMILESN[C@@H](CC1=CC=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
HPLC>=96.0 %
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms
Specific optical rotation-3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=5 in 1 N HCl)
Appearance (Form)Powder
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only