Especificaciones
Punto de ebullición313°C (1013 hPa)
CAS63-91-2
Nombre del producto químico o materialL-Phenylalanine
ColorWhite
Punto de fusión173°C
Fórmula molecularC9H11NO2
EnvasePolyethylene pail, screw top
Sinónimo(S)-(-)-Phenylalanine, H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, 3-Phenyl-L-alanine
GradoMulticomponente/USP
Peso molecular (g/mol)165.19
Porcentaje de pureza98.5 to 101.5%
Cantidad12 kg
pH5.4 to 6
Unit SizeEach