L-alpha-Aspartyl-L-phenylalaninmethylester, 98%
L-alpha-Aspartyl-L-phenylalaninmethylester, 98%
L-alpha-Aspartyl-L-phenylalaninmethylester, 98%
Thermo Scientific Chemicals

L-alpha-Aspartyl-L-phenylalaninmethylester, 98%

CAS: 22839-47-0 | C14H18N2O5 | 294.31 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 228650010
Preis (EUR)
80,70
Each
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
80,70
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS22839-47-0
IUPAC Name(3S)-3-amino-3-{[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}propanoic acid
Molecular FormulaC14H18N2O5
InChI KeyIAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
SMILESCOC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Titration with HClO4>=97.5 % (On dried substance)
Loss on drying=<4.5 % (105°C, 4 hrs)
Heavy metals (as Pb)=<10 ppm
UV transmittance>=95 % (c=1, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only