Product Image
Thermo Scientific™

Compat-Able™ Bradford Plus Protein Assay Kit

El kit de ensayo de proteínas Compat-Able Coomassie Plus Thermo Scientific elimina las sustancias interferentes de las muestras de ensayoMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
232391,5 l
Número de catálogo 23239
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1,5 l
Pedido a granel o personalizado
El kit de ensayo de proteínas Compat-Able Coomassie Plus Thermo Scientific elimina las sustancias interferentes de las muestras de ensayo de proteínas para que sean compatibles con los ensayos BCA y Bradford.

Los reactivos Compat-Able eliminan las sales, detergentes, agentes reductores y otras sustancias de las muestras de proteínas para eliminar las interferencias con los ensayos de proteínas. El protocolo precipita selectivamente toda la proteína, permitiendo así que los componentes no proteicos se puedan decantar y eliminar fácilmente. La proteína purificada y precipitada se vuelve a disolver en agua, lo que la prepara para la determinación exacta de la concentración de proteínas mediante patrones de métodos de ensayo de proteínas. El procedimiento se lleva a cabo en menos de 10 minutos con solo unos pocos pasos sencillos. El conjunto de preparación Compat-Able está disponible de forma individual o, para mayor comodidad, con el kit de ensayo de proteínas Thermo Scientific Pierce BCA o el kit de ensayo de proteínas Thermo Scientific Pierce Coomassie Plus.

Características del kit de preparación de reactivos para ensayos de proteínas Compat-Able:

• Eliminar incompatibilidades: elimina casi cualquier sustancia que interfiera con los ensayos de proteínas colorimétricas: sales, detergentes, desnaturalizantes, agentes reductores e incluso tampón de muestra IEF
• Rápido y sencillo: prepare muestras en menos de 10 minutos con cuatro sencillos pasos
• Práctico: el juego de reactivos es más fácil de usar que los reactivos caseros de precipitación con TCA o acetona, lo que produce resultados más consistentes
• Escalable: el método de microcentrífuga se puede escalar fácilmente a volúmenes de tubo de centrífuga más grande para necesidades especiales
• Validado: está probado y se ofrece junto con los kits de ensayo de proteínas Coomassie Plus y BCA; el protocolo integra procedimientos de control y normalización

Productos relacionados
Kit de reactivo de preparación de ensayo de proteínas Compat-Able™
Kit de ensayo de proteínas BCA Compat-Able™
Kit de ensayo compatible con detergente Bradford Pierce™

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
ensayoEnsayo de Bradford
DescripciónKits de ensayo de proteínas Coomassie Plus Compat-Able
Para utilizar con (aplicación)Absorbencia, detección basada en solución, eliminación de incompatibilidades
Para utilizar con (equipo)Espectrofotómetro, lector de microplacas
Línea de productosCompat-Able
Tipo de productoEnsayo de cuantificación de proteínas
Cantidad1,5 l
EspecificidadSin especificidad
Suficiente para630 ensayos en tubo o 3160 ensayos en microplaca
Método de detecciónColorimétrico
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Suficiente para: Tratamiento de hasta 500 muestras de análisis de proteínas y realización de 630 ensayos de tubos o 3160 ensayos de microplacas
• Reactivo Compat-Able 1, 250 ml
• Reactivo Compat-Able 2, 250 ml
• Reactivo de ensayo Coomassie Plus Pierce, 950 ml
• Ampollas de patrón de albúmina, 2 mg/ml, 10 x 1 ml