Pierce™ 10X Western Blot Transfer Buffer, Methanol-free
Thermo Scientific™

Pierce™ 10X Western Blot Transfer Buffer, Methanol-free

El tampón Western blot 10X Thermo Scientific Pierce sin metanol es una solución madre que ahorra espacio para preparar elMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
35045500 mL
350405 L
Número de catálogo 35045
Precio (CLP)
67.184
Each
Cantidad:
500 mL
Pedido a granel o personalizado
Precio (CLP)
67.184
Each
El tampón Western blot 10X Thermo Scientific Pierce sin metanol es una solución madre que ahorra espacio para preparar el tampón de transferencia sin metanol que se utiliza con el aparato de Western blot refrigerado y en depósito (húmedo).

Características del tampón de transferencia western blot 10X sin metanol:

• Tampón de transferencia: diluida 10 veces en agua, la solución está lista para su uso en electroforesis (es decir, la transferencia del depósito húmedo de los minigeles)
• Fácil de usar: no es necesario abrir ningún paquete, disolver el polvo ni utilizar metanol.
• Mayor precisión: elimina la posibilidad de que quede polvo en el paquete.
• Ahorra tiempo: la concentración 10X elimina el tiempo invertido en esperar a que el polvo se disuelva.
• Ahorra espacio: el almacenamiento como solución madre concentrada minimiza el espacio de sobremesa necesario para las soluciones.

Los tampones concentrados Pierce están listos para su uso sin que sea necesario pesar ni disolver ingredientes secos o ajustar el pH con ácido concentrado o base. Simplemente diluya la solución madre con agua pura y continúe con su experimento. El tampón de Western blot 10X está listo para su uso tras la dilución a 1X con agua; no contiene metanol y no se necesita añadirlo para su uso en la electroforesis.

Aplicaciones:
• Western blot en húmedo (depósito) de las proteínas a una membrana

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
TampónTampón de transferencia
Concentración10X
Compatibilidad del gelGeles SDS-PAGE
Cantidad500 mL
Condiciones de envíoAmbiente
Tipo de gelSDS-PÁGINA
Línea de productosPierce
Tipo de productoTampón de transferencia Western Blot
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenamiento: Tras su recepción, almacenarlo a 4 °C, protegido de la humedad. El producto se envía a temperatura ambiente.

Preguntas frecuentes

Can you provide the shelf life for Pierce 10X Western Blot Transfer Buffer, Methanol-Free (Cat. No. 35045)?

Pierce 10X Western Blot Transfer Buffer is covered under our general 1-year warranty and is guaranteed to be fully functional for 12 months from the date of shipment, if stored as recommended (4 degrees C). Please see section 8.1 of our Terms & Conditions of Sale (https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/Terms-and-Conditions-of-Sale.pdf).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.