Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • K-Ras Antibodies

          Invitrogen

          K-Ras Monoclonal Antibody (9.13)

          Advanced Verification
          6 Published Figures
          7 References
          View all (26) K-Ras antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite K-Ras Monoclonal Antibody (9.13)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (6)
          • Advanced Verification (1)
          K-Ras Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          K-Ras Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          K-Ras Antibody (415700) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of K-Ras was done on 70% confluent log phase MCF-7 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with K-Ras (9.13) Mouse Monoclonal Antibody (Product # 415700) at 2 µg/mL in 0.1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A28175) at a ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          K-Ras Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          K-Ras Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          K-Ras Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          K-Ras Antibody in Western Blot (WB)
          K-Ras Antibody in Western Blot (WB)
          K-Ras Antibody in Western Blot (WB)
          K-Ras Antibody in Western Blot (WB)
          K-Ras Antibody in Western Blot (WB)
          K-Ras Antibody in Western Blot (WB)
          K-Ras Antibody in Western Blot (WB)
          K-Ras Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          K-Ras Monoclonal Antibody (9.13)

          Product Details

          415700

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          5 µg
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          9.13

          Immunogen

          Immunogen corresponds to aa 170-180 from P01116-1 (isoform 2A) of human K-Ras.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2532192

          Product Specific Information

          This antibody is specific for human K-Ras (K-Ras2, Ki-Ras, c-K-ras, GTPase KRas) protein (accession # NP_004976.2, P01116), which is 100% homologous with mouse, 95% with rat, and 94% with bovine, respectively. Reactivity has been confirmed on western blots with human HeLa and WI-38 cell lysates as well as rat KNRK and mouse NIH 3T3 cell lysates, and identifies the target band at~21 kDa. The reactivity has been also confirmed with rat KNRK cells using immunoprecipitation and with HeLa cells by immunofluorescence. Based on amino acid sequence homology, reactivity with bovine is also expected.

          Target Information

          K-RAS (GTPase KRas) belongs to the Ras oncogene family. Ras proteins bind GDP/GTP and possess intrinsic GTPase activity. It plays an important role in the regulation of cell proliferation and has a role in promoting oncogenic events by inducing transcriptional silencing of tumor suppressor genes in colorectal cancer cells in a ZNF304-dependent manner. Mutations in the gene can result in leukemia acute myelogenous, leukemia juvenile myelomonocytic, Noonan Syndrome, gastric cancer, and cardiofaciocutaneous syndrome 2.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: c-K-ras; c-K-ras2 protein; c-Kirsten-ras protein; c-Kirsten-ras proto-oncogene; c-ras-Ki-2 protein; cellular c-Ki-ras2; cellular c-Ki-ras2 proto-oncogene; cellular transforming proto-oncogene; K RAS; K-Ras 2; K-ras p21 protein; ki-Ras; Kirsten rat sarcoma oncogene 2, expressed; Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog; Kirsten rat sarcoma viral oncogene homologue 2 (active); Kirsten rat sarcoma viral proto-oncogene; KRAS-ENOPH fusion; Kras-Enoph1 fusion protein; oncogene KRAS2; p21 protein; PR310 c-K-ras oncogene; PR371 c-K-ras oncogene; proto-oncogene GTPase; RASK; small GTP binding protein; transforming protein p21; unnamed protein product; v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma 2 viral oncogene homolog; v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog

          View more View less

          Gene Aliases: 'C-K-RAS; C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; CFC2; K-Ras; K-Ras 2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; Kras-2; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; OES; p21; p21B; RALD; RALD2; ras; RASK2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01116, (Mouse) P32883, (Rat) P08644

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3845, (Mouse) 16653, (Rat) 24525

          View more View less

          Function(s)
          GTPase activity obsolete small monomeric GTPase activity protein binding GTP binding GMP binding GDP binding LRR domain binding identical protein binding macromolecular complex binding protein anchor
          Process(es)
          signal transduction I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling Ras protein signal transduction positive regulation of cell proliferation visual learning gene expression positive regulation of gene expression cytokine-mediated signaling pathway forebrain astrocyte development actin cytoskeleton organization regulation of synaptic transmission, GABAergic positive regulation of Rac protein signal transduction positive regulation of MAP kinase activity negative regulation of neuron apoptotic process negative regulation of cell differentiation insulin-like growth factor receptor signaling pathway regulation of long-term neuronal synaptic plasticity homeostasis of number of cells within a tissue positive regulation of nitric-oxide synthase activity striated muscle cell differentiation epithelial tube branching involved in lung morphogenesis positive regulation of cellular senescence liver development female pregnancy response to gravity response to isolation stress response to glucocorticoid response to mineralocorticoid myoblast proliferation cardiac muscle cell proliferation MAPK cascade positive regulation of TOR signaling regulation of cell proliferation negative regulation of programmed cell death positive regulation of MAPK cascade positive regulation of Ras protein signal transduction
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-lpswf:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0