Product Image
Applied Biosystems™

TaqMan™ Array Human Breast Cancer Regulation by Stathmin1

Diese 96-Well-Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan® Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert.Jede PlatteWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
44141121 standard plate
Katalognummer 4414112
Preis (EUR)
267,00
Each
Menge:
1 standard plate
Preis (EUR)
267,00
Each
Diese 96-Well-Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan® Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert.Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.TaqMan® Array Human Breast Cancer Regulations By Stathmin1 96-Well-Platten enthalten 92 Assays für Gene, die mit der Stathmin1-Regulation von Brustkrebs assoziiert sind, und 4 Assays für Kandidatengene zur endogenen Kontrolle.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Format96-Well Platte
Interne SondenmodifikationMGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5')
Anzahl Reaktionen1x 20 μl Reaktionen
ProduktlinieTaqMan
Menge1 standard plate
ForschungskategorieZellzyklus & Proliferation, biomarkerbezogene Pathway(s), Signaltransduktion, Onkologie
SpeziesHuman
FormGetrocknet
Marker oder FarbstoffFAM
ReaktionsgeschwindigkeitStandard
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What is the minimum amount of TaqMan array plates I need to purchase to submit an order?

The minimum amount of TaqMan Array plates needed to submit an order is based on the plate type:
• Inventoried TaqMan array plates: 1 plate
• TaqMan Flexible Content panel array plates: 6 plates
• Custom TaqMan array plates: 6 plates
• Specialty TaqMan array plates: 10-20 plates (depends on assay format and configuration). Please contact our Specialty Plates team at Specialty_Plates@thermofisher.com for details.

Can our TaqMan Array Plates be run on non-Applied Biosystem real-time PCR instruments?

We recommend using our Plastics Selection Tool to verify which plates are compatible with your instrument model, https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/pcr-plastics/plastics-selection-guide.html.

Based on our testing, the 96-well TaqMan Array Plates can be used on the following non-Applied Biosystem real-time PCR instruments:
• Standard (0.2mL) 96-well Plates: Bio-Rad IQ5
• Fast (0.1mL) Plates: Bio-Rad CFX Connect and Bio-Rad CFX96 Touch

How do I obtain TaqMan documentation files for my TaqMan array plates?

Beginning in April 2016, TaqMan documentation files for TaqMan Array Plates (assay information files (AIF), experimental setup files, and plate layout files) can be downloaded from the Thermo Fisher Scientific website at https://www.thermofisher.com/taqmanfiles. To obtain your TaqMan documentation files:
• Select the appropriate product type.
• Enter the information being requested for the product type.
• Fixed TaqMan array plates: Enter the Part number and Batch number
• TaqMan Flexible Content panel array plates/Custom TaqMan array plates: Enter the Sales Order number and Batch number
• Click Submit.