TaqMan™ Array, Human Antioxidant Mechanisms, Fast 96-well
Diese 96-Well-Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan® Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert.Jede PlatteWeitere Informationen
Have Questions?
Katalognummer
Menge
4418764
1 x 96-well plate
Katalognummer 4418764
Preis (EUR)
202,92
Exklusiv online
267,00
Ersparnis 64,08 (24%)
Each
Menge:
1 x 96-well plate
Preis (EUR)
202,92
Exklusiv online
267,00
Ersparnis 64,08 (24%)
Each
Diese 96-Well-Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan® Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert.Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.Die TaqMan® Array Human Antioxidant Mechanisms 96-Well-Platte enthält 92 Assays für Gene, die mit Antioxidansmechanismen assoziiert sind, und 4 Assays für Kandidatengene zur endogenen Kontrolle.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
What mastermix can I use for running samples on TaqMan Gene Signature Array Plates?
We recommend that for standard (20 µL) TaqMan Array Plates, you use either the Universal Master Mix (I or II) or the Gene Expression MasterMix. For fast (10 µL) TaqMan Array Plates, use the Fast Universal Master Mix. The Fast Advanced Master Mix can also be used for either plate type, but we recommend following the protocol in this manual (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/MAN0025706_TaqManFastAdvMM_UG.pdf).
What is the minimum amount of TaqMan array plates I need to purchase to submit an order?
The minimum amount of TaqMan Array plates needed to submit an order is based on the plate type:
• Inventoried TaqMan array plates: 1 plate
• TaqMan Flexible Content panel array plates: 6 plates
• Custom TaqMan array plates: 6 plates
• Specialty TaqMan array plates: 10-20 plates (depends on assay format and configuration). Please contact our Specialty Plates team at Specialty_Plates@thermofisher.com for details.
Can our TaqMan Array Plates be run on non-Applied Biosystem real-time PCR instruments?
We recommend using our Plastics Selection Tool to verify which plates are compatible with your instrument model, https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/pcr/pcr-plastics/plastics-selection-guide.html.
Based on our testing, the 96-well TaqMan Array Plates can be used on the following non-Applied Biosystem real-time PCR instruments:
• Standard (0.2mL) 96-well Plates: Bio-Rad IQ5
• Fast (0.1mL) Plates: Bio-Rad CFX Connect and Bio-Rad CFX96 Touch
How do I obtain TaqMan documentation files for my TaqMan array plates?
Beginning in April 2016, TaqMan documentation files for TaqMan Array Plates (assay information files (AIF), experimental setup files, and plate layout files) can be downloaded from the Thermo Fisher Scientific website at https://www.thermofisher.com/taqmanfiles. To obtain your TaqMan documentation files:
• Select the appropriate product type.
• Enter the information being requested for the product type.
• Fixed TaqMan array plates: Enter the Part number and Batch number
• TaqMan Flexible Content panel array plates/Custom TaqMan array plates: Enter the Sales Order number and Batch number
• Click Submit.