Ensayos de expresión génica TaqMan™, VIC cebador limitado
Applied Biosystems™

Ensayos de expresión génica TaqMan™, VIC cebador limitado

Los ensayos de expresión génica Applied Biosystems TaqMan, VIC con cebador limitado, se utilizan para el análisis cuantitativo de PCRMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
4448484S (360 reactions), made to order
4448485M (750 reactions), made to order
4448486L (2900 reactions), made to order
Número de catálogo 4448484
Precio (MXN)
8,110.57
Each
Cantidad:
S (360 reactions), made to order
Los ensayos de expresión génica Applied Biosystems TaqMan, VIC con cebador limitado, se utilizan para el análisis cuantitativo de PCR en tiempo real de la expresión génica y constan de un par de cebadores de PCR sin marcar y una sonda TaqMan con una etiqueta de colorante (VIC) en el extremo de 5’ y unión al surco menor (MGB) y supresor no fluorescente (NFQ) en el extremo 3’.Estos ensayos con cebador limitado son ideales para reacciones multiplexadas que analizan dos objetivos génicos diferentes en el mismo pocillo de qPCR.

Las características incluyen:
Fácil de usar: bastan con añadir ADNc y mezcla maestra y realizar la qPCR; las curvas de fusión no son necesarias
Específico: los ensayos TaqMan utilizan sondas patentadas que contienen MGB y que pueden ser hasta 15 bases más cortas que las sondas que no son MGB, lo que mejora la especificidad del ensayo
Sensible: los ensayos TaqMan son ideales para medir niveles bajos de expresión u objetivos poco abundantes
Preciso: identifica pequeños cambios en el pliegue con alta precisión de cuantificación
Amplio contenido: más de 1,8 millones de ensayos prediseñados disponibles para más de 25 especies diferentes
Composición química TaqMan qPCR de referencia: los ensayos TaqMan aprovechan el proceso de diseño de ensayos de bioinformática de Thermo Fisher Scientific para garantizar una alta especificidad y una reactividad cruzada mínima, incluso para variantes genéticas con homología de secuencia alta
Ideal para multiplexing: combine un ensayo etiquetado con FAM y un ensayo etiquetado con VIC para crear un ensayo doble para dos genes diana diferentes en el mismo pocillo de qPCR
Ideal para ensayos de control: utilice un ensayo de VIC con cebador limitado para genes de control endógeno de alta expresión

Tiempo aproximado de envío
Se fabrica a medida:4–6 días en Norteamérica, 6–10 días en Europa

Los ensayos de expresión génica TaqMan son el estándar de referencia en los estudios de expresión génica de PCR en tiempo real, basados en más de 20 años de experiencia.Cada ensayo incluye los cebadores diana y una sonda específica de la secuencia optimizada para lograr el mejor rendimiento funcional.No es necesario ningún tipo de análisis de curva de fusión, optimización ni diseño adicional.Disponibles en una amplia variedad de formatos y especies, se incorporan continuamente nuevos diseños de ensayo para ayudar a satisfacer todas sus necesidades de investigación.Los ensayos de TaqMan han sido citados en más de 40 000 publicaciones y están respaldados por más de 350 patentes.Todos nuestros ensayos de expresión génica TaqMan prediseñados están cubiertos por la garantía de qPCR de ensayos TaqMan.*

Mezcla maestra recomendada:Mezcla maestra TaqMan Fast Advanced

*Sujeto a términos y condiciones.Para obtener más información, visite www.thermofisher.com/taqmanguarantee.

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Fidelidad (frente a Taq)60 X
Para utilizar con (equipo)Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
FormatoTubo
N.º de reacciones360 reacciones
Línea de productosTaqMan
Tipo de productoEnsayo de expresión génica
CantidadS (360 reactions), made to order
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Concentración60X
Método de detecciónSonda de cebado
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Método de PCRqPCR
Velocidad de reacciónFast
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).

Almacenar a entre -15 y -25 °C.

Preguntas frecuentes

Can I multiplex my assays if my amplicons are not all the same length?

Yes, it is possible. The amplicons do not have to be the same length in order to duplex the assays. You need to use different reporter dyes on the probes in multiplex - they should have a substantial difference in maximum emission wavelength to be effective. A classic example is to use FAM and VIC for the 2 probes. Depending on the expression of the targets, you may also need to limit the primer concentration for one of the assays. This is common when duplexing a target and endogenous control (the control probe is VIC labeled and the primer concentration is decreased so the target assay can properly compete for use of enzyme and dNTPs).

Can I check the end product of a TaqMan Gene Expression Assay by running an agarose gel?

Yes, you can check the end product on an agarose gel. If you use the TaqMan Universal PCR Master Mix (including AmpErase UNG, Cat. No. 4304437), we recommend running the gel immediately after the PCR, since the trace amount of AmpErase UNG may digest the end product that contains double-stranded DNA with dUTP incorporated. The average length of amplicon ranges from 50-150 bp. The exact amplicon length is indicated on the detailed page of each assay on our website. You can get to that page by clicking on the Assay ID; the amplicon information is listed in the section "Assay Details".

What is the concentration of primers in the primer-limited TaqMan Endogenous Control Assays and what function does it have in my reaction?

The final primer concentration for the primer-limited Endogenous Controls is 150 nM for the forward primer and 150 nM the reverse primer. Usually, the endogenous control genes are abundantly expressed. The limited primer concentration will force the PCR of the endogenous control to plateau early, so that it leaves enough dNTPs and enzyme for lower expressed target genes to be amplified.

Can I set up and store the TaqMan Fast Universal PCR Master Mix at room temperature if the instrument is in use?

For optimal results, we recommend to run the reaction plate right after setting up the reaction. If a reaction plate cannot be run within 2 hours of completing the reaction setup, then freeze/refrigerate the reaction plate until it can be loaded and run on the fast PCR instrument platform.

Can I run a reaction made with the standard TaqMan Universal PCR Master Mix in fast thermal cycling mode?

No, we do not recommend this approach. Since the standard TaqMan Universal PCR Master Mix is not optimized for running with fast thermal cycling, assay results will be significantly compromised.