GeneMapper™ ID-X Software v1.4, Single Full Installation License
Product Image
Thermo Scientific™

GeneMapper™ ID-X Software v1.4, Single Full Installation License

Este producto incluye una única instalación completa de cliente del software GeneMapper ID-X v1.4 (con base de datos) y licencia.Más información
Have Questions?
Número de catálogoSoftware
44797071 Full License
Número de catálogo 4479707
Precio (MXN)
-
Software:
1 Full License
Este producto incluye una única instalación completa de cliente del software GeneMapper ID-X v1.4 (con base de datos) y licencia. Se incluye documentación. El software

GeneMapper ID-X es una solución de software de genotipado automatizada para todas las necesidades de análisis de datos, incluidas las pruebas de casos forenses, la creación de bases de datos y las pruebas de paternidad. El software GeneMapper ID-X admite una configuración de base de datos multiusuario y proporciona un conjunto de herramientas de análisis de datos y de revisión de muestras que simplifican el tamaño, la llamada a alelos, el análisis de mezclas y los cálculos estadísticos. El software ofrece un completo sistema de valor de calidad que puede optimizarse y validarse para su uso tanto en sistemas expertos como en flujos de trabajo de análisis de datos tradicionales. El software admite aplicaciones de genotipado en ABI PRISM 310, 3100, 3100-Avant, Applied Biosystems 3130, 3130xl, analizadores genéticos 3500, 3500xL y analizador de ADN Applied Biosystems 3730.

Obtenga más información sobre las características del software GeneMapper ID-X

Las características más recientes del software GeneMapper ID-X, versión 1.4 incluyen:

• Compatibilidad con Microsoft Windows 7 y XP
• Análisis de los datos generados con los kits de amplificación de PCR GlobalFiler o GlobalFiler Express, así como todos los kits de amplificación de PCR AmpFℓSTR
• Funcionalidad de evaluación de datos mejorada (funciones de Expert System y Expert Assistant)
--Desactivación/activación de la detección de espícula: la función automatizada de detección de espícula se ha mejorado para permitir la desactivación o activación de la detección de espículas para muestras y controles.
--Análisis de marcadores Y: además de la capacidad de analizar por separado los datos STR e Y-STR autosómicos, el software GeneMapper ID-X v1.4 puede analizar marcadores autosómicos e Y-STR en una muestra multiplexada. Para evaluar la calidad de los datos de los marcadores Y, se han añadido varias herramientas de evaluación de la calidad de los datos nuevas, entre las que se incluyen: un PQV de nivel de muestra, un control cruzado de amelogenina (ACC) y un PQV de número de alelo de marcador Y máximo (AN).

• Definir nueva ruta de muestra para archivos .hid: permite ver datos sin procesar, ver datos EPT o volver a analizar muestras cuando se han movido archivos de muestra .hid (generados en analizadores genéticos de la serie 3500) desde su ubicación original

Descripción general del software GeneMapper ID-X:
• Herramienta de análisis de datos fácil de usar y potente diseñada para aumentar la productividad del laboratorio
• Capacidad integral del sistema especializado para el análisis de muestras de creación de bases de datos forenses que se suministran mediante la funcionalidad de evaluación de datos automatizada y herramientas de revisión manual eficaces
• Solución Complete Expert Assistant para el análisis de muestras de pruebas de casos forenses que combinan un conjunto eficaz de funciones de revisión manual con una herramienta de análisis de mezcla integrada
• La funcionalidad de control de calidad permite realizar comparaciones de coincidencia de alelos y búsquedas de concordancia en un conjunto de datos
• Las capacidades integrales de seguridad, auditoría y firma electrónica ayudan a proteger la integridad de los datos y a controlar los registros técnicos
• La configuración de bases de datos multiusuario almacena sus proyectos en una ubicación central y facilita el intercambio de información
• Interfaz de línea de comandos: la capacidad de acceder automáticamente al software GeneMapper ID-X (sin intervención humana) optimiza su integración con instalaciones LIMS y otras aplicaciones en una infraestructura de laboratorio existente

Evaluación de datos automatizada
El software GeneMapper ID-X se ha diseñado específicamente para cumplir los requisitos del software Expert System y Expert Assistant. Una combinación de sofisticados procesos automatizados de evaluación de datos y herramientas de revisión manual eficaces ofrecen una amplia capacidad de sistemas de expertos. Esto proporciona una interacción óptima entre el analista y los datos, lo que reduce significativamente la cantidad de tiempo de análisis necesario para las muestras de una sola fuente. Nuevas características, como la comprobación de requisitos de análisis, la evaluación de la calidad de la escalera alélica, el sistema de valor de calidad mejorado y el resumen del análisis analizan muestras y las segregan en categorías de aprobación o revisión basadas en sus umbrales. Una vez segregado, puede realizar fácilmente cualquier revisión manual necesaria de las muestras.

A pesar de su capacidad para automatizar y agilizar el análisis de muestras de una sola fuente, un Expert System no puede tomar la decisión final de análisis para la mayoría de las muestras de casos forenses y, en particular, para las que contienen mezclas. El software GeneMapper ID-X aprovecha el conocimiento automatizado, basado en reglas y específico en cada ámbito para actuar como Expert Assistant del analista forense, simplificando gran parte del proceso de análisis y facultando al analista para tomar decisiones de interpretación claves. Una herramienta de análisis de mezcla determina el número de contribuidores a una mezcla y gestiona eficazmente los posibles genotipos resultantes. Esto permite al analista forense interpretar mezclas y generar cálculos estadísticos precisos.

Las herramientas manuales mejoran la revisión de datos
Las eficiencias de análisis de datos que ofrecen los procesos de revisión de datos automatizados se han mejorado aún más mediante la introducción de un nuevo conjunto de herramientas de revisión manual. Estos avances se centran en la ventana de gráficos que proporciona un acceso rápido y sencillo a todos los aspectos de los datos, lo que simplifica el proceso de revisión de datos. Las barras de encabezado de marcador de color indican qué marcadores de una muestra no han podido cumplir los umbrales definidos por el usuario y la nueva ventana Detalles del valor de calidad del proceso (PQV) detalla qué indicadores se han disparado y cuánto difiere el valor observado del umbral. Además, hay disponibles opciones de etiquetado ampliadas para distinguir los alelos de los artefactos y los revisores pueden acceder directamente a los datos sin procesar para una mayor resolución de problemas. La revisión electrónica/por pares de los datos se mejora con la revisión y aceptación manual de PQVS de nivel de marcador y muestra junto con una visualización detallada de la tabla de edición de etiquetas.

Para solucionar problemas adicionales, los revisores también pueden acceder directamente a los datos sin procesar. La capacidad de revisar y aceptar manualmente marcadores y PQV de nivel de muestra en una pantalla de tabla de edición de etiquetas detallada mejora la revisión de datos electrónicos/de pares.

Un sistema completo y verificado
El software GeneMapper ID-X es un componente integral de nuestro completo sistema de instrumentos, reactivos, software y servicios para aplicaciones de identidad humana. Se ha sometido a pruebas de verificación exhaustivas para garantizar unas características sólidas de diseño, rendimiento y reproducibilidad. Al asociarse con nosotros, obtiene acceso a la más extensa red de recursos de identificación humana del sector. Nuestro equipo especializado de expertos líderes en el sector, con una amplia experiencia de desarrollo de productos forenses, ha cooperado estrechamente con la comunidad forense para desarrollar el software GeneMapper ID-X. El software forma parte de un sistema que cuenta con el respaldo de la asistencia técnica in situ de científicos de apoyo cualificados para aplicaciones de campo e ingenieros de servicio de campo.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)3100 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer
Sistema operativoWindows XP (Service Pack 3), Windows 7 Pro
Software1 Full License
Línea de productosGeneMapper
Unit Size1 license
Contenido y almacenamiento
1 Full License + Documentation Set
Ambient storage