Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • PD-L1 (CD274) Antibodies

          Invitrogen

          CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH1), eFluor™ 450, eBioscience™

          97 Published Figures
          68 References
          View all (240) PD-L1 (CD274) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH1), eFluor™ 450, eBioscience™

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (97)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 98

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody (48-5983-42) in Flow

          Staining of unstimulated (left) or PHA-stimulated (right) normal human peripheral blood cells with Mouse IgG1 K Isotype Control eFluor® 450 (Product # 48-4714-82) (blue histogram) or Anti-Human CD274 (B7-H1) eFluor® 450 (purple histogram). Viable cells in the lymphocyte gate, as determined by Fixable Viability Dye eFluor® 520 (Product # 65-0867-14), were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry, Neutralization (Flow, Neu)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD274 (PD-L1, B7-H1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          48-5983-42

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.5 µg)/test
          View 50 publications 50 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Neutralization (Neu)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), eFluor™ 450, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MIH1

          Conjugate

          eFluor™ 450 eFluor™ 450 eFluor™ 450
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant Violet 786
          • Functional Grade
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Yellow 700
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          405/445 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2574091

          Product Specific Information

          Description: The MIH1 monoclonal antibody reacts with human B7-H1, also known as PD-L1. B7-H1, a member of the B7 family, has a predicted molecular weight of approximately 40 kDa and belongs to the Ig superfamily. B7-H1 is expressed on a majority of leukocytes. B7-H1 is a ligand for PD-1. Interaction of PD-1 with either PD-L1 (B7-H1) or PD-L2 (B7-DC) results in inhibition of T and B cell responses. MIH1 is reported to be a blocking antibody.

          Applications Reported: This MIH1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This MIH1 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.5 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          eFluor® 450 is an alternative to Pacific Blue®. eFluor® 450 emits at 445 nm and is excited with the Violet laser (405 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome.

          Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Programmed death receptor ligand 1 (PD-L1, also called B7-H1) is a recently described B7 family member. To date, one specific receptor has been identified that can be ligated by PD-L1. This receptor, programmed death receptor 1 (PD-1), has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production. PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B7 homolog 1; B7-H1,PD-L1; CD274 antigen; costimulatory molecule; PD-L1; PDCD1 ligand 1; pdl-1; programmed death-1 ligand 1; sCD274; similar to Homo sapiens B7-1 and B7-2; soluble CD274; soluble PD L1; soluble PD-L1; B7-H1; sPD L1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ADMIO5; B7-H; B7H1; hPD-L1; PD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PDL1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9NZQ7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 29126

          View more View less

          Function(s)
          transcription coactivator activity protein binding receptor agonist activity
          Process(es)
          negative regulation of T cell mediated immune response to tumor cell immune response signal transduction cell surface receptor signaling pathway T cell costimulation negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-10 production response to cytokine TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway positive regulation of T cell proliferation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of activated T cell proliferation negative regulation of activated T cell proliferation negative regulation of T cell receptor signaling pathway negative regulation of T cell activation regulation of T cell apoptotic process cellular response to lipopolysaccharide negative regulation of tumor necrosis factor superfamily cytokine production regulation of activated CD4-positive, alpha-beta T cell apoptotic process positive regulation of activated CD8-positive, alpha-beta T cell apoptotic process negative regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation negative regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell activation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5bc99cc877-x4rxd:80/100.66.76.16:80.
          git-commit: a70b05477dc28cec55d7eafa2ce360191b99e591
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.58.0-2026.09.99-1.0