Columnas de centrifugación de extracción de endotoxinas de alta capacidad Pierce™, 0,5 ml
Thermo Scientific™

Columnas de centrifugación de extracción de endotoxinas de alta capacidad Pierce™, 0,5 ml

La resina de eliminación de endotoxinas de alta capacidad Thermo Scientific Pierce se une para reducir los niveles de endotoxinasMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
882745 columnas
8827525 columnas
Número de catálogo 88274
Precio (MXN)
-
Cantidad:
5 columnas
Pedido a granel o personalizado
La resina de eliminación de endotoxinas de alta capacidad Thermo Scientific Pierce se une para reducir los niveles de endotoxinas en las muestras de proteínas en ≥99 % en 1 hora; con este formato de vaso de centrifugación, la recuperación de proteínas es de ≥85 %.

Características de las columnas de centrifugación de extracción de endotoxinas de alta capacidad:

• De alta capacidad: una hasta 2.000.000 UE/ml† para eliminar >99 % de las endotoxinas
• Selectiva: recuperación de ≥85 % de su muestra de proteínas
• De alto rendimiento: compatible con las directrices de la FDA al reducir la concentración de unidades de endotoxina (EU) a <5 EU/ml
• Rápida: nuestro nuevo formato de cubeta de centrifugación permite reducir el número de endotoxinas en 1 hora
• Limpia: las columnas de centrifugación de un solo uso evitan la contaminación cruzada de las muestras
• Optimizada: las cubetas de centrifugación están optimizadas para diferentes volúmenes de muestra

La resina de eliminación de endotoxinas Pierce de alta capacidad combina gránulos porosos de celulosa con un conservante de alimentos aprobado por la FDA, la poli(ε-lisina), como ligando de afinidad para unir endotoxinas de forma selectiva. El ligando de afinidad de polilisina modificada pone fin a la preocupación relacionada con la toxicidad propia de las técnicas alternativas que utilizan ligandos B de la polimixina y tampones de desoxicolato de sodio.

Requiere:
Agua sin endotoxinas
Aplicaciones:

Eliminar las endotoxinas de las muestras de proteínas o anticuerpos antes de la transfección celular o inyección animal

La presencia de endotoxinas en productos biológicamente derivados preparados para investigación, vacunación o uso terapéutico es una preocupación importante debido a la diversa y potencialmente dañina respuesta biológica a estas moléculas. La contaminación por endotoxinas en proteínas purificadas a partir de cultivos bacterianos se debe a lipopolisacáridos residuales (LPS) derivados de la membrana externa de las células de bacterias gramnegativas, como E. coli. Las muestras de proteínas contaminadas con endotoxinas transfectadas en células o inyectadas en un huésped animal pueden iniciar una fuerte respuesta inmunitaria que da como resultado un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y/o septicemia. Las resinas tradicionales de eliminación de endotoxinas que utilizan la polimixina B y el desoxicolato sódico para eliminar las endotoxinas de una muestra también presentan los efectos secundarios negativos de la neurotoxicidad y la necrosis tubular renal aguda.

La resina de eliminación de endotoxinas de alta capacidad Pierce es un gránulo poroso de celulosa que ha sido modificado en la superficie con cadenas de polilisina unidas de forma covalente que tienen una alta afinidad por el LPS pero carece de la toxicidad de otras moléculas de unión a endotoxinas. Con una capacidad de unión de 2.000.000 UE/ml, los niveles de endotoxinas pueden reducirse en un 99 % en muestras que contengan niveles iniciales de endotoxinas de 10.000 UE/ml. Las muestras de proteínas típicas procesadas con la resina de eliminación de endotoxinas de alta capacidad tienen una concentración final de endotoxinas inferior a 5 UE/ml. Este formato de cubeta de centrifugación es un método rápido y de un solo uso para eliminar las endotoxinas de las muestras de proteínas en tan solo 1 hora. Las cubetas de centrifugación utilizan un formato de lote para unir y eliminar las endotoxinas, y permiten al mismo tiempo una recuperación de proteínas de >85 %.

† Una unidad de endotoxinas por ml (EU/ml) equivale aproximadamente a 0,1 ng de endotoxinas por ml de solución.

Más datos del producto
• Eliminación de endotoxinas mediante un formato de columnas de centrifugación
• Eliminación de endotoxinas de muestras de proteínas y anticuerpos

Productos relacionados
Resina de eliminación de endotoxinas de alta capacidad Pierce™
Columnas de centrifugación para la eliminación de endotoxinas de alta capacidad Pierce™, 0,25 ml

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Capacidad (métrico)Up to 2,000,000 EU/mL
Tipo de columnaAfinidad, resina de celulosa
FormatoColumna de centrifugación
FormulaciónColumnas para centrífuga de 8 ml de capacidad que contiene 0,5 ml de resina
Cantidad5 columnas
Fase estacionariaLigando exclusivo
ObjetivoEliminación de endotoxinas
FormularioLíquido
Línea de productosPierce
TipoColumna de centrifugación + resina de eliminación de endotoxinas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar a 4 °C.

Citations & References (1)

Citations & References
Abstract
Unraveling function and diversity of bacterial lectins in the human microbiome.
Authors:Brady SF
Journal:Nature communications
PubMed ID:35661736