Solución de calibración de iones negativos Pierce™
La solución de calibración de iones ESI negativa Thermo Scientific Pierce es una mezcla de moléculas ionizables altamente purificada diseñadaMás información
Have Questions?
Número de catálogo
Cantidad
88324
10 mL
Número de catálogo 88324
Precio (MXN)
-
Cantidad:
10 mL
Pedido a granel o personalizado
La solución de calibración de iones ESI negativa Thermo Scientific Pierce es una mezcla de moléculas ionizables altamente purificada diseñada para la calibración en modo negativo de los instrumentos de espectometría de masas de la serie Thermo Scientific LTQ.
Características de la solución de calibración de iones negativos:
• Picos fuertes: mezcla de SDS, taurocolato sódico y Ultramark 1621 en una solución de acetonitrilo/metanol/ácido acético. • Listo para su uso: cargue el estándar de referencia de masa en una jeringuilla e inyéctelo en el instrumento • Alta pureza: reactivos para espectrometría de masas en un recipiente no lixiviable • Estable: puede almacenarla a temperatura ambiente durante más de un año
La solución de calibración de iones ESI negativa Pierce es una formulación líquida lista para su uso perfecta para realizar rápidamente la calibración rutinaria necesaria para mantener el sólido rendimiento de los espectrómetros de masas Thermo Scientific. La solución de calibración de iones ESI negativa se fabrica en instalaciones con certificación ISO 9001 y cada lote se somete a un control de calidad con especificaciones estrictas. La solución estable se presenta en un frasco de PTFE de alta pureza a prueba de fugas.
La solución de calibración de iones ESI negativa se puede utilizar para calibrar la serie LTQ, la serie LTQ Velos, la serie LTQ Orbitrap y los instrumentos de espectrómetro de masas Exactive.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de producto finalpéptidos
Para utilizar con (equipo)Espectrómetro de masas
Cantidad10 mL
Paso del flujo de trabajoCalibración
Método de detecciónEspectrometría de masas
FormularioMediciones
Línea de productosPierce
Tipo de productoSolución de calibración
Material de partidapéptidos
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Store between 2°C and 8°C for one year (see CofA for specific expiration date of each lot).
Citations & References (5)
Citations & References
Abstract
Untargeted metabolomics to understand the basis of phenotypic differences in amphotericin B-resistant Leishmania parasites.
Authors:Pountain AW,Barrett MP
Journal:Wellcome open research
PubMed ID:32133420
Background: Protozoan Leishmania parasites are responsible for a range of clinical infections that represent a substantial challenge for global health. Amphotericin B (AmB) is increasingly used to treat Leishmania infection, so understanding the potential for resistance to this drug is an important priority. Previously we described four independently-derived AmB-resistant L. ... More
Identification of Phenolic Compounds from Hancornia speciosa (Apocynaceae) Leaves by UHPLC Orbitrap-HRMS.
Apocynaceae is a botanical family distributed mainly in tropical and subtropical regions of the world. In Brazil, they comprise about 90 genera and 850 species, inhabiting various types of vegetation. Within this large botanical family, the genus Hancornia is considered monotypic, with its only species Hancornia speciosa Gomes. Antihypertensive, antidiabetic, ... More
Protocol for identifying metabolite biomarkers in patient uterine fluid for early ovarian cancer detection.
Authors:Jiang Y,Yue W,Bi M,Guo Y,Gu X,Li M
Journal:STAR protocols
PubMed ID:38489270
High mortality of ovarian cancer (OC) is primarily attributed to the lack of effective early detection methods. Uterine fluid, pooling molecules from neighboring ovaries, presents an organ-specific advantage over conventional blood samples. Here, we present a protocol for identifying metabolite biomarkers in uterine fluid for early OC detection. We describe ... More
Tulasporins A-D, 19-Residue Peptaibols from the Mycoparasitic Fungus Sepedonium tulasneanum
Authors:Otto A, Laub A, Haid M, Porzel A, Schmidt J, Wessjohann L, Arnold N
Journal:Nat Prod Commun
PubMed ID:30508342
Four new 19-residue peptaibols, named tulasporins A-D (1-4), were isolated from the semi-solid cultures of Sepedonium tulasneanum. Their structures were elucidated on the basis of extensive ESI-HRMS(n) fragmentation studies as well as (1)H NMR spectroscopic analyses. Interestingly, the structures of tulasporins A-D (1-4) resemble those of chrysospermins isolated earlier from ... More
Mapping small metabolite changes after traumatic brain injury using AP-MALDI MSI.
Traumatic brain injury (TBI) is an alteration of brain function caused by a sudden transmission of an external force to the head. The biomechanical impact induces acute and chronic metabolic changes that highly contribute to injury evolution and outcome. TBI heterogeneity calls for approaches allowing the mapping of regional molecular ... More