TMTsixplex™ Isobaric Mass Tagging Kit
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

TMTsixplex™ Isobaric Mass Tagging Kit

Los kits y reactivos de marcaje isobárico de masas Thermo Scientific TMT reactivos a la amina permiten la cuantificación multiplex de las proteínas extraídas de células y tejidos de hasta 6 muestras mediante espectrometría de masas en tándem.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
90064BPersonalizado
9006435 reacciones
Número de catálogo 90064B
Precio (MXN)
-
Cantidad:
Personalizado
Los kits y reactivos de etiquetado de masas isobáricas Thermo Scientific TMT™ reactivos a las aminas permiten la cuantificación multiplex de proteínas extraídas de células y tejidos mediante espectrometría de masas en tándem.

Los reactivos Tandem Mass Tag™ 6-plex (TMTsixplex™) son conjuntos de compuestos isobáricos (es decir, la misma masa y estructura, también llamados isómeros isotópicos) que son activados por NHS para el etiquetado covalente e irreversible de los grupos de aminas primarias (–NH2). Cada reactivo isobárico contiene un número diferente de isótopos pesados en la región indicadora de masas, lo que resulta en una masa indicadora única durante el tándem de MS/MS para la identificación de muestras y la cuantificación relativa. Los reactivos etiquetan todos los péptidos preparados a partir de muestras de células o tejidos para el análisis de hasta seis muestras en un solo análisis de MS.

Características del kit de etiquetado masivo isobárico TMTsixplex:

Potente: el análisis simultáneo de MS de varias muestras aumenta el rendimiento de las muestras y permite la cuantificación relativa de hasta seis muestras diferentes derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos.
Consistente: la estructura y el rendimiento idénticos de los reactivos TMTzero™, TMTduplex™, TMTsixplex™ y TMT10plex™ permite una transición eficaz del desarrollo de métodos a la cuantificación multiplex, lo que facilita la investigación de descubrimiento de biomarcadores en plataformas y conjuntos de datos.
Robusto:c el uso de sustancias químicas con propiedades idénticas permite pasar de forma eficaz de un método de desarrollo a una cuantificación multiplex, lo que hace viable una investigación sobre la activación de biomarcadores.
Eficaz: los reactivos activados por éster NHS reactivos a las aminas garantizan un etiquetado eficaz de todos los péptidos, independientemente de la secuencia de proteínas o de la especificidad de enzimas proteolíticas.
Compatible: optimizado para su uso con plataformas de Thermo Scientific MS/MS de alta resolución, como los instrumentos Q Exactive, Orbitrap Elite™ y Orbitrap Fusion™ Tribrid™ con análisis de datos totalmente compatibles con Proteome Discoverer™ 1.0 y versiones posteriores.

Aplicaciones:
• Identificación y cuantificación de proteínas a partir de múltiples muestras de células, fluidos tisulares o biológicos
• Perfil de expresión de proteínas de estados normal frente a estado con enfermedad o de control frente a tratado
• Medición de hasta seis muestras diferentes simultáneamente en un solo experimento
• Análisis cuantitativo de proteínas para las que no hay anticuerpos disponibles
• Identificación y cuantificación de proteínas de membranas modificadas después de la traslación
• Identificación y cuantificación de cientos a miles de proteínas en un solo experimento

Los cambios en la expresión de las proteínas y las modificaciones postraslacionales son mecanismos esenciales de regulación biológica y de enfermedad. Actualmente, los avances en cromatografía líquida (LC), en la instrumentación de espectrometría de masas (MS) y en bioinformática permiten a los investigadores identificar miles de proteínas en una muestra en particular con un alto grado de fiabilidad.  Sin embargo, la detección y cuantificación reproducibles de diferentes proteínas dentro de las muestras mediante espectrometría de masas es un reto debido a la variabilidad en la separación, la ionización y la detección de péptidos.

Los reactivos Tandem Mass Tag (TMT) son etiquetas químicas que permiten la identificación y cuantificación de proteínas en diferentes muestras mediante espectrometría de masas en tándem. Los compuestos reactivos a la amina y los compuestos activados por éster NHS se unen covalentemente al extremo amino de los péptidos y al extremo amino libre de los residuos de lisina de péptidos y proteínas con alta eficiencia, de modo que etiquetan todos los péptidos en una muestra independientemente de la enzima utilizada para la digestión. Dado que los reactivos TMT comparten una estructura y una masa idénticas (es decir, son isómeros isotópicos), los péptidos etiquetados se coeluyen durante la fase de separación de la LC y se coaíslan

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Tipo de producto finalproteína
Para utilizar con (equipo)Espectrómetro de masas
Etiqueta o tinteEtiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT)
CantidadPersonalizado
Paso del flujo de trabajoEtiquetado de proteínas
Método de detecciónEspectrometría de masas
Línea de productosTMTsixplex
Material de partidaLisado celular
Contenido y almacenamiento
• Reactivo de etiqueta TMT0
• Reactivo de etiqueta TMT6-126
• Reactivo de etiqueta TMT6-127
• Reactivo de etiqueta TMT6-128
• Reactivo de etiqueta TMT6-129
• Reactivo de etiqueta TMT6-130
• Reactivo de etiqueta TMT6-131
• Tampón de disolución (bicarbonato de trietilo de amonio 1 M)
• Reactivo de desnaturalización (SDS 10 %)
• Reactivo reductor (TCEP 0,5 M)
•Iodoacetamida
• Reactivo de supresión (hidroxilamina al 50 %)
• Tripsina
• Solución de almacenamiento de tripsina
• Albúmina, bovina

Almacenar a -20 °C.