Product Image
Applied Biosystems™

KaryoStat™ HD Assay Plus

El ensayo HD KaryoStat ofrece genotipado (ID de muestra) más cobertura de genoma completo de alta resolución para la detecciónMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
90540524 ensayos
Número de catálogo 905405
Precio (MXN)
-
Cantidad:
24 ensayos
El ensayo HD KaryoStat ofrece genotipado (ID de muestra) más cobertura de genoma completo de alta resolución para la detección precisa de anomalías cromosómicas. El ensayo tiene una sensibilidad superior al 99 % y puede detectar de forma fiable cambios en el número de copias de 25–50 kb en todo el genoma con alta especificidad con corroboración alélica del polimorfismo de un solo nucleótido (SNP). Estos SNP de alta densidad permiten la visualización de mosaicismo de nivel bajo y la ausencia de heterocigosidad (AOH), el cambio de número de copias y la identificación de contaminación genómica para su uso en investigación. Con más de 2,6 millones de marcadores de número de copias, el ensayo KaryoStat HD cubre todos los genes OMIM™ y RefSeq. Nuestra tecnología de fabricación patentada produce matrices altamente reproducibles entre lotes sin riesgo de pérdida de sonda inherente a las técnicas de fabricación de gránulos. El ensayo incluye matrices, reactivos y software de análisis de datos fácil de usar para un análisis rentable y optimizado de líneas de células madre pluripotentes. El ensayo HD KaryoStat Plus también incluye un módulo de amplificación suficiente para 96 reacciones.

Las características incluyen:
• Cobertura más amplia y rendimiento más alto para la detección de anomalías cromosómicas
• Cariotipado y genotipado (ID de muestra) con un solo ensayo
• Sensibilidad > 99 % y puede detectar de forma fiable cambios en el número de copias de 25–50 kb
• Análisis simple; no es necesario tener experiencia citogenética
• El ensayo incluye matrices, reactivos y software descargable gratuito
• Resultados en 2,5 días

 Ensayo KaryoStatEnsayo HD KaryoStat
Beneficios> 2 Mb>25–50 kb
Pérdidas> 1 Mb>25–50 kb
Ausencia de heterocigosidad> 5 Mb> 1 Mb
SNP
CoverageBajoMás alta
InstrumentoGeneChip Scanner 3000 soloGeneChip Scanner 3000 solo
Software de análisisChromosomal Analysis SuiteChromosomal Analysis Suite
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)GeneChip Scanner 3000
IncluyeMatrices, reactivos, software de análisis de datos
Línea de productosKaryoStat™ HD
Cantidad24 ensayos
Condiciones de envíoAprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
TipoHD Assay Plus
FormatoMatriz de sondas GeneChip
Número de arrays24 matrices
EspecieHumano
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a 2–8°C:
• Matrices
• Módulo 2: Tampón de TE y agua antes del laboratorio
• Módulo 4: Tinción de laboratorio principal, tampón de retención, gránulos y agua

Almacenar entre -5 y -30°C:
• Módulo 1: Restricción, ligación y amplificación previas al laboratorio
• Módulo 3: Fragmentación del laboratorio principal, etiquetado e hibridación

Almacenar a temperatura ambiente:
• Módulo 5: Tampón de elución del laboratorio principal
• Tampón de lavado para purificación
• Tampón de lavado A
• Tampón de lavado B