Reactivos Gallery para análisis de alimentos y bebidas
El producto real puede variar
Reactivos Gallery para análisis de alimentos y bebidas
Reactivos Gallery para análisis de alimentos y bebidas
Thermo Scientific™

Reactivos Gallery para análisis de alimentos y bebidas

Elija entre una selección de pruebas en continua expansión para el análisis automatizado de bebidas y alimentos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoCantidad
984328Reactivo de proteína total1 reactivo en viales de 20 mL
984300Reactivo del sistema de etanolViales de 20 mL
984302Reactivo de sistema de D-fructosaViales de 20 mL
981842Líquido de lavadoViales de 20 mL
984304Reactivo de sistema de D-glucosaViales de 20 mL
984332Análisis con patrón de ECM pH 7Viales de 20 mL
984353Líquido de sistema BCViales de 20 mL
984354Diluyente BCViales de 20 mL
984355Eluyente BCViales de 20 mL
984764Reactivo de D-glucosaViales de 20 mL
984765GlicerolViales de 20 mL
984305Reactivo del sistema de betaglucanos2 reactivos en viales de 20 mL
984306Reactivo del sistema de ácido D-lácticoViales de 20 mL
984307Reactivo del sistema de potasio1 reactivo en viales de 20 mL
984308Reactivo del sistema de ácido L-lácticoViales de 20 mL
984309Reactivo del sistema de ácido tartáricoViales de 20 mL
984310Reactivo del sistema de ácido L-málicoViales de 20 mL
984312Reactivo del sistema de sacarosaViales de 20 mL
984314Reactivo de sistema de D-glucosa + D-fructosaViales de 20 mL
984315Reactivo del sistema de lipasaViales de 20 mL
984316Reactivos del sistema de glicerolViales de 20 mL
984317Reactivos del sistema de D-glucosa + D-fructosa + sacarosaViales de 20 mL
984318Reactivo del sistema de ácido acéticoViales de 20 mL
984319L-asparagina/ácido aspárticoViales de 20 mL
984320Reactivo del sistema de amoníacoViales de 20 mL
984321Reactivo del sistema de ureaViales de 20 mL
984322Reactivo del sistema de ácido D-isocítricoViales de 20 mL
984323Reactivo del sistema de lactosaViales de 20 mL
984324Reactivo del sistema de colesterol en alimentosViales de 20 mL
984326Reactivo del sistema de hierro total2 reactivos en viales de 20 mL, 1 cápsula de reactivo
984327Reactivo del sistema de ácido cítrico2 reactivos activos en viales de 20 mL
984342Alfa-amino nitrógeno2 reactivos en viales de 20 mL
984345Reactivo del sistema de sulfito total2 reactivos en viales de 20 mL
984346Reactivos del sistema de polifenol total2 reactivos en viales de 20 mL
984347Reactivo del sistema de acetaldehído2 reactivos en viales de 20 mL
984348Reactivo del sistema de ácido oxálico2 reactivos en viales de 20 mL
984349Reactivo del sistema de pH (colorimétrico)1 reactivo en viales de 20 mL
984356Reactivo del sistema de ácido acético2 reactivos activos en viales de 20 mL
984380Reactivo patrón de combinación de azúcar3 x 3 mL
984382Reactivo patrón de combinación de ácidos3 x 3 mL
984383Reactivo patrón de betaglucanos1 x 50 mg
984384Reactivo patrón de etanol10 x 1 mL
984386Reactivo patrón de glicerol3 x 3 mL
984388Reactivo patrón de urea3 x 3 mL
984390Reactivo patrón de lactosa3 x 3 mL
984391Reactivo patrón de colesterol en alimentos3 x 3 mL
984393Reactivo estándar de ácido oxálico3 x 3 mL
984394Reactivo patrón NOPA3 x 3 mL
984396Reactivo del sistema de acetaldehído3 x 5 mL
984632Reactivo del sistema de ácidos totales1 tampón y 1 reactivo de color
984633Reactivo del sistema de ácidos totales1 tampón y 1 reactivo de color
984634Reactivo del sistema de sulfito libre2 reactivos en viales de 20 mL
984635Reactivo del sistema de ácido L-ascórbico3 reactivos activos en viales de 20 mL
984636Reactivo del sistema de ácido L-glutámicoViales de 20 mL
984710Reactivo del sistema de ácido D-glucónico2 reactivos activos en viales de 20 mL
984373Reactivo del sistema de alfa-amilasaReactivo A: 6 viales de 20 ml
Reactivo B: 2 viales de 5 ml
Número de catálogo 984328
Precio (MXN)
-
Tipo:
Reactivo de proteína total
Cantidad:
1 reactivo en viales de 20 mL
Ahorre tiempo al eliminar la preparación de reactivos con los reactivos del sistema Thermo Scientific™ Gallery™ para el análisis de alimentos y bebidas. Se ofrecen más de 50 reactivos de sistema listos para usar para el análisis de alimentos y bebidas; con los kits se incluyen dos o cuatro reactivos en viales con códigos de barras de 20 ml. Esto permite que el lector de códigos de barras del analizador discontinuo lea automáticamente los datos de identificación necesarios, como los números de lote y las fechas de caducidad. Las diluciones automatizadas permiten aplicar métodos para una amplia variedad de concentraciones de analitos. Ahorre tiempo y reduzca los errores simplificando el análisis con los reactivos del sistema Gallery.
  • La estructura de los kits incluye de 2 a 4 reactivos en viales de 20 ml.
  • Viales con códigos de barras para simplificar y agilizar el uso.
  • Todos los datos necesarios, como el lote y la fecha de caducidad, se leen de forma automática.
  • La medición fotométrica se basa principalmente en la formación o el consumo de NAD o NADH.
  • Las mediciones se realizan a 340 nm y 37 °C.
  • Las diluciones automatizadas permiten aplicar métodos para una amplia variedad de concentraciones de analitos.
Especificaciones
Método analíticoAnálisis colorimétrico con Biuret
DescripciónReactivos del sistema de proteína total (Biuret) (450 análisis)
DetectaProteína total (Biuret)
Filtro de interferencias540/700
Nº de pruebas450
Cantidad1 reactivo en viales de 20 mL
Intervalo de pruebaDe 0,5 a 15 g/L
Tipo de muestraMuestras de alimentos y bebidas
TipoReactivo de proteína total
Unit SizeEach